Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD146 Antibodies

          NeoBiotechnologies

          MCAM (Melanoma Cell Adhesion Molecule)/MUC18/CD146 Monoclonal Antibody (C146/634)

          View all (74) CD146 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MCAM (Melanoma Cell Adhesion Molecule)/MUC18/CD146 Monoclonal Antibody (C146/634)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          MCAM (Melanoma Cell Adhesion Molecule)/MUC18/CD146 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          MCAM (Melanoma Cell Adhesion Molecule)/MUC18/CD146 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MCAM (Melanoma Cell Adhesion Molecule)/MUC18/CD146 Antibody (4162-MSM3-P1) in IHC (P)

          Formalin-fixed, paraffin-embedded human Melanoma stained with CD146 Monoclonal Antibody (C146/634). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MCAM (Melanoma Cell Adhesion Molecule)/MUC18/CD146 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MCAM (Melanoma Cell Adhesion Molecule)/MUC18/CD146 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Product Details

          4162-MSM3-P1

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-dependent
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          1-2 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1-2 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1-2 µg/10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          C146/634

          Immunogen

          Recombinant human CD146 protein

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          200 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          CD146, also known as MCAM (Melanoma Cell Adhesion Molecule), is an integral membrane glycoprotein belonging to the immunoglobulin superfamily. It is heavily glycosylated, with more than 50% of its mass derived from carbohydrates. CD146 is primarily expressed on endothelial cells at cell-cell junctions, playing a crucial role in cell adhesion and the cohesion of the endothelial monolayer in vascular tissue. In addition to endothelial cells, CD146 is expressed on bone marrow fibroblasts, mesenchymal stromal cells, endometrial stromal cells, and some tumors, particularly melanoma. It has also been observed on a subset of circulating T cells and activated lymphocytes, but not on circulating endothelial cells, as indicated by the absence of other endothelial markers such as CD31 and CD51/61. CD146 functions as a calcium-independent cell adhesion molecule and may also act as a signal transduction molecule. It is involved in the recruitment of Fyn kinase and the subsequent tyrosine phosphorylation of intracellular proteins, which are important for actin cytoskeleton assembly. This signaling role includes triggering tyrosine phosphorylation of FYN and PTK2 and causing a transient increase in intracellular calcium concentration. In the context of cancer, CD146 expression may facilitate the interaction of melanoma cells with the vascular system, enhancing hematogenous tumor spread. Additionally, CD146 could serve as an adhesion molecule active in neural crest cells during embryonic development, highlighting its diverse roles in both normal physiological processes and disease states.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD146; Cell surface glycoprotein MUC18; Cell surface glycoprotein P1H12; Gicerin; melanoma adhesion molecule; Melanoma cell adhesion molecule; Melanoma-associated antigen A32; Melanoma-associated antigen MUC18; P1H12 antigen; S-endo 1 endothelial-associated antigen; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD146; HEMCAM; MCAM; MelCAM; METCAM; MUC18

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P43121

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4162

          View more View less

          Function(s)
          laminin receptor activity protein binding
          Process(es)
          angiogenesis glomerular filtration cell adhesion anatomical structure morphogenesis positive regulation of cell migration vascular wound healing
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline