Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ITCH Antibodies

          Fabgennix

          ITCH/AIP4 Polyclonal Antibody, Biotin

          View all (28) ITCH antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ITCH/AIP4 Polyclonal Antibody, Biotin

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          ITCH/AIP4 Polyclonal Antibody, Biotin

          Product Details

          ITCH-BIOTIN

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:50-1:250
          -

          ELISA (ELISA)

          1:10,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1:50-1:250
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide taken within amino acid reigon 250-300 on human ITCH protein.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5-1.5 mg/mL

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          proprietary buffer, pH 7.4-7.8, with 0.5% BSA, 30% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          Atrophin-1 contains a polyglutamine repeat, expansion of which is responsible for dentatorubral and pallidoluysian atrophy. The protein encoded by this gene interacts with atrophin-1. This encoded protein is a closely related member of the NEDD4-like protein family. This family of proteins are E3 ubiquitin-ligase molecules and regulate key trafficking decisions, including targeting of proteins to proteosomes or lysosomes. This encoded protein contains four tandem WW domains and a HECT domain. It can act as a transcriptional corepressor of p45/NFE2 and may participate in the regulation of immune responses by modifying Notch-mediated signaling. It is highly similar to the mouse Itch protein, which has been implicated in the regulation and differentiation of erythroid and lymphoid cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: AIP4; atrophin-1 interacting protein 4; Atrophin-1-interacting protein 4; dJ468O1.1; E3 ubiquitin-protein ligase Itchy; E3 ubiquitin-protein ligase Itchy homolog; HECT-type E3 ubiquitin transferase Itchy homolog; Itch; itch E3 ubiquitin ligase; itchy E3 ubiquitin protein ligase homolog; itchy, E3 ubiquitin protein ligase; NAPP1; Nedd 4 like ubiquitin protein ligase; NFE2-associated polypeptide 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 6720481N21Rik; 8030492O04Rik; A130065M08; ADMFD; AIF4; AIP4; C230047C07Rik; ITCH; NAPP1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q96J02, (Mouse) Q8C863

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 83737, (Mouse) 16396, (Rat) 311567

          View more View less

          Function(s)
          ubiquitin-protein transferase activity protein binding transferase activity ligase activity ubiquitin-like protein transferase activity ubiquitin-ubiquitin ligase activity ribonucleoprotein complex binding ubiquitin-like protein ligase binding CXCR chemokine receptor binding ubiquitin protein ligase activity arrestin family protein binding UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamyl-2,6-diaminopimelate-D-alanyl-D-alanine ligase activity ribosomal S6-glutamic acid ligase activity coenzyme F420-0 gamma-glutamyl ligase activity coenzyme F420-2 alpha-glutamyl ligase activity protein-glycine ligase activity protein-glycine ligase activity, initiating protein-glycine ligase activity, elongating tubulin-glycine ligase activity protein-glutamic acid ligase activity tubulin-glutamic acid ligase activity ubiquitin-protein ligase
          Process(es)
          protein polyubiquitination regulation of cell growth immune system process positive regulation of T cell anergy negative regulation of immune system process positive regulation of immune system process cytoplasmic pattern recognition receptor signaling pathway T cell anergy ubiquitin-dependent protein catabolic process protein monoubiquitination apoptotic process inflammatory response response to oxidative stress positive regulation of catabolic process regulation of gene expression positive regulation of macromolecule metabolic process protein ubiquitination protein catabolic process receptor internalization negative regulation of type I interferon production protein K29-linked ubiquitination CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation nucleotide-binding domain, leucine rich repeat containing receptor signaling pathway CXCL12-activated CXCR4 signaling pathway negative regulation of viral-induced cytoplasmic pattern recognition receptor signaling pathway negative regulation of apoptotic process negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process innate immune response positive regulation of protein catabolic process negative regulation of JNK cascade viral entry into host cell negative regulation of defense response to virus negative regulation of multicellular organismal process defense response to virus protein autoubiquitination regulation of necroptotic process protein K63-linked ubiquitination protein K48-linked ubiquitination regulation of protein deubiquitination protein branched polyubiquitination regulation of hematopoietic stem cell differentiation negative regulation of intracellular signal transduction negative regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation positive regulation of receptor catabolic process negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process negative regulation of alpha-beta T cell proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline