Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › AM20327
          Assay Name: hsa-miR-181b-3p
          miRBase Accession Number: MI0000270
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.1: 198858873 - 198858982 [-] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: CUCACUGAACAAUGAAUGCAA
          Species: Human, Mouse, Rat, Alligator mississippiensis, Columba livia, Dasypus novemcinctus, Pteropus alecto, Rabbit, Zebrafish
          Product Type: Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor
          Assay ID AM20327
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # AM17000
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000007, mir-181

          Mature miRNA Sequence:

          CUCACUGAACAAUGAAUGCAA

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-181b-3p MIMAT0022692
          Mouse mmu-miR-181b-1-3p MIMAT0017067
          Rat rno-miR-181b-1-3p MIMAT0017139
          Alligator mississippiensis ami-miR-181b-3p MIMAT0038191
          Columba livia cli-miR-181b-3p MIMAT0038554
          Dasypus novemcinctus dno-miR-181b-3p MIMAT0047693
          View More Rows
          Pteropus alecto pal-miR-181b-3p MIMAT0039852
          Rabbit ocu-miR-181b-3p MIMAT0048279
          Zebrafish dre-miR-181b-3-3p MIMAT0048656

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-181b-1
          Stem-loop Accession # MI0000270
          Stem-loop Sequence
          CCUGUGCAGAGAUUAUUUUUUAAAAGGUCACAAUCAACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUGAACUGUGUGGACAAGCUCACUGAACAAUGAAUGCAACUGUGGCCCCGCUU
          Chromosome Location Chr. 1 - 198858873 - 198858982 [-] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0022692
          miRBase ID: hsa-miR-181b-3p
          Mature miRNA Sequence: CUCACUGAACAAUGAAUGCAA
          Chromosome Location: Chr. 1 - 198858873 - 198858982 [-] on Build GRCh38

          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-181b-1
          Stem-loop Accession # MI0000723
          Stem-loop Sequence
          AGGUCACAAUCAACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUGAACUGUGUAGAAAAGCUCACUGAACAAUGAAUGCAACUGUGGCC
          Chromosome Location Chr. 1 - 137966639 - 137966718 [+] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0017067
          miRBase ID: mmu-miR-181b-1-3p
          Mature miRNA Sequence: CUCACUGAACAAUGAAUGCAA
          Chromosome Location: Chr. 1 - 137966639 - 137966718 [+] on Build GRCm38

          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-181b-1
          Stem-loop Accession # MI0000926
          Stem-loop Sequence
          CCUGUGCAGAGAUGAUGUUUACAAAGGUCACAAUCAACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUGAACUGUGUAGAAAAGCUCACUGAACAAUGAAUGCAACUGUGGCCCCGCUU
          Chromosome Location Chr. 13 - 54952903 - 54953012 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0017139
          miRBase ID: rno-miR-181b-1-3p
          Mature miRNA Sequence: CUCACUGAACAAUGAAUGCAA
          Chromosome Location: Chr. 13 - 54952903 - 54953012 [+] on Build Rnor_6.0

          Alligator mississippiensis

          Stem-loop ID ami-mir-181b-1
          Stem-loop Accession # MI0029764
          Stem-loop Sequence
          AAGGUCACAAUCAACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUUAACUAUGCGGACAAGCUCACUGAACAAUGAAUGCAACUGUGGCCCCACU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0038191
          miRBase ID: ami-miR-181b-3p
          Mature miRNA Sequence: CUCACUGAACAAUGAAUGCAA
          Chromosome Location: NA

          Columba livia

          Stem-loop ID cli-mir-181b-1
          Stem-loop Accession # MI0029991
          Stem-loop Sequence
          AAAGGUCACAAUCAACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUUAACUAUGUGGACAAGCUCACUGAACAAUGAAUGCAACUGUGGCCCCA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0038554
          miRBase ID: cli-miR-181b-3p
          Mature miRNA Sequence: CUCACUGAACAAUGAAUGCAA
          Chromosome Location: NA

          Dasypus novemcinctus

          Stem-loop ID dno-mir-181b-1
          Stem-loop Accession # MI0039009
          Stem-loop Sequence
          AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUGAACUGUGUGGACAAGCUCACUGAACAAUGAAUGCAA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047693
          miRBase ID: dno-miR-181b-3p
          Mature miRNA Sequence: CUCACUGAACAAUGAAUGCAA
          Chromosome Location: NA

          Pteropus alecto

          Stem-loop ID pal-mir-181b-1
          Stem-loop Accession # MI0032363
          Stem-loop Sequence
          AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUGAACUGUGUGGAUGAGCUCACUGAACAAUGAAUGCAA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0039852
          miRBase ID: pal-miR-181b-3p
          Mature miRNA Sequence: CUCACUGAACAAUGAAUGCAA
          Chromosome Location: NA

          Rabbit

          Stem-loop ID ocu-mir-181b-1
          Stem-loop Accession # MI0039317
          Stem-loop Sequence
          AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUGAACUGUGUGGACAAGCUCACUGAACAAUGAAUGCAA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0048279
          miRBase ID: ocu-miR-181b-3p
          Mature miRNA Sequence: CUCACUGAACAAUGAAUGCAA
          Chromosome Location: NA

          Zebrafish

          Stem-loop ID dre-mir-181b-3
          Stem-loop Accession # MI0039514
          Stem-loop Sequence
          AAAGGUCACAAUCAACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUGGAUUGUAAAAGAAAGCUCACUGAACAAUGAAUGCAACUGUGUCCCAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0048656
          miRBase ID: dre-miR-181b-3-3p
          Mature miRNA Sequence: CUCACUGAACAAUGAAUGCAA
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03465090_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03302963_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03307120_pri
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM20327
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 462578_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH20327
          mirVana® miRNA mimic : MC20327


          miRBase Alias:

          Rat: rno-miR-181b-1* (v18)

          Back To Top

          Related Products

          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-fjwnj:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0