Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • eIF2 beta Antibodies

          Proteintech

          EIF2S2 Polyclonal Antibody

          4 References
          View all (19) eIF2 beta antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite EIF2S2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (19)
          EIF2S2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          EIF2S2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 19

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          EIF2S2 Antibody (10227-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of L02 cells using 10227-1-AP (EIF2S2 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          EIF2S2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EIF2S2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EIF2S2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          EIF2S2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          EIF2S2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          EIF2S2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          EIF2S2 Antibody in Western Blot (WB)
          EIF2S2 Antibody in Western Blot (WB)
          EIF2S2 Antibody in Western Blot (WB)
          EIF2S2 Antibody in Western Blot (WB)
          EIF2S2 Antibody in Western Blot (WB)
          EIF2S2 Antibody in Western Blot (WB)
          EIF2S2 Antibody in Western Blot (WB)
          EIF2S2 Antibody in Western Blot (WB)
          EIF2S2 Antibody in Western Blot (WB)
          EIF2S2 Antibody in Western Blot (WB)
          EIF2S2 Antibody in Western Blot (WB)
          EIF2S2 Antibody in Western Blot (WB)
          EIF2S2 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          EIF2S2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          10227-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:10-1:100
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          EIF2S2 Fusion Protein Ag0269 (1-210 aa encoded by BC000461)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.25 mg/mL

          Amount

          37.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MSGDEMIFD PTMSKKKKKK KKPFMLDEEG DTQTEETQPS ETKEVEPEPT EDKDLEADEE DTRKKDASDD LDDLNFFNQK KKKKKTKKIF DIDEAEEGVK DLKIESDVQE PTEPEDDLDI MLGNKKKKKK NVKFPDEDEI LEKDEALEDE DNKKDDGISF SNQTGPAWAG SERDYTYEEL LNRVFNIMRE KNPDMVAGEK RKFVMKPPQV V (1-210 aa encoded by BC000461)

          Target Information

          Eukaryotic translation initiation factor 2 (EIF-2) functions in the early steps of protein synthesis by forming a ternary complex with GTP and initiator tRNA and binding to a 40S ribosomal subunit. EIF-2 is composed of three subunits, alpha, beta, and gamma, with the protein encoded by this gene representing the beta subunit. The beta subunit catalyzes the exchange of GDP for GTP, which recycles the EIF-2 complex for another round of initiation. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: eIF-2-beta; eIF2-beta; EIF2BA; EIF2S2; Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit 2; Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit beta; eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 2 (beta, 38kDa); eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 2 beta, 38kDa; protein phosphatase 1, regulatory subunit 67; translational initiation factor beta subunit; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 2810026E11Rik; 38kDa; AA408636; AA571381; AA986487; AW822225; D2Ertd303e; eIF-2-beta; EIF2; EIF2B; EIF2beta; EIF2S2; PPP1R67

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P20042, (Mouse) Q99L45

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8894, (Mouse) 67204, (Rat) 296302

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding mRNA binding translation initiation factor activity protein binding translation factor activity, RNA binding zinc ion binding translation initiation factor binding metal ion binding poly(A) RNA binding translation initiation factor
          Process(es)
          in utero embryonic development formation of translation preinitiation complex male germ cell proliferation cytoplasmic translational initiation translation translational initiation male gonad development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline