Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • MMP7 Antibodies

          Proteintech

          MMP7 Polyclonal Antibody

          83 References
          View all (31) MMP7 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MMP7 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (21)
          MMP7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          MMP7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 21

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MMP7 Antibody (10374-2-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemistry of paraffin-embedded human pancreas cancer tissue slide using 10374-2-AP ( MMP7 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). heat mediated antigen retrieved with Tris-EDTA buffer (pH 9). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MMP7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MMP7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MMP7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MMP7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MMP7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MMP7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MMP7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MMP7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MMP7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MMP7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MMP7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MMP7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MMP7 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          MMP7 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          MMP7 Antibody in Western Blot (WB)
          MMP7 Antibody in Western Blot (WB)
          MMP7 Antibody in Western Blot (WB)
          MMP7 Antibody in Western Blot (WB)
          MMP7 Antibody in Western Blot (WB)
          MMP7 Antibody in Western Blot (WB)
          MMP7 Antibody in Western Blot (WB)
          MMP7 Polyclonal Antibody

          Product Details

          10374-2-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:300-1:1,000
          View 62 publications 62 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 17 publications 17 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          1:50-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Not applicable (N/A)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          MMP7 Fusion Protein Ag0550 (1-100 aa encoded by BC003635)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.37 mg/mL

          Amount

          55.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MRLTVLCAV CLLPGSLALP LPQEAGGMSE LQWEQAQDYL KRFYLYDSET KNANSLEAKL KEMQKFFGLP ITGMLNSHVI EIMQKPRCGV PDVAEYSLFP N (1-100 aa encoded by BC003635)

          Target Information

          Proteins of the matrix metalloproteinase (MMP) family are involved in the breakdown of extracellular matrix in normal physiological processes, such as embryonic development, reproduction, and tissue remodeling, as well as in disease processes, such as arthritis and metastasis. Most MMP's are secreted as inactive proproteins which are activated when cleaved by extracellular proteinases. The enzyme encoded by this gene degrades proteoglycans, fibronectin, elastin and casein and differs from most MMP family members in that it lacks a conserved C-terminal protein domain. The enzyme is involved in wound healing, and studies in mice suggest that it regulates the activity of defensins in intestinal mucosa. The gene is part of a cluster of MMP genes which localize to chromosome 11q22. 3.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: HGNC:7174; Matrilysin; matrilysin, uterine; Matrin; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 7 (matrilysin, uterine); matrix metalloproteinase 7; matrix metalloproteinase 7 (matrilysin, uterine); Matrix metalloproteinase-7; MMP; MMP 7; MMP-7; MMPs; PUMP 1; Pump 1 protease; Pump-1 protease; unnamed protein product; uterine matrilysin; Uterine metalloproteinase

          View more View less

          Gene Aliases: MAT; MMP-7; MMP7; MPSL1; PUMP-1; PUMP1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P09237, (Mouse) Q10738

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4316, (Mouse) 17393

          View more View less

          Function(s)
          endopeptidase activity metalloendopeptidase activity serine-type endopeptidase activity protein binding peptidase activity metallopeptidase activity zinc ion binding hydrolase activity metal ion binding heparin binding metalloprotease
          Process(es)
          antibacterial peptide secretion antibacterial peptide biosynthetic process proteolysis membrane protein ectodomain proteolysis response to xenobiotic stimulus extracellular matrix disassembly extracellular matrix organization positive regulation of cell migration collagen catabolic process membrane protein intracellular domain proteolysis regulation of cell proliferation defense response to bacterium defense response to Gram-negative bacterium defense response to Gram-positive bacterium response to drug
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline