Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD4 Antibodies

          Invitrogen

          CD4 Monoclonal Antibody (OX35), PE, eBioscience™

          24 Published Figures
          28 References
          View all (691) CD4 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD4 Monoclonal Antibody (OX35), PE, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (24)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 25

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD4 Antibody (12-0040-82) in Flow

          Staining of rat splenocytes with Anti-Rat CD8a PerCP-eFluor® 710 (Product # 46-0084-82) and 0.25 µg of Mouse IgG2a K Isotype Control PE (Product # 12-4724-81) (left) or 0.25 µg of Anti-Rat CD4 PE (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          12-0040-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 28 publications 28 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Rat

          Published species

          Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG2a kappa Isotype Control (eBM2a), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          OX35

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2572548

          Product Specific Information

          Description: The OX35 monoclonal antibody reacts with rat CD4. CD4 is a co-receptor which participates in signaling through the T cell receptor by making contacts with MHC class II expressed on antigen-presenting cells (APC). CD4 is expressed in the thymus by CD4+CD8+ "double-positive" and CD4+ "single-positive" thymocytes, and by CD4+ "helper" T cells in the periphery. CD4 is a cell-surface membrane glycoprotein which contains four extracellular immunoglobulin-like domains.

          Applications Reported: This OX35 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This OX35 antibody has been tested by flow cytometric analysis of rat splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          The CD4 antigen is involved in the recognition of MHC class II molecules and is a co-receptor for HIV. CD4 is primarily expressed in a subset of T-lymphocytes, also referred to as T helper cells, but may also be expressed by other cells in the immune system, such as monocytes, macrophages, and dendritic cells. At the tissue level, CD4 expression may be detected in thymus, lymph nodes, tonsils, and spleen, and also in specific regions of the brain, gut, and other non-lymphoid tissues. CD4 functions to initiate or augment the early phase of T-cell activation through its association with the T-cell receptor complex and protein tyrosine kinase, Lck. It may also function as an important mediator of direct neuronal damage in infectious and immune-mediated diseases of the central nervous system. Multiple alternatively spliced transcripts have been identified in this gene [RefSeq, July 2017].

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD4; CD4 antigen; CD4 antigen p55; cd4a; fCD4; Leu-3; T-cell surface antigen T4/Leu-3; T-cell surface glycoprotein CD4; W3/25 antigen

          View more View less

          Gene Aliases: Cd4; p55; W3/25

          View more View less

          UniProt ID: (Rat) P05540

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rat) 24932

          View more View less

          Function(s)
          glycoprotein binding zinc ion binding coreceptor activity enzyme binding protein kinase binding protein homodimerization activity
          Process(es)
          cytokine production induction by virus of host cell-cell fusion immune response cell surface receptor signaling pathway T cell differentiation maintenance of protein location in cell T cell activation T cell selection protein palmitoleylation positive regulation of protein kinase activity positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation defense response to Gram-negative bacterium positive regulation of calcium-mediated signaling regulation of T cell activation positive regulation of T cell activation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline