Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Dystrophin Antibodies

          Proteintech

          Dystrophin Polyclonal Antibody

          25 References
          View all (41) Dystrophin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Dystrophin Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (14)
          Dystrophin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Dystrophin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 14

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Dystrophin Antibody (12715-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemistry of paraffin-embedded human skeletal muscle tissue slide using 12715-1-AP ( Dystrophin antibody at dilution of 1:200 (under 10x lens). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Dystrophin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Dystrophin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Dystrophin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Dystrophin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Dystrophin Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          Dystrophin Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          Dystrophin Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          Dystrophin Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          Dystrophin Antibody in Western Blot (WB)
          Dystrophin Antibody in Western Blot (WB)
          Dystrophin Antibody in Western Blot (WB)
          Dystrophin Antibody in Western Blot (WB)
          Dystrophin Antibody in Western Blot (WB)
          Dystrophin Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Dystrophin Polyclonal Antibody

          Product Details

          12715-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          View 7 publications 7 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:20-1:200
          View 11 publications 11 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Dystrophin Fusion Protein Ag3408 (286-635 aa encoded by BC028720)
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.25 mg/mL

          Amount

          37.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: YPMVEYCTP TTSGEDVRDF AKVLKNKFRT KRYFAKHPRM GYLPVQTVLE GDNMETPVTL INFWPVDSAP ASSPQLSHDD THSRIEHYAS RLAEMENSNG SYLNDSISPN ESIDDEHLLI QHYCQSLNQD SPLSQPRSPA QILISLESEE RGELERILAD LEEENRNLQA EYDRLKQQHE HKGLSPLPSP PEMMPTSPQS PRDAELIAEA KLLRQHKGRL EARMQILEDH NKQLESQLHR LRQLLEQPQA EAKVNGTTVS SPSTSLQRSD SSQPMLLRVV GSQTSDSMGE EDLLSPPQDT STGLEEVMEQ LNNSFPSSRG HNVGSLFHMA DDLGRAMESL VSVMTDEEGA E (286-635 aa encoded by BC028720)

          Target Information

          Dystrophin is the 427kDa protein product of the DMB/BMD gene located on the X chromosome at position Xp21. Western blotting and immunohistochemistry are the two established methods for the detection of abnormalities of dystrophin expression in muscle biopsies. Dystrophin abnormalities are thought to occur in 100% of patients with DMD/BMD, although genetic abnormalities may only be detected in up to 65% of cases.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: apodystrophin-3; apodystrophin-I; DMD; Dpm234; Duchenne muscular dystrophy (DMD); Dystrophin; dystrophin Dp40; dystrophin Dp71a; dystrophin Dp71ab; dystrophin Dp71b; dystrophin, muscular dystrophy; GS1-19O24.1; Muscular dystrophy Duchenne and Becker types; mutant dystrophin; OTTHUMP00000215592; unnamed protein product; X-linked muscular dystrophy

          View more View less

          Gene Aliases: BMD; CMD3B; DMD; DNADMD1; Dp427; Dp71; DXS142; DXS164; DXS206; DXS230; DXS239; DXS268; DXS269; DXS270; DXS272; DXSmh7; DXSmh9; dys; mdx; MRX85; pke

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P11532, (Mouse) P11531, (Rat) P11530

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1756, (Mouse) 13405, (Rat) 24907

          View more View less

          Function(s)
          dystroglycan binding actin binding structural constituent of cytoskeleton protein binding zinc ion binding structural constituent of muscle myosin binding vinculin binding metal ion binding nitric-oxide synthase binding integrin binding PDZ domain binding protein complex binding ubiquitin-protein ligase
          Process(es)
          regulation of heart rate muscle contraction cytoskeleton organization muscle organ development skeletal muscle tissue development protein localization regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol by sarcoplasmic reticulum regulation of cardiac muscle contraction by regulation of the release of sequestered calcium ion positive regulation of neuron projection development regulation of skeletal muscle contraction by regulation of release of sequestered calcium ion regulation of skeletal muscle contraction maintenance of blood-brain barrier response to muscle stretch peptide biosynthetic process regulation of system process motile cilium assembly positive regulation of neuron differentiation muscle cell cellular homeostasis neuron development muscle cell development cardiac muscle contraction protein-containing complex assembly cardiac muscle cell action potential regulation of muscle system process regulation of cellular response to growth factor stimulus synaptic signaling regulation of sodium ion transmembrane transport regulation of calcium ion transmembrane transport positive regulation of cell-matrix adhesion regulation of transcription, DNA-templated establishment of blood-nerve barrier regulation of gene expression myotube cell development muscle attachment olfactory nerve structural organization negative regulation of peptidyl-serine phosphorylation cellular protein localization regulation of membrane potential cellular protein complex assembly neurotransmitter receptor metabolic process muscle fiber development nucleus localization regulation of ryanodine-sensitive calcium-release channel activity establishment of glial blood-brain barrier negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade regulation of voltage-gated calcium channel activity negative regulation of peptidyl-cysteine S-nitrosylation positive regulation of sodium ion transmembrane transporter activity aging cell differentiation muscle cell differentiation neuron projection morphogenesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline