Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CLSTN1 Antibodies

          Proteintech

          CLSTN1 Polyclonal Antibody

          5 References
          View all (15) CLSTN1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CLSTN1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          CLSTN1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CLSTN1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CLSTN1 Antibody (12788-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using (Product # 12788-1-AP) (Calsyntenin-1 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CLSTN1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CLSTN1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CLSTN1 Antibody in Western Blot (WB)
          CLSTN1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          CLSTN1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          12788-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2400
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          1:300
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          CLSTN1 Fusion Protein Ag3504 (29-350 aa encoded by BC033902)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.27 mg/mL

          Amount

          40.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: ARVNKHKPW LEPTYHGIVT ENDNTVLLDP PLIALDKDAP LRFAGEICGF KIHGQNVPFD AVVVDKSTGE GVIRSKEKLD CELQKDYSFT IQAYDCGKGP DGTNVKKSHK ATVHIQVNDV NEYAPVFKEK SYKATVIEGK QYDSILRVEA VDADCSPQFS QICSYEIITP DVPFTVDKDG YIKNTEKLNY GKEHQYKLTV TAYDCGKKRA TEDVLVKISI KPTCTPGWQG WNNRIEYEPG TGALAVFPNI HLETCDEPVA SVQATVELET SHIGKGCDRD TYSEKSLHRL CGAAAGTAEL LPSPSGSLNW TMGLPTDNGH DSD (29-350 aa encoded by BC033902)

          Target Information

          CLSTN1 induces KLC1 association with vesicles and functions as a cargo in axonal anterograde transport. Complex formation with APBA2 and APP, CLSTN1 stabilizes APP metabolism and enhances APBA2-mediated suppression of beta-APP40 secretion, due to the retardation of intracellular APP maturation. In complex with APBA2 and C99, a C-terminal APP fragment, CLSTN1 abolishes C99 interaction with PSEN1 and thus APP C99 cleavage by gamma-secretase, most probably through stabilization of the direct interaction between APBA2 and APP. The intracellular fragment AlcICD suppresses APBB1-dependent transactivation stimulated by APP C-terminal intracellular fragment (AICD), most probably by competing with AICD for APBB1-binding.CLSTN1 may modulate calcium-mediated postsynaptic signals.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Alc-alpha; alcadein alpha; Alcadein-alpha; Alzheimer-related cadherin-like protein; cadherin-related family member 12; Calsyntenin-1; FLJ32258; Non-classical cadherin XB31alpha; unnamed protein product; X11-like binding protein 31 type alpha1

          View more View less

          Gene Aliases: 1810034E21Rik; ALC-ALPHA; alcalpha1; alcalpha2; CDHR12; CLSTN1; CS1; CST-1; CSTN1; KIAA0911; PIK3CD; XB31alpha

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O94985, (Rat) Q6Q0N0, (Mouse) Q9EPL2

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 22883, (Rat) 313717, (Mouse) 65945

          View more View less

          Function(s)
          beta-amyloid binding calcium ion binding protein binding kinesin binding X11-like protein binding membrane traffic protein
          Process(es)
          regulation of cell growth cell adhesion homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules positive regulation of synaptic transmission positive regulation of synapse assembly regulation of synapse maturation neurotransmitter receptor transport to postsynaptic membrane vesicle-mediated transport in synapse cellular calcium ion homeostasis chemical synaptic transmission
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline