Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • VCAM-1 (CD106) Antibodies

          Invitrogen

          CD106 (VCAM-1) Monoclonal Antibody (STA), eBioscience™

          13 Published Figures
          15 References
          View all (98) VCAM-1 (CD106) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD106 (VCAM-1) Monoclonal Antibody (STA), eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Published Figures (13)
          CD106 (VCAM-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD106 (VCAM-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 13

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD106 (VCAM-1) Antibody (14-1069-82) in ICC/IF

          Nature communications 2017 - Figure 1 Enhanced expression of endothelial SENP1 and GATA2 correlates with graft arteriosclerosis (GA) progression. Similarly sized human coronary arteries with GA from chronically rejecting heart allografts or without disease from non-transplanted hearts were collected and evaluated by histological analysis. ( a , b ) Dramatically increased expression of endothelial SENP1 was detected in the diseased vess... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD106 (VCAM-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD106 (VCAM-1) Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD106 (VCAM-1) Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          CD106 (VCAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD106 (VCAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD106 (VCAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD106 (VCAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD106 (VCAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD106 (VCAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD106 (VCAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD106 (VCAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD106 (VCAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD106 (VCAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          14-1069-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-Dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/test
          View 11 publications 11 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          STA

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Biotin 
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_467422

          Product Specific Information

          Description: The STA monoclonal antibody reacts with human CD106 (Vascular Cell Adhesion Molecule-1, VCAM-1), a 110 kDa transmembrane glycoprotein expressed by myeloid lineage and bone marrow stromal cells. Endothelial cells constitutively express low levels of CD106 and upregulate it upon cytokine stimulation. CD106 binds to Integrin alpha4beta1 (VLA-4, CD49d/CD29) and Integrin alpha4beta7 (LPAM-1). Cytokine-mediated upregulation of CD106 on endothelial cells suggests a role for this antigen in the inflammatory response.

          Applications Reported: STA has been reported for use in flow cytometric analysis, and immunohistochemical staining of frozen tissue sections.

          Applications Tested: The STA antibody has been tested by flow cytometric analysis of TNF alpha-activated HUVEC cells. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          VCAM-1 is a cell surface sialoglycoprotein expressed by cytokine activated endothelium. The protein has a number of functions including the regulation of leukocyte migration, leukocyte-endothelial cell adhesion and signal transduction and may play a role in a number of inflammatory diseases.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD106; CD106 antigen; DKFZp779G2333; INCAM-100; INCAM100; MGC99561; sCD106; soluble CD106; soluble VCAM 1; sVCAM 1; unnamed protein product; V-CAM 1; vascular cell adhesion molecule 1 precursor; Vascular cell adhesion protein 1

          View more View less

          Gene Aliases: CD106; INCAM-100; VCAM1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P19320

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7412

          View more View less

          Function(s)
          integrin binding primary amine oxidase activity cell adhesion molecule binding cell adhesion mediator activity
          Process(es)
          response to hypoxia chronic inflammatory response inflammatory response cell adhesion heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules leukocyte cell-cell adhesion cell-matrix adhesion response to nutrient amine metabolic process response to zinc ion response to ionizing radiation membrane to membrane docking B cell differentiation response to lipopolysaccharide cell-cell adhesion mediated by integrin heterotypic cell-cell adhesion response to nicotine cellular response to vascular endothelial growth factor stimulus positive regulation of T cell proliferation response to ethanol leukocyte tethering or rolling cell chemotaxis innervation cardiac neuron differentiation cellular response to tumor necrosis factor cell-cell adhesion cellular response to beta-amyloid
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline