Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • IL4R Antibodies

          Invitrogen

          CD124 Monoclonal Antibody (X2/45-12), eBioscience™

          View all (75) IL4R antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD124 Monoclonal Antibody (X2/45-12), eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD124 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD124 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD124 Antibody (14-1249-82) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Interleukin-4 receptor subunit alpha was performed using 70% confluent log phase PANC-1 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with CD124 Monoclonal Antibody (X2/45-12), eBioscience™ (Product # 14-1249-82) at 1:100 dilution in 0.1% BSA, incubated at 4 degrees celsius overnight, and then labeled with Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsor... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD124 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD124 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          14-1249-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-Dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/test
          -

          Functional Assay (Functional)

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          X2/45-12

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Functional Grade
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_467455

          Product Specific Information

          Description: The monoclonal antibody X2/45-12 reacts with human CD124, which is also known as the IL-4R alpha chain. CD124 can associate with the common gamma chain to form the type I IL-4R or with IL-13Ralpha1 to form the type II IL-4R. While both receptor types can bind IL-4, only the type II receptor can associate with IL-13. The type I IL-4 receptor is found on T, B, NK, mast cells, basophils, and macrophages. The type II IL-4 receptor is found on many non-hematopoietic cells and macrophages. CD124 contains an ITIM that associates with and activates STAT6. IL-4 is responsible for the generation of high-affinity IgE antibodies and driving the polarization of naive Th0 cells into Th2 cells. In mucosal barriers, the cytokine is involved in the recruitment of innate and adaptive immune effector cells and mucous overproduction. Finally, IL-4R also exists as a soluble form that serves primarily as a carrier protein for IL-4 that increases its half-life.

          The X2/45 antibody has been reported to have antagonist activity.

          Applications Reported: This X2/45-12 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, and western blotting. (Please use Functional Grade purified X2/45-12, Product # 16-1249-82, in functional assays).

          Applications Tested: This X2/45-12 antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          IL4 Receptor alpha (IL4RA) is the alpha chain of the interleukin 4 receptor which binds to both interleukin 4 and interleukin 13 to regulate IgE production, chemokine and mucus production at sites of allergic inflammmation. The IL4 response is involved in promoting Th2 differentiation. The secreted extracellular domain of IL4R alpha, called sIL4R alpha, can inhibit IL4-mediated cell proliferation and IL5 upregulation by T-cells. It has no signaling abilities. Allelic variations in the IL4RA gene have been associated with atopy, a condition that can manifest itself as allergic rhinitis, sinusitus, asthma, or eczema.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD124; il-4 receptor; IL-4 receptor subunit alpha; IL4Ra; interleukin 13 receptor; interleukin-4 receptor alpha chain; Interleukin-4 receptor subunit alpha; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 582J2.1; CD124; IL-4RA; IL4R; IL4RA

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P24394

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3566

          View more View less

          Function(s)
          cytokine receptor activity interleukin-4 receptor activity protein binding
          Process(es)
          immune system process production of molecular mediator involved in inflammatory response positive regulation of immunoglobulin production immune response signal transduction immunoglobulin mediated immune response cytokine-mediated signaling pathway positive regulation of chemokine production interleukin-4-mediated signaling pathway defense response to protozoan positive regulation of macrophage activation positive regulation of mast cell degranulation T-helper 1 cell differentiation T-helper 2 cell differentiation negative regulation of T-helper 1 cell differentiation positive regulation of T-helper 2 cell differentiation positive regulation of cold-induced thermogenesis positive regulation of myoblast fusion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline