Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • RANKL (RANK Ligand) Antibodies

          Invitrogen

          CD254 (RANK Ligand) Monoclonal Antibody (IK22/5), eBioscience™

          4 Published Figures
          10 References
          View all (77) RANKL (RANK Ligand) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD254 (RANK Ligand) Monoclonal Antibody (IK22/5), eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Published Figures (4)
          CD254 (RANK Ligand) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD254 (RANK Ligand) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD254 (RANK Ligand) Antibody (14-5952-82) in ICC/IF

          Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research 2012 - Published figure using CD254 (RANK Ligand) monoclonal antibody (Product # 14-5952-82) in Immunocytochemistry {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD254 (RANK Ligand) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD254 (RANK Ligand) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD254 (RANK Ligand) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD254 (RANK Ligand) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          14-5952-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 2 publications 2 publications

          Functional Assay (Functional)

          Assay-Dependent
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          IK22/5

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • Functional Grade
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_467746

          Product Specific Information

          Description: The IK22/5 monoclonal antibody reacts with mouse CD254 also known as TRANCE (TNF-related activation-induced cytokine receptor) and RANKL (receptor activator of NF-kappa B ligand) and OPGL (Osteoprotegerin Ligand). TRANCE is a type II membrane protein with predicted molecular weight of 35 kDa. Its extracellular domain is most closely related to TRAIL, FasL and TNF. TRANCE mRNA is upregulated by TCR stimulation and is expressed abundantly by mouse T cells not B cells in mouse thymus and lymph nodes. TRANCE-deficient mouse lacks osteoclasts. In addition, TRANCE has been shown to be involved in the interactions between T-dendritic and T-B cells. It was also found to be critical in osteoclast differentiation. The TRANCE-RANK interaction regulates the expression of the anti-apoptotic molecule Bcl-xL.

          Applications Reported: This IK22/5 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The IK22/5 antibody has been tested by flow cytometric analysis on mouse CD254/TRANCE transfected cells. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          This gene encodes a member of the tumor necrosis factor (TNF) cytokine family which is a ligand for osteoprotegerin and functions as a key factor for osteoclast differentiation and activation. This protein was shown to be a dentritic cell survival factor and is involved in the regulation of T cell-dependent immune response. T cell activation was reported to induce expression of this gene and lead to an increase of osteoclastogenesis and bone loss. This protein was shown to activate antiapoptotic kinase AKT/PKB through a signaling complex involving SRC kinase and tumor necrosis factor receptor-associated factor (TRAF) 6, which indicated this protein may have a role in the regulation of cell apoptosis. Targeted disruption of the related gene in mice led to severe osteopetrosis and a lack of osteoclasts. The deficient mice exhibited defects in early differentiation of T and B lymphocytes, and failed to form lobulo-alveolar mammary structures during pregnancy. Two alternatively spliced transcript variants have been found.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD254; H-RANK-L; M-Rank-L; ODF; OPG ligand; OPGL; Osteoclast differentiation factor; Osteoprotegerin ligand; rank-l; RANKL; receptor activator of NF-kappaB ligand; receptor activator of nuclear factor kappa B ligand; Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand; RP11-86N24.2; srankl; TNF-related activation-induced cytokine; TRANCE; Tumor necrosis factor ligand superfamily member 11; tumor necrosis factor-related activation-induced cytokine

          View more View less

          Gene Aliases: Ly109l; ODF; OPG; OPGL; RANKL; Tnfsf11; Trance

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) O35235

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 21943

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity tumor necrosis factor receptor binding protein binding tumor necrosis factor receptor superfamily binding
          Process(es)
          ossification osteoclast proliferation monocyte chemotaxis immune response activation of JUN kinase activity multicellular organism development organ morphogenesis cytokine-mediated signaling pathway cell differentiation osteoclast differentiation tumor necrosis factor-mediated signaling pathway mammary gland epithelial cell proliferation positive regulation of homotypic cell-cell adhesion paracrine signaling positive regulation of phosphorylation positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of MAP kinase activity bone resorption regulation of osteoclast differentiation positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of bone resorption positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of JNK cascade lymph node development positive regulation of T cell activation positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity protein homooligomerization positive regulation of corticotropin-releasing hormone secretion positive regulation of protein kinase B signaling calcium ion homeostasis mammary gland alveolus development ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of fever generation by positive regulation of prostaglandin secretion TNFSF11-mediated signaling pathway positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade via TNFSF11-mediated signaling positive regulation of intracellular signal transduction positive regulation of osteoclast development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline