Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • GM-CSF Antibodies

          Invitrogen

          GM-CSF Monoclonal Antibody (MP1-22E9), eBioscience™

          5 Published Figures
          22 References
          View all (110) GM-CSF antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GM-CSF Monoclonal Antibody (MP1-22E9), eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Published Figures (5)
          GM-CSF Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          GM-CSF Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GM-CSF Antibody (14-7331-81) in WB

          Journal of the American Society of Nephrology : JASN 2015 - Published figure using GM-CSF monoclonal antibody (Product # 14-7331-81) in Western Blot {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GM-CSF Antibody in Western Blot (WB)
          GM-CSF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GM-CSF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GM-CSF Antibody in Neutralization (Neu)
          GM-CSF Antibody in Neutralization (Neu)

          Product Details

          14-7331-81

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-Dependent
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-Dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 12 publications 12 publications

          ELISA (ELISA)

          1-4 µg/mL
          -

          Neutralization (Neu)

          -
          View 6 publications 6 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MP1-22E9

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_468485

          Product Specific Information

          Description: The MP1-22E9 antibody reacts with mouse granulocyte/macrophage - colony stimulating factor (GM-CSF). The MP1-22E9 antibody is a neutralizing antibody. Mouse GM-CSF is a 14 kDa factor produced mainly by activated T cells and macrophages. Other cell types, such as endothelium and fibroblasts, also secrete GM-CSF in response to TNF-alpha, IL-2, IL-1, and IFN-gamma. GM-CSF stimulates growth of macrophages, granulocytes and dendritic cells. GM-CSF is found as a membrane-bound form and also as a complex associated with the extracellular matrix. Non-glycosylated GM-CSF is biologically active.

          Applications Reported: This MP1-22E9 antibody has been reported for use in capture of mouse GM-CSF by ELISA, intracellular staining and flow cytometric analysis, neutralization of GM-CSF bioactivity, western blotting, and immunohistochemical staining of frozen tissue sections.

          Applications Tested: The MP1-22E9 antibody has been tested as the capture antibody in a sandwich ELISA for analysis of mouse GM-CSF (Granulocyte/Macrophage-Colony Stimulating Factor, GMCSF) in combination with the biotin MP1-31G6 (13-7332) antibody for detection and recombinant mouse GM-CSF (14-8331) as the standard. A suitable range of concentrations of this antibody for ELISA capture is 1-4 µg/mL. A standard curve consisting of doubling dilutions of the recombinant standard over the range of 1000 pg/mL - 8 pg/mL should be included in each ELISA plate.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          The GM-CSF gene encodes for a cytokine that regulates the production, differentiation, and function of macrophages and granulocytes. The active form of the protein exists as a homodimer in the extracellular space. This gene is located in a cluster of related genes at the chromosome region 5q31, which has been associated with interstitial deletions in the 5q- syndrome and acute myelogenous leukemia. Other genes in the cluster include interleukins 4, 5, and 13. The gene is involved in promoting tissue inflammation. Elevated levels of cytokines, including the one produced by this gene, have been observed in SARS-CoV-2 infected patients with acute respiratory distress syndrome. Mice that lack this gene or its receptor have been shown to develop pulmonary alveolar proteinosis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Colony-stimulating factor; CSF; GM-CSF; granulocyte macrophage colony stimulating factor; granulocyte-macrophage colony stimulating factor 2; Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; M-GM-CSF; MGC131935; MGC138897; MGC151255; MGC151257; put. GM-CSF

          View more View less

          Gene Aliases: Csf2; Csfgm; Gm-CSf; GMCSF; MGI-IGM

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P01587

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12981

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity granulocyte macrophage colony-stimulating factor receptor binding growth factor activity cytokine
          Process(es)
          embryonic placenta development immune response positive regulation of cell proliferation regulation of gene expression positive regulation of gene expression positive regulation of macrophage derived foam cell differentiation positive regulation of interleukin-23 production epithelial fluid transport macrophage activation regulation of cell proliferation positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat5 protein myeloid dendritic cell differentiation positive regulation of DNA replication negative regulation of cytolysis positive regulation of podosome assembly dendritic cell differentiation negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline