Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • VEGF Receptor 3 Antibodies

          Invitrogen

          VEGF Receptor 3 Monoclonal Antibody (AFL4), Functional Grade, eBioscience™

          19 Published Figures
          20 References
          View all (35) VEGF Receptor 3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite VEGF Receptor 3 Monoclonal Antibody (AFL4), Functional Grade, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Published Figures (19)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.
          VEGF Receptor 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 19

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          VEGF Receptor 3 Antibody (16-5988-85) in IHC

          Life science alliance 2022 - Figure S5. Increased Vegfr3 expression induced by Tbx1 Cre activation of TgVegfr3 is revealed by qRT-PCR but not by immunofluorescence. (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) Representative coronal brain sections of Tbx1 Cre/ + (A, B, C, D, E, F) and TgVegfr3; Tbx1 Cre/ + (G, H, I, J, K, L) embryos (E18.5) stained for VEGFR3 (red), VEGFR2 (green), and GFP ( Tbx1 cell fate, white). The cartoon shows the positi... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          VEGF Receptor 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC, IHC (P))
          VEGF Receptor 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Immunohistochemistry, Flow Cytometry (IHC, Flow)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Western Blot (WB)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Western Blot (WB)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Western Blot (WB)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          16-5988-85

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 10 publications 10 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-Dependent
          View 2 publications 2 publications

          Functional Assay (Functional)

          Assay-Dependent
          -

          Control (Ctrl)

          Assay-Dependent
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), Functional Grade, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          AFL4

          Conjugate

          Functional Grade Functional Grade Functional Grade
          • Unconjugated
          • Biotin 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          500 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_469192

          Product Specific Information

          Description: The AFL4 monoclonal antibody reacts with the mouse VEGF receptor-3, also known as Flt-4. This 195 kDa molecule was identified as an endothelial-specific member of the receptor tyrosine kinase (RTK) family. During early embryogenesis all endothelial cells express VEGFR-3, while in the adult tissues, VEGFR-3 expression disappears from the vascular endothelial cells and is observed only on the lymphatic endothelium. However, VEGFR-3 expression is induced in the adult tissue upon tumor implementation suggesting an important role for this receptor in the tumor angiogenesis. VEGF-C and VEGF-D bind to and activate VEGFR-3. AFL4 is an antagonist mAb.

          Applications Reported: The AFL4 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The AFL4 antibody has been tested by flow cytometric analysis of in vitro differentiated mouse endothelial cells. In brief, mouse ES cells were incubated on collagen IV matrix for 4 days and subsequently stimulated with VEGF under serum free conditions to induce further differentiation. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Storage and handling: Use in a sterile environment.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Endotoxin Level: Less than 0.001 ng/µg antibody, as determined by LAL assay.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Target Information

          Vascular endothelial growth factor is a key regulator of blood vessel development in embryos and angiogenesis in adult tissues. Unlike VEGF, the related VEGFC stimulates the growth of lymphatic vessels through its specificl ymphatic endothelial receptor VEGFR-3. In 1998, Dumont showed that targeted inactivation of the VEGFR-3 gene in mice resulted in defective blood vessel development in early embryos. Vasculogenesis and angiogenesis occurred, but large vessels became abnormally organized with defective lumens, leading to fluid accumulation in the pericardial cavity and cardiovascular failure at embryonic day 9.5. Thus, VEGFR3 has an essential role in the development of theembryonic cardiovascular system before the emergence of the lymphatic vessels.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: chylous ascites; FLT-4; Fms-like tyrosine kinase 4; receptor protein tyrosine kinase; soluble VEGFR 3; sVEGFR 3; Tyrosine-protein kinase receptor FLT4; Vascular endothelial growth factor receptor 3; vascular endothelial growth factor receptor-3; VEGF R3; VEGFR-3

          View more View less

          Gene Aliases: AI323512; Chy; Flt-4; Flt4; VEGFR-3; VEGFR3

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P35917

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 14257

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity vascular endothelial growth factor-activated receptor activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups growth factor binding protein phosphatase binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          angiogenesis positive regulation of protein phosphorylation positive regulation of endothelial cell proliferation vasculature development lymph vessel development lymphangiogenesis sprouting angiogenesis protein phosphorylation transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway positive regulation of cell proliferation positive regulation of vascular endothelial growth factor production positive regulation of endothelial cell migration phosphorylation peptidyl-tyrosine phosphorylation positive regulation of cell growth cellular response to vascular endothelial growth factor stimulus vascular endothelial growth factor signaling pathway negative regulation of apoptotic process positive regulation of MAPK cascade positive regulation of JNK cascade protein autophosphorylation vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway blood vessel morphogenesis regulation of blood vessel remodeling positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of protein kinase C signaling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline