Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • IL-4 Antibodies

          Invitrogen

          IL-4 Monoclonal Antibody (8D4-8), APC, eBioscience™

          Advanced Verification
          11 Published Figures
          18 References
          View all (104) IL-4 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL-4 Monoclonal Antibody (8D4-8), APC, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Published Figures (11)
          • Advanced Verification (1)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL-4 Antibody (17-7049-42) in Flow

          Frontiers in cell and developmental biology 2022 - FIGURE 2 Cytokine-producing T cells from peripheral blood. PBMCs isolated from moderate-to-severe plaque psoriasis patients and healthy controls were stimulated with Cell Stimulation Cocktail for 5 h. The IFN-gamma-, IL-4- and IL-17-producing T cells were determined by intracellular staining and flow cytometry analysis. (A) The proportion of IFN-gamma-,IL-4- and IL-17-producing CD4 + T cells in psoriasis pa... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody

          Product Details

          17-7049-42

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.06 µg)/test
          View 18 publications 18 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Rhesus monkey

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), APC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          8D4-8

          Conjugate

          APC APC APC
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • eFluor 450
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10852839

          Product Specific Information

          Description: The 8D4-8 antibody reacts with human interleukin-4 (IL-4), a 15-19 kDa cytokine secreted by Th2 cells.

          Applications Reported:The 8D4-8 antibody has been reported for use as a capture antibody for human IL-4 ELISA and for intracellular staining for flow cytometric analysis.

          Applications Tested: Has been pre-titrated and tested in intraceµLlµLar staining and flow cytometric analysis of stimulated human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.06 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Red Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Interleukin-4 (IL-4) is a pleiotropic, immune-modulatory cytokine produced by activated T cells, and serves as a ligand for interleukin 4 receptor. IL-4 has been found to have the broadest range of actions. The interleukin 4 receptor also binds to IL13, which may contribute to many overlapping functions of this cytokine and IL13. STAT6, a signal transducer and activator of transcription, has been shown to play an important role in mediating the immune regulatory signal of IL-4. The IL-4 gene, IL-3, IL-5, IL-13, and CSF2 form a cytokine gene cluster on chromosome 5q. In particular, IL-4 is located in close proximity to IL13 on the chromosome. Further, the IL-4 gene, IL13 and IL5 are found to be coordinated by several long-range regulatory elements over a 120 kilobase range on the chromosome. IL-4 delta 2 is a known splice variant of IL-4.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B cell growth factor 1; B-cell stimulatory factor 1; B_cell stimulatory factor 1; Binetrakin; BSF-1; H-IL-4; IL-4; IL-4v2; IL4; ILN; Interleukin; interleukin 4; Interleukin-4; Interleukin4; Lymphocyte stimulatory factor 1; M-IL-4; MGC79402; Pitrakinra

          View more View less

          Gene Aliases: BCGF-1; BCGF1; BSF-1; BSF1; IL-4; IL4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P05112

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3565

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity cytokine receptor binding interleukin-4 receptor binding protein binding growth factor activity
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter immune response JAK-STAT cascade cholesterol metabolic process positive regulation of cell proliferation positive regulation of gene expression negative regulation of epithelial cell migration positive regulation of macroautophagy B cell differentiation positive regulation of cell migration positive regulation of B cell proliferation negative regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-13 production interleukin-4-mediated signaling pathway type 2 immune response positive regulation of T cell proliferation T cell activation B cell activation macrophage activation myeloid dendritic cell differentiation negative regulation of apoptotic process regulation of isotype switching leukocyte activation positive regulation of MHC class II biosynthetic process positive regulation of T cell differentiation negative regulation of osteoclast differentiation negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of receptor-mediated endocytosis positive regulation of isotype switching to IgE isotypes positive regulation of isotype switching to IgG isotypes negative regulation of inflammatory response regulation of immune response regulation of multicellular organismal process regulation of primary metabolic process dendritic cell differentiation positive regulation of cold-induced thermogenesis neuroinflammatory response negative regulation of neuroinflammatory response positive regulation of beta-amyloid clearance positive regulation of cellular respiration negative regulation of complement-dependent cytotoxicity negative regulation of cellular response to transforming growth factor beta stimulus negative regulation of endothelial cell apoptotic process positive regulation of T-helper 2 cell cytokine production positive regulation of ATP biosynthetic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline