Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TLR4/MD-2 Antibodies

          Invitrogen

          TLR4/MD-2 Complex Monoclonal Antibody (MTS510), APC, eBioscience™

          11 Published Figures
          11 References
          View all (9) TLR4/MD-2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TLR4/MD-2 Complex Monoclonal Antibody (MTS510), APC, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (11)
          TLR4/MD-2 Complex Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          TLR4/MD-2 Complex Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TLR4/MD-2 Complex Antibody (17-9924-82) in Flow

          Staining of thioglycolate-induced peritoneal exudate cells with 0.25 µg of Rat IgG2a kappa Isotype Control APC (Product # 17-4321-81) (open histogram) or 0.25 µg of Anti-Mouse TLR4/MD-2 Complex APC (filled histogram). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TLR4/MD-2 Complex Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR4/MD-2 Complex Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR4/MD-2 Complex Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR4/MD-2 Complex Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR4/MD-2 Complex Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR4/MD-2 Complex Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR4/MD-2 Complex Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR4/MD-2 Complex Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR4/MD-2 Complex Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR4/MD-2 Complex Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR4/MD-2 Complex Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR4/MD-2 Complex Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          17-9924-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 9 publications 9 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), APC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MTS510

          Conjugate

          APC APC APC
          • Unconjugated
          • Biotin 
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • Super Bright 436
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_657858

          Product Specific Information

          Description: The MTS510 monoclonal antibody reacts with the mouse Toll-like receptor 4 (TLR4)/MD-2 complex. At least ten members of the Toll family have been identified. This family of type I transmembrane proteins is characterized by an extracellular domain with leucine-rich repeats and a cytoplasmic domain with homology to the type I IL-1 receptor. Two of these receptors, TLR2 and TLR4, are pattern recognition receptors and signaling molecules in response to bacterial lipoproteins and have been implicated in innate immunity and inflammation. TLR4 physically associates with MD-2, and together with CD14, this complex is responsible for LPS recognition and signaling. In the mouse, TLR4 is expressed by thioglycolate-elicited peritoneal macrophages. Incubation of peritoneal macrophages with LPS results in down regulation of surface TLR4/MD-2. The TLR4 gene is defective in C3H/HeJ and C57BL/10ScCr mice, both of which have been well characterized as hyporesponders to LPS.

          The MTS510 monoclonal antibody co-immunoprecipitates MD-2 (~30 kDa) and TLR4 (~100 kDa), and preferentially reacts with TLR4 that is associated with MD-2. In comparison, binding of the UT41 monoclonal antibody occurs with and without formation of the TLR4/MD-2 complex. Please contact eBioscience Technical Support for further information.

          Applications Reported: This MTS510 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This MTS510 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse thioglycolate-elicited peritoneal exudate cells. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Red Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          MD-2 is a member of the Toll/interleukin-1 receptor (TIR) family, a group of proteins that include the Toll-like receptors (TLRs). TLRs are signaling molecules that recognize different pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) and serve as an important link between the innate and adaptive immune responses. TLR4, the major signaling receptor for lipopolysaccharide (LPS), requires the binding of MD-2 to its extracellular region for maximal response to LPS. The specificity of this response is determined by the species of MD-2; e.g., human MD-2 transfected into mouse cells can cause mouse TLR4 to react to LPS analogs that are normally antagonistic to human but not mouse TLR4.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ARMD10; CD284; ESOP-1; hToll; lipopolysaccharide response; Ly-96; Lymphocyte antigen 96; myeloid differentiation factor-2; myeloid differentiation protein-2; Protein MD-2; TLR-4; TOLL; Toll-like receptor 4

          View more View less

          Gene Aliases: ESOP-1; Esop1; Lps; Ly87; Ly96; MD-2; MD2; Ran/M1; Rasl2-8; Tlr4

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q9JHF9, (Mouse) Q9QUK6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 17087, (Mouse) 21898

          View more View less

          Function(s)
          lipopolysaccharide receptor activity protein binding lipopolysaccharide binding receptor activity transmembrane signaling receptor activity phosphatidylinositol 3-kinase binding scaffold/adaptor protein
          Process(es)
          pattern recognition receptor signaling pathway immune system process inflammatory response lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of lipopolysaccharide-mediated signaling pathway response to lipopolysaccharide detection of lipopolysaccharide innate immune response activation of MAPK activity microglial cell activation activation of innate immune response toll-like receptor signaling pathway B cell proliferation involved in immune response nitric oxide production involved in inflammatory response regulation of dendritic cell cytokine production MyD88-dependent toll-like receptor signaling pathway innate immune response-activating signal transduction leukotriene metabolic process response to oxidative stress signal transduction activation of NF-kappaB-inducing kinase activity I-kappaB phosphorylation response to bacterium positive regulation of platelet activation positive regulation of B cell proliferation interferon-gamma production negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of interleukin-17 production negative regulation of interleukin-23 production negative regulation of interleukin-6 production negative regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of chemokine production positive regulation of interferon-alpha production positive regulation of interferon-beta production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-1 production positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of stress-activated MAPK cascade toll-like receptor 4 signaling pathway macrophage activation positive regulation of NF-kappaB import into nucleus positive regulation of tumor necrosis factor biosynthetic process positive regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of DNA binding positive regulation of interleukin-12 biosynthetic process positive regulation of MHC class II biosynthetic process positive regulation of interferon-beta biosynthetic process positive regulation of interleukin-1 biosynthetic process positive regulation of interleukin-13 biosynthetic process positive regulation of interleukin-6 biosynthetic process positive regulation of interleukin-8 biosynthetic process positive regulation of nitric oxide biosynthetic process response to ethanol mast cell activation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of JNK cascade positive regulation of lymphocyte proliferation regulation of cytokine secretion regulation of inflammatory response positive regulation of inflammatory response positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation defense response to Gram-negative bacterium positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity positive regulation of nitric-oxide synthase biosynthetic process regulation of sensory perception of pain intestinal epithelial structure maintenance positive regulation of macrophage cytokine production negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of nucleotide-binding oligomerization domain containing 1 signaling pathway positive regulation of nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 signaling pathway response to fatty acid cellular response to lipopolysaccharide cellular response to lipoteichoic acid
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline