Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Cytokeratin 6B Antibodies

          Proteintech

          Cytokeratin 6B Polyclonal Antibody

          2 References
          View all (13) Cytokeratin 6B antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Cytokeratin 6B Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (11)
          Cytokeratin 6B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Cytokeratin 6B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 11

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Cytokeratin 6B Antibody (17391-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of ( -20°C Ethanol) fixed HeLa cells using 17391-1-AP (Cytokeratin 6B antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IGG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Cytokeratin 6B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Cytokeratin 6B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cytokeratin 6B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cytokeratin 6B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cytokeratin 6B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cytokeratin 6B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cytokeratin 6B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cytokeratin 6B Antibody in Western Blot (WB)
          Cytokeratin 6B Antibody in Western Blot (WB)
          Cytokeratin 6B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Cytokeratin 6B Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Cytokeratin 6B Polyclonal Antibody

          Product Details

          17391-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,600-1:5,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:200-1:800
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Cytokeratin 6B Fusion Protein Ag11288 (214-564 aa encoded by BC034535)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.21 mg/mL

          Amount

          31.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: FEQYINNLR RQLDNIVGER GRLDSELRNM QDLVEDLKNK YEDEINKRTA AENEFVTLKK DVDAAYMNKV ELQAKADTLT DEINFLRALY DAELSQMQTH ISDTSVVLSM DNNRNLDLDS IIAEVKAQYE EIAQRSRAEA ESWYQTKYEE LQITAGRHGD DLRNTKQEIA EINRMIQRLR SEIDHVKKQC ANLQAAIADA EQRGEMALKD AKNKLEGLED ALQKAKQDLA RLLKEYQELM NVKLALDVEI ATYRKLLEGE ECRLNGEGVG QVNISVVQST VSSGYGGASG VGSGLGLGGG SSYSYGSGLG VGGGFSSSSG RATGGGLSSV GGGSSTIKYT TTSSSSRKSY KH (214-564 aa encoded by BC034535)

          Target Information

          The protein encoded by this gene is a member of the keratin gene family. The type II cytokeratins consist of basic or neutral proteins which are arranged in pairs of heterotypic keratin chains coexpressed during differentiation of simple and stratified epithelial tissues. As many as six of this type II cytokeratin (KRT6) have been identified; the multiplicity of the genes is attributed to successive gene duplication events. The genes are expressed with family members KRT16 and/or KRT17 in the filiform papillae of the tongue, the stratified epithelial lining of oral mucosa and esophagus, the outer root sheath of hair follicles, and the glandular epithelia. Mutations in these genes have been associated with pachyonychia congenita. The type II cytokeratins are clustered in a region of chromosome 12q12-q13.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CK-6B; cytokeratin 6B; Cytokeratin-6B; K6B; keratin 6B, type II; keratin complex 2, basic, gene 6b; keratin, epidermal, type II, K6B; Keratin, type II cytoskeletal 6B; keratin-6-beta; Keratin-6B; keratin-like 1 (a type II keratin sequence); mK6-beta; Type-II keratin Kb10; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BB144589; CK-6B; CK6B; K6B; Krt2-6b; KRT6B; KRTL1; mK6[b]; PC2; PC4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04259

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3854, (Mouse) 16688

          View more View less

          Function(s)
          structural constituent of cytoskeleton protein binding structural constituent of epidermis
          Process(es)
          ectoderm development keratinization intermediate filament organization morphogenesis of an epithelium
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline