Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • PKC alpha Antibodies

          Proteintech

          PKC alpha Polyclonal Antibody

          40 References
          View all (70) PKC alpha antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PKC alpha Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (11)
          PKC alpha Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PKC alpha Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 11

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PKC alpha Antibody (21991-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using PKC Alpha antibody (Product # 21991-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), CL594-Phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PKC alpha Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PKC alpha Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PKC alpha Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PKC alpha Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PKC alpha Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PKC alpha Antibody in Western Blot (WB)
          PKC alpha Antibody in Western Blot (WB)
          PKC alpha Antibody in Western Blot (WB)
          PKC alpha Antibody in Western Blot (WB)
          PKC alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          PKC alpha Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          PKC alpha Polyclonal Antibody

          Product Details

          21991-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 31 publications 31 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          View 8 publications 8 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          PKC alpha Fusion Protein Ag17275 (1-216 aa encoded by AK055431)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.36 mg/mL

          Amount

          54 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MADVFPGND STASQDVANR FARKGALRQK NVHEVKDHKF IARFFKQPTF CSHCTDFIWG FGKQGFQCQV CCFVVHKRCH EFVTFSCPGA DKGPDTDDPR SKHKFKIHTY GSPTFCDHCG SLLYGLIHQG MKCDTCDMNV HKQCVINVPS LCGMDHTEKR GRIYLKAEVA DEKLHVTVRD AKNLIPMDPN GLSDPYVKLK LIPDPKNESK QKTKTIR (1-216 aa encoded by AK055431)

          Target Information

          The PKC family of serine/threonine kinases, including PRKCA (PKC alpha), is activated intracellularly by signal transduction pathways. In humans, at least 12 different PKC polypeptides have been identified. These isoforms differ in primary structure, tissue distribution, subcellular localization, mode of action in vitro, response to extracellular signals, and substrate specificity. PKC alpha, beta I, beta II, and gamma form the conventional family; their activities are Ca2+- and phospholipid-dependent. Protein kinase C (PKC) can be activated by calcium and the second messenger diacylglycerol. PKC family members phosphorylate a wide variety of protein targets and are known to be involved in diverse cellular signaling pathways. PKC family members also serve as major receptors for phorbol esters, a class of tumor promoters. Each member of the PKC family has a specific expression profile and is believed to play a distinct role in cells. The protein encoded by this gene is one of the PKC family members. This kinase has been reported to play roles in many different cellular processes, such as cell adhesion, cell transformation, cell cycle checkpoint, and cell volume control. Knockout studies in mice suggest that this kinase may be a fundamental regulator of cardiac contractility and Ca(2+) handling in myocytes.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: AAG6; aging-associated gene 6; EC 2.7.11.13; FHC; FTH; FTHL6; kinase PKC-alpha; KPCA; MGC104426; PIG15; PKC III; PKC-A; PKC-alpha; PKC-III; PLIF; Protein kinase C alpha type; protein kinase C alpha-polypeptide; protein kinase c-alpha; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AAG6; AI875142; PKC-alpha; PKCA; PKCalpha; PKCI+/-; PRKACA; PRKCA

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P17252, (Mouse) P20444, (Rat) P05696

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5578, (Mouse) 18750, (Rat) 24680

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein kinase C activity calcium-dependent protein kinase C activity receptor binding integrin binding protein binding ATP binding zinc ion binding kinase activity transferase activity enzyme binding diacylglycerol binding histone kinase activity (H3-T6 specific) metal ion binding protein serine kinase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          response to reactive oxygen species angiogenesis positive regulation of endothelial cell proliferation desmosome assembly chromatin remodeling protein phosphorylation apoptotic process mitotic nuclear envelope disassembly cell adhesion learning or memory response to mechanical stimulus response to toxic substance positive regulation of signal transduction positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of cardiac muscle hypertrophy negative regulation of translation central nervous system neuron axonogenesis signal transduction involved in regulation of gene expression positive regulation of cell migration positive regulation of lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of insulin secretion response to estradiol negative regulation of glial cell apoptotic process intracellular signal transduction proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process response to peptide hormone regulation of mRNA stability protein kinase B signaling positive regulation of blood vessel endothelial cell migration response to ethanol positive regulation of macrophage differentiation positive regulation of angiogenesis positive regulation of bone resorption positive regulation of cell adhesion positive regulation of exocytosis positive regulation of mitotic cell cycle positive regulation of smooth muscle cell proliferation regulation of transport response to corticosterone positive regulation of protein kinase B signaling positive regulation of synapse assembly renal sodium ion absorption positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade protein kinase C signaling response to interleukin-1 regulation of platelet aggregation apoptotic signaling pathway positive regulation of adenylate cyclase-activating G protein-coupled receptor signaling pathway positive regulation of angiotensin-activated signaling pathway negative regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response response to phorbol 13-acetate 12-myristate positive regulation of dense core granule biogenesis inactivation of MAPK activity negative regulation of protein phosphorylation positive regulation of protein phosphorylation regulation of the force of heart contraction chondrocyte differentiation negative regulation of protein kinase activity cellular calcium ion homeostasis regulation of muscle contraction negative regulation of cell proliferation phosphorylation peptidyl-serine phosphorylation peptidyl-threonine phosphorylation neutrophil chemotaxis histone H3-T6 phosphorylation peptidyl-serine autophosphorylation negative regulation of heart contraction negative regulation of glucose import negative regulation of insulin receptor signaling pathway protein autophosphorylation regulation of receptor-mediated endocytosis positive regulation of inflammatory response regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation induction of positive chemotaxis cellular response to carbohydrate stimulus intrinsic apoptotic signaling pathway aging response to organic cyclic compound establishment of protein localization response to antibiotic
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline