Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • alpha Tubulin Antibodies

          Invitrogen

          alpha Tubulin Monoclonal Antibody (B-5-1-2)

          55 Published Figures
          107 References
          View all (71) alpha Tubulin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite alpha Tubulin Monoclonal Antibody (B-5-1-2)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Published Figures (55)
          alpha Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          alpha Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 58

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          alpha Tubulin Antibody (32-2500) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Alpha - Tubulin was done on 70% confluent log phase U-2 OS cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 15 minutes, permeabilized with 0.25% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 5% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with Alpha - Tubulin Mouse Monoclonal Antibody (Product # 32-2500) at 0.5 µg/mL in 1% BSA and incubated for 3 hours at... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          alpha Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          alpha Tubulin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          alpha Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          alpha Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          alpha Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          alpha Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          alpha Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          alpha Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          alpha Tubulin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          alpha Tubulin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          alpha Tubulin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Tubulin Monoclonal Antibody (B-5-1-2)

          Product Details

          32-2500

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.5-1 µg/mL
          View 69 publications 69 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5-10 µg/mL
          View 25 publications 25 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 5 publications 5 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Dog, Human, Mouse, Non-human primate, Rat, Sea urchin

          Published species

          Bovine, Chicken, Dog, Hamster, Human, Mouse, Plant, Protozoa, Rat, Yeast

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          B-5-1-2

          Immunogen

          Sarkosyl-resistant filament from sea urchin sperm axonemes.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2533071

          Target Information

          Alpha Tubulin is a part of a heterodimer consisting of alpha and beta tubulin subunits. The alpha and beta tubulins, which are each about 55 kDa MW, are homologous but not identical. Alpha-beta tubulin heterodimer is the basic building block of microtubules, and this intracellular cylindrical filamentous structure is present in almost eukaryotic cells. Microtubules serve as structural supports and lines of transport within the cell, as well as serving a key role in mitosis. Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton perform essential and diverse functions and are composed of a heterodimer of alpha and beta tubulins. The alpha and beta tubulins represent the major components of microtubules, while gamma tubulin plays a critical role in the nucleation of microtubule assembly. There are multiple alpha and beta tubulin genes, which are highly conserved among species. The gene that encodes alpha tubulin is highly similar to the mouse and rat Tuba1 gene. Northern blotting studies have shown that the gene expression is predominantly found in morphologically differentiated neurologic cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alpha tubulin; alpha-tubulin; Alpha-tubulin 1; Alpha-tubulin 2; Alpha-tubulin 3; Alpha-tubulin 3C; alpha-tubulin 3C/D; Alpha-tubulin 3D; Alpha-tubulin 3E; Alpha-tubulin 4; Alpha-tubulin 6; Alpha-tubulin isotype M-alpha-1; Alpha-tubulin isotype M-alpha-2; Alpha-tubulin isotype M-alpha-4; Alpha-tubulin isotype M-alpha-6; Alpha-tubulin ubiquitous; beta-tubulin T beta15 (aa 1-445); class II beta-tubulin isotype; class IIb beta-tubulin; epididymis secretory sperm binding protein; FLJ30169; gangliocyte protein related to virus stimulation; H2 ALPHA; hum-a-tub1; hum-a-tub2; MGC8685; similar to beta tubulin; T beta-15; Talpha1 alpha-tubulin; Testis-specific alpha-tubulin; TUBA1/3/4; Tubulin alpha; Tubulin alpha chain-like 3; tubulin alpha-1; Tubulin alpha-1 chain; Tubulin alpha-1A chain; Tubulin alpha-1B chain; Tubulin alpha-1C chain; Tubulin alpha-2 chain; Tubulin alpha-3 chain; Tubulin alpha-3C chain; tubulin alpha-3C/D chain; Tubulin alpha-3D chain; Tubulin alpha-3E chain; Tubulin alpha-4 chain; Tubulin alpha-4A chain; Tubulin alpha-6 chain; Tubulin alpha-ubiquitous chain; Tubulin B-alpha-1; Tubulin beta-2B chain; Tubulin H2-alpha; Tubulin K-alpha-1; tubulin, alpha 1; tubulin, alpha 1 (testis specific); tubulin, alpha 2; tubulin, alpha 4; tubulin, alpha 6; tubulin, alpha, brain-specific; tubulin, alpha, ubiquitous; tubulin, beta 2; tubulin, beta 2B; tubulin, beta polypeptide paralog; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 2410129E14Rik; ALS22; B-ALPHA-1; bA408E5.3; bA506K6.1; bcm948; brdp; CDCBM7; CMYO26; FTDALS9; H2-ALPHA; K-ALPHA-1; LIS3; M[a]4; M[a]6; OZEMA23; OZEMA24; PMGYSA; RGD1309427; RGD1565476; SPAX11; Tuba-1; TUBA1; TUBA1A; TUBA1B; TUBA1C; TUBA2; TUBA3; TUBA3C; TUBA3E; Tuba4; TUBA4A; TUBA6; TUBAL3; Tubb2; Tubb2a; TUBB2B

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q71U36, (Human) P68363, (Human) Q9BQE3, (Human) P0DPH7, (Human) Q6PEY2, (Human) P68366, (Human) A6NHL2, (Human) Q9BVA1, (Mouse) P68369, (Rat) P05210, (Mouse) P05213, (Rat) Q6P9V9, (Mouse) P68373, (Rat) Q6AYZ1, (Mouse) P68368, (Rat) Q5XIF6, (Mouse) Q3UX10, (Mouse) Q9CWF2, (Rat) Q3KRE8

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Dog) 106557476, (Human) 7846, (Human) 10376, (Human) 84790, (Human) 7278, (Human) 112714, (Dog) 478918, (Human) 7277, (Human) 79861, (Dog) 487148, (Human) 347733, (Dog) 478702, (Mouse) 22142, (Rat) 64158, (Mouse) 22143, (Rat) 500929, (Mouse) 22146, (Rat) 300218, (Mouse) 22145, (Rat) 316531, (Rat) 291287, (Mouse) 238463, (Mouse) 73710, (Rat) 291081

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding structural molecule activity structural constituent of cytoskeleton protein binding GTP binding hydrolase activity identical protein binding macromolecular complex binding metal ion binding protein heterodimerization activity double-stranded RNA binding GTPase activity ubiquitin protein ligase binding enzyme binding protein kinase binding protein domain specific binding molecular_function tubulin
          Process(es)
          microtubule cytoskeleton organization mitotic cell cycle neuron migration startle response intracellular protein transport microtubule-based process centrosome cycle smoothened signaling pathway memory locomotory behavior adult locomotory behavior visual learning response to mechanical stimulus glial cell differentiation gene expression dentate gyrus development cerebellar cortex morphogenesis hippocampus development pyramidal neuron differentiation cerebral cortex development neurogenesis neuron differentiation sperm motility adult behavior cytoskeleton-dependent intracellular transport response to tumor necrosis factor locomotory exploration behavior microtubule polymerization forebrain morphogenesis homeostasis of number of cells within a tissue regulation of synapse organization synapse organization cell division neuron apoptotic process motor behavior cellular response to calcium ion organelle transport along microtubule neuron projection arborization response to L-glutamate cellular response to interleukin-4 cytoskeleton organization nervous system development modulation of synaptic transmission positive regulation of axon guidance embryonic brain development protein polymerization metabolic process biological_process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline