Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Cytochrome C Antibodies

          Invitrogen

          Cytochrome C Monoclonal Antibody (6H2.B4)

          Advanced Verification
          1 Published Figure
          15 References
          View all (65) Cytochrome C antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Cytochrome C Monoclonal Antibody (6H2.B4)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Published Figures (1)
          • Advanced Verification (2)
          Cytochrome C Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Cytochrome C Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Cytochrome C Antibody (33-8200) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Cytochrome C was performed using 70 % confluent log phase HeLa cells. The cells were fixed with 4 % paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1 % Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2 % BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with Cytochrome C Monoclonal Antibody (6H2.B4) (Product # 33-8200, 1.66 µg/mL) in 0.1 % BSA, incubated at 4... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Cytochrome C Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Cytochrome C Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Cytochrome C Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Cytochrome C Antibody in Western Blot (WB)
          Cytochrome C Antibody
          Cytochrome C Antibody

          Product Details

          33-8200

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry - Free Floating (IHC (Free))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1-20 µg/mL
          View 9 publications 9 publications

          ELISA (ELISA)

          0.1-1 µg/mL
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          15 µg
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Fruit fly, Human, Mouse, Rabbit, Rat

          Published species

          Chicken, Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          6H2.B4

          Immunogen

          Rat Cytochrome C.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 555 
          • Alexa Fluor 647 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2533141

          Product Specific Information

          This antibody reacts with native Cytochrome C, but does not recognize denatured cytochrome C. The antibody recognizes a region in the vicinity of amino acid 62 of rat Cytochrome C.

          Target Information

          Cytochrome C is an electron transporting protein that resides within the intermembrane space of the mitochondria, where it plays a critical role in oxidative phosphorylation and the production of cellular ATP. Release of cytochrome C from the mitochondria to the cytosol is triggered by apoptotic stimuli. In the cytoplasm, the cytochrome C binds apoptotic protease activating factor which activates the apoptotic initiator procaspase 9. Cytosolic cytochrome C functions in the activation of caspase 3, an ICE family molecule that is a key effector of apoptosis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CG17903-PA; CG17903-PB; CRF; CYCS; Cyt-c-p-PA; Cyt-c-p-PB; Cytochrome c; cytochrome c DC4; Cytochrome C, expressed in somatic tissues; Cytochrome c, somatic; Cytochrome c-2; Cytochrome c-proximal; cytochrome-c-p; Cytochrome-c-proximal; hc1; lethal (2) k13905; RH17228p; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CG17903; CYC; CYC2; CYCS; CYCSA; Cyct-c-p; Cyt C; cyt c-p; Cyt-c; Cyt-c-p; Cyt-c2; cyt.c; CytC; CytC-2; Cytc-p; CYTC2; cytochrome c; DC4; dCyt.C-p; DMc01; Dmel\CG17903; Dmel_CG17903; HCS; l(2)k13905; pDMc01; THC4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P99999, (Mouse) P62897, (Rat) P62898, (Fruit fly) P84029

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 54205, (Mouse) 13063, (Rat) 25309, (Fruit fly) 34996, (Rabbit) 100341175, (Rabbit) 100357840

          View more View less

          Function(s)
          protein binding electron carrier activity heme binding metal ion binding electron transporter, transferring electrons from CoQH2-cytochrome c reductase complex and cytochrome c oxidase complex activity iron ion binding lipid binding
          Process(es)
          mitochondrial electron transport, ubiquinol to cytochrome c mitochondrial electron transport, cytochrome c to oxygen apoptotic process cellular respiration apoptotic signaling pathway intrinsic apoptotic signaling pathway execution phase of apoptosis apoptotic DNA fragmentation activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process by cytochrome c hydrogen peroxide metabolic process ATP synthesis coupled electron transport oxidative phosphorylation positive regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process oxidation-reduction process response to ischemia response to oxidative stress negative regulation of hydrogen peroxide biosynthetic process glial cell apoptotic process positive regulation of cellular respiration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline