Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD19 Antibodies

          Invitrogen

          CD19 Monoclonal Antibody (eBio1D3 (1D3)), PE-Cyanine5.5, eBioscience™

          63 Published Figures
          60 References
          View all (308) CD19 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD19 Monoclonal Antibody (eBio1D3 (1D3)), PE-Cyanine5.5, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (63)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 64

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD19 Antibody (35-0193-82) in Flow

          Staining of BALB/c splenocytes with Anti-Mouse CD3e FITC (Product # 11-0031-82) and 0.06 µg of Rat IgG2a K Isotype Control PE-Cyanie5-5 (Product # 35-4321-82) (left) or 0.06 µg of Anti-Mouse CD19 PE-Cyanine5-5 (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          35-0193-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.125 µg/test
          View 60 publications 60 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PE-Cyanine5.5, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          eBio1D3 (1D3)

          Conjugate

          PE-Cyanine5.5 PE-Cyanine5.5 PE-Cyanine5.5
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 561
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • eFluor 660
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 585
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 690
          • NovaFluor Blue 725
          • NovaFluor Blue 760
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor UV 765
          • NovaFluor Violet 690
          • NovaFluor Violet 745
          • NovaFluor Violet 800
          • NovaFluor Yellow 570
          • NovaFluor Yellow 590
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 690
          • NovaFluor Yellow 700
          • NovaFluor Yellow 730
          • NovaFluor Yellow 755
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          564/692 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_891395

          Product Specific Information

          Description: The eBio1D3 monoclonal antibody reacts with mouse CD19, a 95 kDa transmembrane glycoprotein. CD19 is expressed by B cells during all stages of development excluding the terminally differentiated plasma cells. Follicular dendritic cells also express CD19. Together CD21, CD81, MHC class II, and CD19 form a multimolecular complex that associates with the BCR. Signaling through CD19 induces tyrosine phosphorylation, calcium flux and proliferation of B cells.

          Applications Reported: This 1D3 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This eBio1D3 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.125 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-822-49) (100 µL cell sample + 100 µL IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333-54) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 695 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Target Information

          CD19 is a member of the immunoglobulin superfamily, characterized by two Ig-like domains, and is expressed on B cells throughout all stages of development, excluding terminally differentiated plasma cells. It is also expressed on follicular dendritic cells and has been observed on myeloid leukemia cells, particularly those of monocytic lineage. CD19 is considered the earliest and broadest B cell-restricted antigen, and its expression is found in all B cell precursor leukemias. CD19 forms a multimolecular complex with CD21, CD81, Leu13, MHC class II, and the B cell receptor (BCR), playing a crucial role in B cell signaling. As a signal-amplifying coreceptor for the BCR, CD19 lowers the threshold for antigen receptor-dependent stimulation, allowing B cells to respond specifically and sensitively to various antigens through low-affinity antigen receptors. Signaling through CD19 induces tyrosine phosphorylation, calcium flux, and proliferation of B cells. Beyond its role as a BCR coreceptor, CD19 can also signal independently of BCR co-ligation, serving as a central regulatory component upon which multiple signaling pathways converge. This makes CD19 an important functional regulator of both normal and malignant B cell proliferation. Mutations in the CD19 gene can result in hypogammaglobulinemia, a condition characterized by low levels of immunoglobulins, while CD19 overexpression can lead to B cell hyperactivity. CD19 is expressed on 100% of peripheral B cells, as defined by the expression of kappa or lambda light chains, underscoring its significance in B cell function and immune regulation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B-lymphocyte antigen CD19; CD19; Differentiation antigen CD19; Leu-12

          View more View less

          Gene Aliases: AW495831; Cd19

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P25918

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12478

          View more View less

          Process(es)
          chromosome breakage B cell receptor signaling pathway positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline