Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ATP5F1A Antibodies

          Invitrogen

          ATP5A1 Monoclonal Antibody (7H10BD4F9)

          Advanced Verification
          23 Published Figures
          51 References
          View all (36) ATP5F1A antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ATP5A1 Monoclonal Antibody (7H10BD4F9)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Published Figures (23)
          • Advanced Verification (2)
          ATP5A1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ATP5A1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 28

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ATP5A1 Antibody (459240) in ICC/IF

          Bovine pulmonary artery endothelial cells: Mitochondria were labeled using an anti-OxPhos Complex V subunit a, mouse IgG2b monoclonal antibody (Product # 459240) prelabeled with the Zenon® Alexa Fluor® 555 Mouse IgG2b Labeling Kit (Product # Z-25205). Tubulin was detected with an anti-a-tubulin mouse IgG2b monoclonal antibody prelabeled with the Zenon® Alexa Fluor® 488 Mouse IgG2b Labeling Kit (Product # Z-25202), and The nucleus was stained with DAPI (Product # D1306, D3571, D21490). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ATP5A1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ATP5A1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP5A1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP5A1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP5A1 Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          ATP5A1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          ATP5A1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          ATP5A1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP5A1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP5A1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP5A1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP5A1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP5A1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP5A1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP5A1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP5A1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP5A1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP5A1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP5A1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP5A1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP5A1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP5A1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP5A1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP5A1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP5A1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP5A1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP5A1 Antibody
          ATP5A1 Antibody

          Product Details

          459240

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          View 40 publications 40 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5 µg/mL
          View 4 publications 4 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/mL
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Human, Mouse, Rat

          Published species

          Bovine, Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          7H10BD4F9

          Immunogen

          Bovine Complex V

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.0 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          IgG fraction

          Storage buffer

          HEPES buffered saline

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2532234

          Product Specific Information

          Use Isolated mitochondria from Human, Rat, Bovine and Mouse Heart, and HepG2, Cultured Human embryonic lung-derived fibroblasts (strain MRC5), HL-60 cells for positive controls.

          Target Information

          The ATP5F1A gene (ATP Synthase F1 Subunit Alpha) is located on chromosome 18q21.33 and encodes a critical component of the mitochondrial ATP synthase complex, specifically the F1 catalytic core. The ATP synthase complex is essential for cellular energy production, facilitating the conversion of ADP to ATP during oxidative phosphorylation. The ATP5F1A subunit is responsible for the catalysis of ATP synthesis driven by the proton gradient across the inner mitochondrial membrane. Dysfunctions or mutations in ATP5F1A can result in mitochondrial disorders and are linked to various metabolic and neurodegenerative diseases. Understanding the structure and function of ATP5F1A is vital for comprehending the bioenergetics of cellular respiration and has implications in studying mitochondrial pathologies.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alpha subunit ATP synthase isoform precursor (EC 3.6.1.34); ATP synthase alpha chain, mitochondrial; ATP synthase alpha subunit; ATP synthase alpha subunit precursor; ATP synthase F(1) complex subunit alpha, mitochondrial; ATP synthase F1 subunit alpha; ATP synthase subunit alpha, mitochondrial; ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, alpha subunit 1, cardiac muscle; ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, alpha subunit, isoform 1; ATP sythase (F1-ATPase) alpha subunit; epididymis secretory sperm binding protein Li 123m; iso; mitochondrial ATP synthetase, oligomycin-resistant; mitochondrial H+-ATP synthase alpha subunit; modifier of Min 2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AI035633; AL022851; AL023067; ATP5A; ATP5A1; ATP5A2; ATP5AL2; ATP5F1A; ATPM; COXPD22; D18Ertd206e; hATP1; HEL-S-123m; MC5DN4; MC5DN4A; MC5DN4B; MOM2; OMR; ORM

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P25705, (Bovine) P19483, (Rat) P15999, (Mouse) Q03265

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 498, (Bovine) 282578, (Rat) 65262, (Mouse) 11946

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protease binding RNA binding protein binding ATP binding ATPase activity adenyl ribonucleotide binding MHC class I protein binding ADP binding angiostatin binding proton-transporting ATP synthase activity, rotational mechanism poly(A) RNA binding proton-transporting ATPase activity, rotational mechanism hydrolase activity, acting on acid anhydrides, catalyzing transmembrane movement of substances ATP synthase
          Process(es)
          negative regulation of endothelial cell proliferation lipid metabolic process ATP biosynthetic process ion transport response to muscle activity ATP synthesis coupled proton transport mitochondrial ATP synthesis coupled proton transport positive regulation of blood vessel endothelial cell migration response to ethanol ATP metabolic process cellular response to dexamethasone stimulus cellular response to nitric oxide hydrogen ion transmembrane transport ATP hydrolysis coupled proton transport transport embryo development proton transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7c59b9b899-49tpj:80/100.66.77.222:80.
          git-commit: 8ef7cf686e3c81d28b13492708ce56d167b2f995
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.49.0-Offline