Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • CD105 (Endoglin) Antibodies

          Invitrogen

          CD105 (Endoglin) Monoclonal Antibody (MJ7/18), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          9 Published Figures
          12 References
          View all (110) CD105 (Endoglin) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD105 (Endoglin) Monoclonal Antibody (MJ7/18), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (9)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 10

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD105 (Endoglin) Antibody (46-1051-82) in Flow

          Staining of bEnd-3 cell line with 0.25 µg of Rat IgG2a kappa Isotype Control, PerCP-eFluor 710 (Product # 46-4321-82) (blue histogram) or 0.25 µg of CD105 (Endoglin) Monoclonal Antibody, PerCP-eFluor 710 (purple histogram). Total viable cells were used for analysis, as determined by Fixable Viability Dye eFluor 780 (Product # 65-0865-18). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          46-1051-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 12 publications 12 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MJ7/18

          Conjugate

          PerCP-eFluor™ 710 PerCP-eFluor™ 710 PerCP-eFluor™ 710
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • APC 
          • Biotin 
          • eFluor 450
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          482/708 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2762711

          Product Specific Information

          Description: The MJ7/18 monoclonal antibody reacts with the mouse CD105 molecule, also known as Endoglin. This 90 kDa disulfide-linked homodimer is expressed by vascular endothelial cells. It is suggested that CD105 functions in adhesion and embryonic angiogenesis.

          Applications Reported: This MJ7/18 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This MJ7/18 antibody has been tested by flow cytometric analysis of bEnd.3 cells. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          PerCP-eFluor™ 710 emits at 710 nm and is excited with the blue laser (488 nm); it can be used in place of PerCP-Cyanine5.5. We recommend using a 710/50 bandpass filter, however, the 695/40 bandpass filter is an acceptable alternative. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 488 nm; Emission: 710 nm; Laser: Blue Laser.

          Target Information

          CD105 or Endoglin is a Type I transmembrane protein, which is highly expressed on human vascular endothelial cells. It exists on an O- and N-glycosylated homodimer. Up regulation of endoglin expression has been demonstrated in tumor vasculature and proliferating cells, suggesting that it is a proliferation associated endothelial marker. CD105 binds to TGF beta 1 and 3 with high affinity but not to TGF beta 2.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD105; Cell surface MJ7/18 antigen; Endoglin; ORW; transmembrane glycoprotein

          View more View less

          Gene Aliases: AI528660; AI662476; CD105; Edg; Endo; Eng; S-endoglin

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q63961

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 13805

          View more View less

          Function(s)
          transforming growth factor beta-activated receptor activity transforming growth factor beta receptor, cytoplasmic mediator activity type II transforming growth factor beta receptor binding protein binding galactose binding glycosaminoglycan binding type I transforming growth factor beta receptor binding BMP binding protein homodimerization activity transforming growth factor beta binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter angiogenesis patterning of blood vessels vasculogenesis response to hypoxia positive regulation of protein phosphorylation negative regulation of endothelial cell proliferation heart looping positive regulation of systemic arterial blood pressure cell migration involved in endocardial cushion formation regulation of transcription, DNA-templated protein phosphorylation cell adhesion transmembrane receptor protein serine/threonine kinase signaling pathway transforming growth factor beta receptor signaling pathway heart development positive regulation of gene expression positive regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation cell migration regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway central nervous system vasculogenesis extracellular matrix disassembly negative regulation of cell migration positive regulation of BMP signaling pathway negative regulation of protein autophosphorylation positive regulation of collagen biosynthetic process intracellular signal transduction wound healing positive regulation of angiogenesis positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter smooth muscle tissue development artery morphogenesis venous blood vessel morphogenesis cell motility negative regulation of nitric-oxide synthase activity cell chemotaxis negative regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation extracellular matrix constituent secretion detection of hypoxia
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline