Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • EOMES Antibodies

          Invitrogen

          EOMES Monoclonal Antibody (Dan11mag), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          19 Published Figures
          29 References
          View all (35) EOMES antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite EOMES Monoclonal Antibody (Dan11mag), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (19)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 20

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          EOMES Antibody (46-4875-82) in Flow

          Surface staining of C57BL/6 splenocytes with Anti-Mouse NK1-1 APC (Product # 17-5941-82), followed by intracellular staining with 0.06 µg of Rat IgG2a K Isotype Control PerCP-eFluor® 710 (Product # 46-4321-82) (left) or 0.06 µg of Anti-Mouse EOMES PerCP-eFluor® 710 (right) using Foxp3/Transcription Factor Buffer Staining Set (Product # 00-5523-00). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          46-4875-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.125 µg/test
          View 29 publications 29 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          Dan11mag

          Conjugate

          PerCP-eFluor™ 710 PerCP-eFluor™ 710 PerCP-eFluor™ 710
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 660 
          • APC 
          • eFluor 450
          • eFluor 660
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          482/708 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10597455

          Product Specific Information

          Description: This Dan11mag antibody recognizes Eomesodermin (Eomes), also known as T-box brain 2 (TBR2). Eomes is a T-box transcription factor that is highly homologous to T-bet, which is essential during trophoblast development and gastrulation in most vertebrates. In the immune system, Eomes controls the differentiation of effector and memory CD8+ T cells, as well as natural killer (NK) cells. Expression of Eomes in these cells correlates with high expression of CD122, the common beta-chain of the IL-2R and IL-15R.

          Applications Reported: This Dan11mag antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This Dan11mag antibody has been tested by intracellular staining and flow cytometric analysis of mouse splenocytes using the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00) and protocol Please see BestProtocols® Section (Staining intracellular Antigens for Flow Cytometry) for staining protocol (refer to Protocol B: One-step protocol for intracellular (nuclear) proteins). This antibody can be used at less than or equal to 0.125 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          PerCP-eFluor® 710 can be used in place of PE-Cy5, PE-Cy5.5 or PerCP-Cy5.5. PerCP-eFluor® 710 emits at 710 nm and is excited with the blue laser (488 nm). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. For a filter configuration, we recommend using the 685 LP dichroic mirror and 710/40 band pass filter, however the 695/40 band pass filter is an acceptable alternative.

          Our testing indicates that PerCP-eFluor® 710 conjugated antibodies are stable when stained samples are exposed to freshly prepared 2% formaldehyde overnight at 4°C, but please evaluate for alternative fixation protocols.

          Excitation: 488 nm; Emission: 710 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          TBR2 is a member of a conserved protein family that shares a common DNA-binding domain, the T-box. T-box genes encode transcription factors involved in the regulation of developmental processes. A similiar protein disrupted in mice is shown to be essential during trophoblast development and gastrulation. TBR2 plays a role in brain development and is required for the specification and the proliferation of the intermediate progenitor cells and their progeny in the cerebral cortex.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Eomesodermin homolog; T-box brain protein 2; T-brain-2

          View more View less

          Gene Aliases: C77258; Eomes; TBR-2; Tbr2

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) O54839

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 13813

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II activating transcription factor binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription factor binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding sequence-specific DNA binding Rel homology transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter endoderm formation mesoderm formation endodermal cell fate specification blastocyst development trophectodermal cell differentiation CD8-positive, alpha-beta T cell differentiation involved in immune response immune system process transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter multicellular organism development gastrulation brain development cardioblast differentiation regulation of gene expression stem cell population maintenance olfactory bulb development cerebral cortex regionalization cerebral cortex neuron differentiation cell differentiation interferon-gamma production skeletal muscle cell differentiation positive regulation of cell differentiation regulation of neuron differentiation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of neurogenesis cell differentiation involved in embryonic placenta development mesodermal to mesenchymal transition involved in gastrulation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline