Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • iNOS Antibodies

          Invitrogen

          iNOS Monoclonal Antibody (CXNFT), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          17 Published Figures
          22 References
          View all (62) iNOS antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite iNOS Monoclonal Antibody (CXNFT), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (17)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 18

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          iNOS Antibody (46-5920-82) in Flow

          Mouse thioglycolate-elicited peritoneal exudate cells were unstimulated (left) or stimulated overnight with LPS (right) then surface stained with Anti-Mouse F4/80 FITC (Product # 11-4801-82). Cells were fixed and permeabilized using the Intracellular Fixation and Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) then intracellularly stained with 0.03 µg of Anti-Mouse NOS2 PerCP-eFluor® 710. Total viable cells, as determined by Fixable Viability Dye eFluor® 450 (Product # 65-0863-14), were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          46-5920-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.06 µg/test
          View 22 publications 22 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          CXNFT

          Conjugate

          PerCP-eFluor™ 710 PerCP-eFluor™ 710 PerCP-eFluor™ 710
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • PE 
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          482/708 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2688059

          Product Specific Information

          Description: This CXNFT monoclonal antibody reacts to mouse NOS2 (inducible NOS, iNOS). Nitric oxide synthase enzymes catalyze the formation of nitric oxide from L-arginine through an NADPH- and oxygen-dependent mechanism. There are three isoforms of NOS that are encoded by three separate genes. NOS1 (neuronal NOS, nNOS) and NOS3 (endothelial NOS, eNOS) are constitutively expressed, while NOS2 is induced in response to bacterial endotoxins and inflammatory cytokines such as IFN gamma and TNF alpha. NOS2 is expressed by myeloid-derived suppressor cells and M1 macrophages but not alternatively activated M2 macrophages. NOS enzymes are functionally active only when they form homodimers, and dimerization of NOS2 occurs at steady-state concentrations of free Ca2+ such that NOS2 is functionally active when it is produced.

          Applications Reported: This CXNFT antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This CXNFT antibody has been tested by intracellular staining and flow cytometric analysis of stimulated mouse thioglycolate-elicited peritoneal exudate cells using the intracellular Fixation and Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol. The Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00) may also be used with similar results. This can be used at less than or equal to 0.06 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          PerCP-eFluor™ 710 emits at 710 nm and is excited with the blue laser (488 nm); it can be used in place of PerCP-Cyanine5.5. We recommend using a 710/50 bandpass filter, however, the 695/40 bandpass filter is an acceptable alternative. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 488 nm; Emission: 710 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          iNOS (Inducible Nitric oxide, NO, NOS) is an inorganic, gaseous free radical that carries a variety of messages between cells. Vasorelaxation, neurotransmission and cytotoxicity can all be potentiated through cellular response to NO. NO production is mediated by members of the nitric oxide synthase (NOS) family. iNOS is expressed in liver and inducible by a combination of lipopolysaccharide and certain cytokines. NOS catalyzes the oxidization of L-arginine to produce L-citrulline and NO. Two constitutive isoforms, brain or neuronal NOS (b or nNOS, type I) and endothelial cell NOS (eNOS, type III), and one inducible isoform (iNOS, type II), have been cloned. All NOS isoforms contain calmodulin, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH), flavin adenine dinucleotide (FAD), and flavin mononucleotide (FMN) binding domains. iNOS is found in a variety of cell types including macrophages, hepatocytes, synoviocytes, and smooth muscle cells. Cytokines such as interferon-gamma (IFN), tumor necrosis factor (TNF), interleukin-1 and -2, and lipopolysaccarides (LPS) cause an increase in iNOS mRNA, protein, and activity levels. Protein kinase C-stimulating agents exhibit the same effect on iNOS activity. After cytokine induction, iNOS exhibits a delayed activity response which is then followed by a significant increase in NO production over a long period of time. Three related iNOS pseudogenes are located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. Diseases associated with iNOS dysfunction include achalasia and impotence.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: hepatocytes; inducible nitric oxide synthase; Inducible NO synthase; Inducible NOS; MAC-NOS; Macrophage NOS; nitric oxide synthase 2, inducible, macrophage; Nitric oxide synthase, inducible; nitric oxide synthase-inducible; NOS type II; OTTMUSP00000000202; Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS2

          View more View less

          Gene Aliases: i-NOS; iNOS; Inosl; Nos-2; NOS-II; Nos2; Nos2a

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P29477

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 18126

          View more View less

          Function(s)
          actin binding NADPH-hemoprotein reductase activity nitric-oxide synthase activity receptor binding iron ion binding protein binding calmodulin binding beta-catenin binding cAMP-dependent protein kinase regulator activity FMN binding oxidoreductase activity protein kinase binding heme binding tetrahydrobiopterin binding arginine binding protein homodimerization activity cadherin binding metal ion binding flavin adenine dinucleotide binding nitric-oxide synthase binding Hsp90 protein binding oxidoreductase
          Process(es)
          ovulation from ovarian follicle response to hypoxia arginine catabolic process superoxide metabolic process nitric oxide biosynthetic process inflammatory response nitric oxide mediated signal transduction negative regulation of gene expression peptidyl-cysteine S-nitrosylation positive regulation of guanylate cyclase activity response to lipopolysaccharide cellular response to drug regulation of cell proliferation negative regulation of protein catabolic process defense response to bacterium negative regulation of blood pressure regulation of protein kinase activity positive regulation of vasodilation regulation of insulin secretion positive regulation of killing of cells of other organism oxidation-reduction process cellular response to lipopolysaccharide cellular response to interferon-gamma
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline