Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD11b Antibodies

          Invitrogen

          CD11b Monoclonal Antibody (M1/70), eFluor™ 450, eBioscience™

          97 Published Figures
          365 References
          View all (219) CD11b antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD11b Monoclonal Antibody (M1/70), eFluor™ 450, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (97)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 98

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD11b Antibody (48-0112-82) in Flow

          Staining of BALB/c bone marrow cells with 0.06 µg of Anti-Mouse CD11b eFluor® 450 (Product # 48-0112-82). Cells in the lymphoid (blue histogram) and myeloid (purple histogram) gates were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD11b Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          CD11b Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD11b Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD11b Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD11b Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD11b Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD11b Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD11b Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD11b Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD11b Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD11b Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD11b Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD11b Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD11b Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry, Flow Cytometry (IHC, Flow)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          48-0112-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 28 publications 28 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 12 publications 12 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.125 µg/test
          View 323 publications 323 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Fish, Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2b, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2b kappa Isotype Control (eB149/10H5), eFluor™ 450, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          M1/70

          Conjugate

          eFluor™ 450 eFluor™ 450 eFluor™ 450
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 506
          • eFluor 660
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 585
          • NovaFluor Blue 610-30S
          • NovaFluor Blue 660-40S
          • NovaFluor Blue 725
          • NovaFluor Blue 760
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor UV 765
          • NovaFluor Violet 690
          • NovaFluor Violet 745
          • NovaFluor Violet 800
          • NovaFluor Yellow 570
          • NovaFluor Yellow 590
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          405/445 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1582236

          Product Specific Information

          Description: The M1/70 monoclonal antibody reacts with mouse CD11b, the 165-170 kDa integrin alphaM. CD11b non-covalently associates with CD18 to form alphaMbeta2 integrin (Mac-1) and binds to CD54 (ICAM-1), C3bi, and fibrinogen. Mac-1 is expressed by macrophages, NK cells, granulocytes, activated lymphocytes and mouse B-1 cells in the peritoneal cavity. M1/70 is also cross-reactive to human CD11b, and can be used for the detection of this antigen on human peripheral blood monocytes, granulocytes, and a subset of NK cells. Through interactions with its ligands, CD11b participates in adhesive cell interactions.

          Applications Reported: This M1/70 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This M1/70 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse bone marrow cells. This can be used at less than or equal to 0.125 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          eFluor® 450 is an alternative to Pacific Blue®. eFluor® 450 emits at 445 nm and is excited with the Violet laser (405 nm). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochome.

          Excitation: 405 nm; Emission: 445 nm; Laser: Violet Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD11b (integrin alpha-M, ITGAM, integrin alpha-X, ITGAX) is a 165 kDa adhesion molecule that associates non-covalently with integrin beta-2 (CD18). The CD11b/CD18 heterodimeric complex is also known as integrin alpha-M beta-2, Mac-1, and CR3 (complement receptor 3). CD11b is expressed on the surface of monocytes/macrophages, granulocytes, activated lymphocytes, a subset of NK cells, a subset of dendritic cells, and microglia in the brain. CD11b/CD18 functions as the receptor for ICAM-1 (CD54), ICAM-2 (CD102), ICAM-4 (CD242), CD14, CD50, CD23, heparin, iC3b, fibrinogen, and Factor X -these adhesions are critical for cell-cell and cell-matrix interactions. CD11b is expressed on 8% of spleen cells, 44% of bone marrow cells, and less than 1% of thymocytes, and is commonly used as a microglial marker in nervous tissue. The expression of CD11b increases during monocyte maturation and expression levels vary on tissue macrophages. Further, peritoneal macrophages are reported to express higher levels of CD11b than splenic macrophages. Diseases associated with CD11b dysfunction include systemic lupus erythematosus 6 and ITGAM-related susceptibility to systemic lupus erythematosus.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD11 antigen-like family member B; CD11B (p170); cell surface glycoprotein MAC-1 alpha subunit; cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha; complement component receptor 3 alpha-a; complement receptor type 3; CR-3 alpha chain; integrin alpha-M; leukocyte adhesion receptor MO1; Mac-1 alpha; Mac-1 alpha (Mac1A); macrophage antigen alpha; MGC117044

          View more View less

          Gene Aliases: Cd11b; CD11b/CD18; CR3; CR3A; F730045J24Rik; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; MAC1

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 16409

          View more View less

          Function(s)
          opsonin binding glycoprotein binding heparin binding heparan sulfate proteoglycan binding metal ion binding protein heterodimerization activity integrin
          Process(es)
          leukocyte migration involved in inflammatory response cell adhesion leukocyte cell-cell adhesion integrin-mediated signaling pathway microglia development single organismal cell-cell adhesion neutrophil chemotaxis cellular extravasation activated T cell proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline