Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • FOXP3 Antibodies

          Invitrogen

          FOXP3 Monoclonal Antibody (236A/E7), eFluor™ 660, eBioscience™

          Advanced Verification
          51 Published Figures
          49 References
          View all (152) FOXP3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite FOXP3 Monoclonal Antibody (236A/E7), eFluor™ 660, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (51)
          • Advanced Verification (1)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 53

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          FOXP3 Antibody (50-4777-42) in Flow

          Intracellular staining of normal human peripheral blood cells with Anti-Human/Non-Human Primate CD25 PE (Product # 12-0257-42) and Mouse IgG1 K Isotype Control eFluor® 660 (Product # 50-4714-82) (left) or Anti-Human Foxp3 eFluor® 660 (right) using the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          FOXP3 Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Radioimmune assays (RIA)
          FOXP3 Antibody

          Product Details

          50-4777-42

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 21 publications 21 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.25 µg)/test
          View 22 publications 22 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Radioimmune Assays (RIA)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Non-human primate, Rhesus monkey

          Published species

          Human, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), eFluor™ 660, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          236A/E7

          Conjugate

          eFluor™ 660 eFluor™ 660 eFluor™ 660
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor Plus 647 
          • APC 
          • Biotin 
          • eFluor 450
          • eFluor 570
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/668 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2574219

          Product Specific Information

          Description: The 236A/E7 antibody reacts with human Foxp3 protein also known as FORKHEAD BOX P3, SCURFIN, and JM2. Foxp3, a 49-55 kDa protein, is a member of the forkhead/winged-helix family of transcriptional regulators, and was identified as the gene defective in 'scurfy' (sf) mice. Constitutive high expression of Foxp3 mRNA has been shown in CD4+CD25+ regulatory T cells (Treg cells), and ectopic expression of Foxp3 in CD4+CD25- cells imparts a Treg phenotype in these cells.

          Intracellular staining and flow cytometric analysis of freshly isolated human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) with the 236A/E7 antibody using the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523) and protocol reveals staining of the CD4+CD25bright population.

          The epitope from 236A/E7 is different from that of PCH101 (Product # 72-5776-40). This antibody has also been shown to recognize rhesus macaque, sooty mangabey and cynomolgus macaque.

          Applications Reported: This 236A/E7 antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This 236A/E7 antibody has been pre-titrated and tested using the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00) and protocol. Please see BestProtocols® Section (Staining intracellular Antigens for Flow Cytometry) for staining protocol (refer to Protocol B: One-step protocol for intracellular (nuclear) proteins). This can be used at 5 µL (0.25 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          eFluor® 660 is a replacement for Alexa Fluor® 647. eFluor® 660 emits at 659 nm and is excited with the red laser (633 nm). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 668 nm; Laser: Red Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          FOXP3 (Forkhead box protein 3) is a member of the forkhead/winged-helix family of transcriptional regulators, highly conserved across mammals, and essential for normal immune homeostasis. FOXP3 is 381 amino acids long, stably and constitutively expressed at a high level in CD25 + CD4 positive regulatory T cells, a low level in CD4-positive/CD25-negative cells, and is absent in CD4-negative/CD8-positive T cells. FOXP3 may be a master regulatory gene, and a more specific marker of regulatory T cells. Defects in the gene encoding FOXP3 protein cause the scurfy phenotype in mice. In humans FOXP3 defects play a role in IPEX syndrome (immune dysfunction, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked syndrome), also known as X-linked autoimmunity-allergic dysregulation (XLAAD) syndrome. Transcript variants of FOXP3 encoding different isoforms have been identified. In human breast and colon cancer cells, expression of FOXP3 is regulated by p53 in response to the DNA damage.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: forkhead box P3; forkhead box P3 transcript variant; Forkhead box protein P3; FOXP3delta7; immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked; immunodeficiency, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked; JM2; MGC141961; MGC141963; regulatory protein Foxp3; RP23-54C14.1; Scurfin; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AIID; DIETER; FOXP3; IPEX; JM2; PIDX; XPID

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9BZS1

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 50943, (Rhesus monkey) 574303

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription corepressor activity protein binding zinc ion binding histone acetyltransferase binding identical protein binding protein homodimerization activity histone deacetylase binding sequence-specific DNA binding metal ion binding NF-kappaB binding NFAT protein binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter B cell homeostasis negative regulation of cytokine production myeloid cell homeostasis CD4-positive, CD25-positive, alpha-beta regulatory T cell differentiation CD4-positive, CD25-positive, alpha-beta regulatory T cell lineage commitment T cell mediated immunity tolerance induction tolerance induction to self antigen T cell tolerance induction regulation of immunoglobulin production positive regulation of T cell tolerance induction regulation of T cell anergy positive regulation of T cell anergy negative regulation of chronic inflammatory response negative regulation of T cell cytokine production positive regulation of peripheral T cell tolerance induction T cell anergy chromatin remodeling transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter inflammatory response negative regulation of cell proliferation response to virus gene expression positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression establishment of endothelial blood-brain barrier negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity response to lipopolysaccharide negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of interleukin-10 production negative regulation of interleukin-17 production negative regulation of interleukin-2 production negative regulation of interleukin-4 production negative regulation of interleukin-5 production negative regulation of interleukin-6 production negative regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of interleukin-4 production negative regulation of CREB transcription factor activity positive regulation of CD4-positive, CD25-positive, alpha-beta regulatory T cell differentiation transforming growth factor beta1 production positive regulation of transforming growth factor beta1 production immature T cell proliferation in thymus positive regulation of immature T cell proliferation in thymus CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation T cell proliferation T cell activation negative regulation of T cell proliferation T cell homeostasis CD4-positive, alpha-beta T cell differentiation positive regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell differentiation negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity regulatory T cell differentiation positive regulation of regulatory T cell differentiation negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of activated T cell proliferation alpha-beta T cell proliferation negative regulation of alpha-beta T cell proliferation lymphocyte proliferation isotype switching to IgE isotypes negative regulation of isotype switching to IgE isotypes regulation of isotype switching to IgG isotypes negative regulation of lymphocyte proliferation negative regulation of defense response to virus negative regulation of inflammatory response negative regulation of immune response T cell receptor signaling pathway response to rapamycin negative regulation of T-helper 17 cell differentiation negative regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline