Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Eotaxin Antibodies

          Invitrogen

          Eotaxin Polyclonal Antibody, PeproTech®

          4 References
          View all (32) Eotaxin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Eotaxin Polyclonal Antibody, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Eotaxin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Eotaxin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Eotaxin Antibody (500-P41-100UG) in WB

          Western Blot: To detect hEotaxin by Western Blot analysis Eotaxin Polyclonal Antibody (Product # 500-P41-1MG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hEotaxin is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Eotaxin Antibody in Western Blot (WB)
          Eotaxin Antibody in Western Blot (WB)
          Eotaxin Antibody in ELISA (ELISA)
          Eotaxin Polyclonal Antibody, PeproTech®

          Product Details

          500-P41-100UG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-0.2 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          ELISA (ELISA)

          0.5-2.0 µg/mL
          -

          Immunostaining (IS)

          -
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E.coli-derived Recombinant Human Eotaxin (CCL11)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          0.1-1.0 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          RRID

          AB_2930521

          Product Specific Information

          AA Sequence of recombinant protein: GPASVPTTCC FNLANRKIPL QRLESYRRIT SGKCPQKAVI FKTKLAKDIC ADPKKKWVQD SMKYLDQKSP TPKP.

          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human Eotaxin (CCL11). Anti-Human Eotaxin (CCL11)-specific antibody was purified by affinity chromatography employing an immobilized Human Eotaxin (CCL11) matrix.

          Sandwich ELISA: To detect Human Eotaxin (CCL11) by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.5-2.0 µg/mL of this antibody is required. This antigen affinity purified antibody, in conjunction with PeproTech Biotinylated Anti-Human Eotaxin (CCL11) (500-P41Bt) as a detection antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Human Eotaxin (CCL11).

          Western Blot: To detect hEotaxin by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hEotaxin is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.

          Target Information

          This gene is one of several Cys-Cys (CC) cytokine genes clustered on the q-arm of chromosome 17. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The CC cytokines are proteins characterized by two adjacent cysteines. The cytokine encoded by this gene displays chemotactic activity for eosinophils, but not mononuclear cells or neutrophils. This eosinophil specific chemokine assumed to be involved in eosinophilic inflammatory diseases such as atopic dermatitis, allergic rhinitis, asthma and parasitic infections.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: C-C motif chemokine 11; CCL11; chemokine (C-C motif) ligand 11; Eosinophil Chemotactic Factor; Eosinophil chemotactic protein; Eotaxin; Eotaxin 1; eotaxin-1; Eotaxin1; MGC22554; small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 11 (eotaxin); Small-inducible cytokine A11

          View more View less

          Gene Aliases: CCL11; SCYA11

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P51671

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6356

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity protein binding chemokine activity CCR3 chemokine receptor binding protein dimerization activity receptor agonist activity CCR chemokine receptor binding
          Process(es)
          positive regulation of endothelial cell proliferation chronic inflammatory response mast cell chemotaxis protein phosphorylation cellular calcium ion homeostasis chemotaxis inflammatory response immune response cytoskeleton organization actin filament organization cell adhesion signal transduction learning or memory regulation of cell shape response to radiation response to virus positive regulation of cell migration positive regulation of actin filament polymerization killing of cells of other organism response to interleukin-13 positive regulation of angiogenesis eosinophil chemotaxis negative regulation of neurogenesis branching involved in mammary gland duct morphogenesis mammary duct terminal end bud growth antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide chemokine-mediated signaling pathway ERK1 and ERK2 cascade response to interleukin-4
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline