Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • G-CSF Antibodies

          Invitrogen

          G-CSF Polyclonal Antibody, PeproTech®

          3 References
          View all (73) G-CSF antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite G-CSF Polyclonal Antibody, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          G-CSF Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          G-CSF Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          G-CSF Antibody (500-P43-1MG) in WB

          Western Blot: To detect hG-CSF by Western Blot analysis G-CSF Polyclonal Antibody (Product # 500-P43-1MG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hG-CSF is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          G-CSF Antibody in Western Blot (WB)
          G-CSF Antibody in Western Blot (WB)
          G-CSF Antibody in ELISA (ELISA)
          G-CSF Polyclonal Antibody, PeproTech®

          Product Details

          500-P43-1MG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-0.2 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          ELISA (ELISA)

          0.5-2.0 µg/mL
          -

          Neutralization (Neu)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Plant

          Host/Isotype

          Rabbit

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E.coli-derived Recombinant Human G-CSF
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          0.1-1.0 mg/mL

          Amount

          1 mg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          RRID

          AB_2930540

          Product Specific Information

          AA Sequence of recombinant protein: TPLGPASSLP QSFLLKCLEQ VRKIQGDGAA LQEKLCATYK LCHPEELVLL GHSLGIPWAP LSSCPSQALQ LAGCLSQLHS GLFLYQGLLQ ALEGISPELG PTLDTLQLDV ADFATTIWQQ MEELGMAPAL QPTQGAMPAF ASAFQRRAGG VLVASHLQSF LEVSYRVLRH LAQP.

          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human G-CSF. Anti-Human G-CSF-specific antibody was purified by affinity chromatography employing an immobilized Human G-CSF matrix.

          Sandwich ELISA: To detect Human G-CSF by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.5-2.0 µg/mL of this antibody is required. This antigen affinity purified antibody, in conjunction with PeproTech Biotinylated Anti-Human G-CSF (500-P43Bt) as a detection antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Human G-CSF.

          Western Blot: To detect hG-CSF by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hG-CSF is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.

          Target Information

          G-CSF (Granulocyte colony stimulating factor) is a naturally occurring cytokine that stimulates the production and antibacterial function of neutrophils and monocytes. Human G-CSF is an 18.8 kDa protein containing 175 amino acid residues, and a soluble isoform of the G-CSF receptor has been described. The pleotropic cytokine is produced by activated monocytes, macrophages, endothelial cells, fibroblasts, astrocytes, osteoblasts and bone marrow cells. G-CSF has been shown to have specific effects on the proliferation, differentiation and activation of hematopoietic cells. G-CSF is also expressed by various transformed cells such as carcinoma cells and myeloblastic leukemia cells. G-CSF is encoded by two distinct DNA sequences, resulting in a full size, high activity and a shorter, low activity isoform of G-CSF. G-CSF is highly conserved among species and has been shown to exert its biological functions through interaction with its receptor expressed on the surface of hematopoietic progenitors, neutrophilic granulocytes and certain carcinoma cell lines. Clinical use of G-CSF has been approved for several therapeutic applications, treatment of neonatal infections, therapy of acute myocardial infarction, granulocyte transfusion in patients with neutropenia, in severe infections and sepsis, therapy in chronic autoimmune neutropenia, treatment of acute myeloid leukemias, Sweet's syndrome and AIDS. Further, G-CSF has been shown to be a marker protein for different carcinomas such as bladder cancer and dysfunction of the protein has been linked to Kostmann Syndrome.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CSF 3; CSF3; filgrastim; G-CSF; granulocyte colony stimulating factor precursor; Granulocyte colony-stimulating factor; granulocyte-colony stimulating factor; granulocyte-colony stimulating factor precursor; gsf3; lenograstim; MGC45931; Pluripoietin; RP23-395E10.4; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: C17orf33; CSF3; CSF3OS; GCSF

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P09919

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1440

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding cytokine activity granulocyte colony-stimulating factor receptor binding growth factor activity enzyme binding
          Process(es)
          immune response positive regulation of cell proliferation cytokine-mediated signaling pathway positive regulation of actin filament polymerization granulocyte differentiation granulocyte colony-stimulating factor signaling pathway response to ethanol positive regulation of myeloid cell differentiation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of protein kinase B signaling cellular response to lipopolysaccharide cellular response to cytokine stimulus regulation of actin filament organization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline