Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • STAT6 Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-STAT6 (Tyr641) Monoclonal Antibody (CHI2S4N), PE-eFluor™ 610, eBioscience™

          4 Published Figures
          4 References
          View all (75) STAT6 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-STAT6 (Tyr641) Monoclonal Antibody (CHI2S4N), PE-eFluor™ 610, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (4)
          Phospho-STAT6 (Tyr641) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-STAT6 (Tyr641) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-STAT6 (Tyr641) Antibody (61-9013-41) in Flow

          Intracellular staining of unstimulated (orange histogram) or 15-minute IL-4-stimulated (purple histogram) Th2-polarized CD4+ T cells with Anti-Human/Mouse phospho-STAT6 (Y641) PE-eFluor® 610. CD4+ cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-STAT6 (Tyr641) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-STAT6 (Tyr641) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-STAT6 (Tyr641) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-STAT6 (Tyr641) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-STAT6 (Tyr641) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          61-9013-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.125 µg)/test
          View 4 publications 4 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG2a kappa Isotype Control (eBM2a), PE-eFluor™ 610, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          CHI2S4N

          Conjugate

          PE-eFluor™ 610 PE-eFluor™ 610 PE-eFluor™ 610
          • APC 
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/606 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2574673

          Product Specific Information

          Description: This CHI2S4N monoclonal antibody recognizes human and mouse signal transducer and activator of transcription 6 (STAT6) when phosphorylated on tyrosine 641. Following their phosphorylation by JAKs, STAT proteins translocate to the nucleus where they bind to DNA and regulate transcription of specific genes in a cell type- and cytokine-specific manner. In response to IL-4, STAT6 is phosphorylated on tyrosine 641 by JAK1 and JAK3. STAT6 signaling downstream of the IL-4 receptor promotes T cell growth and B cell production of IgE.

          Specificity of this CHI2S4N clone was determined by ELISA and flow cytometry.

          Applications Reported: This CHI2S4N antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This CHI2S4N antibody has been pre-titrated and tested by intracellular staining followed by flow cytometric analysis of stimulated normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.125 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Staining Protocol: We recommend using Protocol C: Two-step protocol: Fixation/Methanol. Protocol A: Two-step protocol: intracellular (cytoplasmic) proteins and Protocol B: One-step protocol: intracellular (nuclear) proteins cannot be used. All Protocols can be found in the Flow Cytometry Protocols: "Staining Intracellular Antigens for Flow Cytometry Protocol" located in the BestProtocols® Section under the Resources tab online.

          PE-eFluor® 610 can be excited with laser lines from 488-561 nm and emits at 607 nm. We recommend using a 610/20 band pass filter (equivalent to PE-Texas Red®). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochome.

          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 607 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          STAT6 protein is a transcription factor activated by cytokines, particularly interleukin-4 and IL13. (Stat6-/-) were found to be deficient in IL-4-mediated functions including Th2 helper T-cell differentiation, expression of cell surface markers, T-cell proliferation, immunoglobulin class switching to IgE, and partial loss of IL-4 mediated proliferation. STAT6 mRNA has been detected in peripheral blood lymphocytes, colon, intestine, ovary, prostate, thymus, spleen, kidney, liver, lung and placenta. STAT6 is critically involved in Th2 immune response. STAT6 is crucial for IL-4-mediated biological responses, and naturally in two isoforms: STAT6a and STAT6c.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 12S1644; IL-4 Stat; IL4 STAT; LITAF binding protein; Mutations: 16:OK; Signal transducer and activator of transcription 6; signal transducer and activator of transcription 6, interleukin-4 induced; Signal transducer and transcription activator 6; STAT; STAT, interleukin4-induced; STAT-6; transcription factor IL-4 STAT; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: D12S1644; HIES6; IL-4-STAT; STAT6; STAT6B; STAT6C

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P42226, (Mouse) P52633

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6778, (Mouse) 20852

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription coactivator binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding protein phosphatase binding identical protein binding sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding signal transducer activity DNA-binding transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter T-helper 1 cell lineage commitment negative regulation of type 2 immune response regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter defense response signal transduction JAK-STAT cascade gene expression cytokine-mediated signaling pathway mammary gland epithelial cell proliferation interleukin-4-mediated signaling pathway regulation of cell proliferation response to peptide hormone positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter isotype switching to IgE isotypes positive regulation of isotype switching to IgE isotypes JAK-STAT cascade involved in growth hormone signaling pathway mammary gland morphogenesis regulation of mast cell proliferation positive regulation of cold-induced thermogenesis transcription, DNA-templated response to cytokine cellular response to hydrogen peroxide cellular response to reactive nitrogen species
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline