Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CRM1 Antibodies

          Proteintech

          CRM1 Monoclonal Antibody (2D3B6)

          6 References
          View all (15) CRM1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CRM1 Monoclonal Antibody (2D3B6)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CRM1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CRM1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CRM1 Antibody (66763-1-IG) in WB

          Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with (Product # 66763-1-IG) (CRM1 antibody) at dilution of 1:1,0000 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CRM1 Antibody in Western Blot (WB)
          CRM1 Antibody in Western Blot (WB)
          CRM1 Monoclonal Antibody (2D3B6)

          Product Details

          66763-1-IG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000-1:20,000
          View 5 publications 5 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          2D3B6

          Immunogen

          CRM1 Fusion Protein Ag27337 (301-540 aa encoded by BC032847)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          150 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: NTNIRLAYS NGKDDEQNFI QNLSLFLCTF LKEHDQLIEK RLNLRETLME ALHYMLLVSE VEETEIFKIC LEYWNHLAAE LYRESPFSTS ASPLLSGSQH FDVPPRRQLY LPMLFKVRLL MVSRMAKPEE VLVVENDQGE VVREFMKDTD SINLYKNMRE TLVYLTHLDY VDTERIMTEK LHNQVNGTEW SWKNLNTLCW AIGSISGAMH EEDEKRFLVT VIKDLLGLCE QKRGKDNKAI I (301-540 aa encoded by BC032847)

          Target Information

          Exportin - 1 (XPO1) mediates the nuclear export of cellular proteins bearing a leucine-rich nuclear export signal (NES) and RNAs. In the nucleus, in association with RANBP3, XPO1 binds cooperatively to the NES on its target protein and to the GTPase RAN in its active GTP-bound form (Ran-GTP). Docking of this complex to the nuclear pore complex is mediated through binding to nucleoproteins. Upon transit of a nuclear complex into the cytoplasm, disassembling of the complex and hydrolysis of Ran-GTP to Ran-GDP cause release of the cargo from the export receptor. The directionality of the nuclear export is thought to be conferred by an asymmetric distribution of the GTP and GDP bound forms of Ran between the cytoplasm and nucleus.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: chromosome region maintenance 1 homolog; Chromosome region maintenance 1 protein homolog; CRM1; Exp1; exportin 1 (CRM1 homolog, yeast); exportin 1 (CRM1, yeast, homolog); exportin 1, CRM1 homolog; Exportin-1; exportin-1 (required for chromosome region maintenance); unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AA420417; CRM-1; CRM1; emb; Exp1; XPO1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O14980, (Rat) Q80U96, (Mouse) Q6P5F9

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7514, (Rat) 85252, (Mouse) 103573

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding nuclear export signal receptor activity protein binding protein domain specific binding small GTPase binding DNA-binding transcription factor binding nucleocytoplasmic transporter activity Ran GTPase binding protein transporter activity transporter
          Process(es)
          ribosomal subunit export from nucleus ribosomal large subunit export from nucleus ribosomal small subunit export from nucleus negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter mRNA export from nucleus protein export from nucleus intracellular protein transport nucleocytoplasmic transport response to xenobiotic stimulus regulation of centrosome duplication protein transport regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process protein localization to nucleus regulation of protein catabolic process ribosome biogenesis regulation of protein export from nucleus mRNA transport cellular response to triglyceride cellular response to salt response to drug transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline