  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CRM1 Antibodies
          Proteintech
          CRM1 Monoclonal Antibody (2D3B6), CoraLite® Plus 488
          View all (15) CRM1 antibodies
          Tech Support
          Cite CRM1 Monoclonal Antibody (2D3B6), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CRM1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CRM1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CRM1 Antibody (CL488-66763) in WB
          Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with CL488-66763 (CRM1 antibody) at dilution of 1:1,000 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CRM1 Antibody in Western Blot (WB)
          Product Details
          CL488-66763
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:2,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          2D3B6
          Immunogen
          CRM1 fusion protein Ag27337
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: NTNIRLAYS NGKDDEQNFI QNLSLFLCTF LKEHDQLIEK RLNLRETLME ALHYMLLVSE VEETEIFKIC LEYWNHLAAE LYRESPFSTS ASPLLSGSQH FDVPPRRQLY LPMLFKVRLL MVSRMAKPEE VLVVENDQGE VVREFMKDTD SINLYKNMRE TLVYLTHLDY VDTERIMTEK LHNQVNGTEW SWKNLNTLCW AIGSISGAMH EEDEKRFLVT VIKDLLGLCE QKRGKDNKAI I
          Target Information
          Exportin - 1 (XPO1) mediates the nuclear export of cellular proteins bearing a leucine-rich nuclear export signal (NES) and RNAs. In the nucleus, in association with RANBP3, XPO1 binds cooperatively to the NES on its target protein and to the GTPase RAN in its active GTP-bound form (Ran-GTP). Docking of this complex to the nuclear pore complex is mediated through binding to nucleoproteins. Upon transit of a nuclear complex into the cytoplasm, disassembling of the complex and hydrolysis of Ran-GTP to Ran-GDP cause release of the cargo from the export receptor. The directionality of the nuclear export is thought to be conferred by an asymmetric distribution of the GTP and GDP bound forms of Ran between the cytoplasm and nucleus.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: chromosome region maintenance 1 homolog; Chromosome region maintenance 1 protein homolog; CRM1; Exp1; exportin 1 (CRM1 homolog, yeast); exportin 1 (CRM1, yeast, homolog); exportin 1, CRM1 homolog; Exportin-1; exportin-1 (required for chromosome region maintenance); unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AA420417; CRM-1; CRM1; emb; Exp1; XPO1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O14980, (Rat) Q80U96, (Mouse) Q6P5F9
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7514, (Rat) 85252, (Mouse) 103573
          View more View less
          Function(s)
          RNA binding nuclear export signal receptor activity protein binding protein domain specific binding small GTPase binding DNA-binding transcription factor binding nucleocytoplasmic transporter activity Ran GTPase binding protein transporter activity transporter
          Process(es)
          ribosomal subunit export from nucleus ribosomal large subunit export from nucleus ribosomal small subunit export from nucleus negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter mRNA export from nucleus protein export from nucleus intracellular protein transport nucleocytoplasmic transport response to xenobiotic stimulus regulation of centrosome duplication protein transport regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process protein localization to nucleus regulation of protein catabolic process ribosome biogenesis regulation of protein export from nucleus mRNA transport cellular response to triglyceride cellular response to salt response to drug transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline