Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • ESRRB Antibodies

          Proteintech

          ESRRB Monoclonal Antibody (3E10C1)

          1 Reference
          View all (23) ESRRB antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ESRRB Monoclonal Antibody (3E10C1)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          ESRRB Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ESRRB Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ESRRB Antibody (66818-1-IG) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed Caco-2 cells using ESRRB antibody (Product # 66818-1-IG, Clone: 3E10C1 ) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ESRRB Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ESRRB Antibody in Western Blot (WB)
          ESRRB Antibody in Western Blot (WB)
          ESRRB Monoclonal Antibody (3E10C1)

          Product Details

          66818-1-IG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:4,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:400
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          3E10C1

          Immunogen

          ESRRB Fusion Protein Ag18626 (1-91 aa encoded by BC131517)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          150 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MSSDDRHLG SSCGSFIKTE PSSPSSGIDA LSHHSPSGSS DASGGFGLAL GTHANGLDSP PMFAGAGLGG TPCRKSYEDC ASGIMEDSAI KC (1-91 aa encoded by BC131517)

          Target Information

          ESRRB (steroid hormone receptor ERR2) plays a role in maintenance of self-renewal and pluripotency of embryonic and trophoblast stem cells through different signaling pathways including FGF signaling pathway and Wnt signaling pathways. Upon FGF signaling pathway activation ESRRB interacts with KDM1A by directly binding to enhancer sites of ELF5 and EOMES and activates their transcription leading to self-renewal of trophoblast stem cells. ESSRB also regulates expression of multiple rod-specific genes and is required for survival of this cell type. Defects in the gene can cause deafness, autosomal recessive, 35 (DFNB35).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ERR beta-2; ERR-beta; ERRbeta; estrogen receptor related 2; Estrogen receptor-like 2; estrogen-related nuclear receptor beta; Estrogen-related receptor beta; estrogen-related receptor, beta; nuclear receptor ERRB2; Nuclear receptor subfamily 3 group B member 2; orphan nuclear receptor; Steroid hormone receptor ERR2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: DFNB35; ERR beta-2; Err-2; ERR2; ERRb; ERRB2; ERRbeta2; ESRL2; ESRRB; Estrrb; NR3B2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O95718, (Mouse) Q61539, (Rat) P11475

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2103, (Mouse) 26380, (Rat) 299210

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding steroid hormone receptor activity RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding steroid binding protein binding zinc ion binding estrogen response element binding sequence-specific DNA binding metal ion binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding sequence-specific double-stranded DNA binding RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding transcription coactivator activity transcription factor binding
          Process(es)
          embryonic placenta development regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cell proliferation stem cell division stem cell population maintenance intracellular steroid hormone receptor signaling pathway intracellular receptor signaling pathway somatic stem cell population maintenance cell dedifferentiation photoreceptor cell maintenance positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter inner ear development morula formation positive regulation of stem cell population maintenance regulation of stem cell division negative regulation of stem cell differentiation in utero embryonic development trophectodermal cellular morphogenesis trophectodermal cell proliferation transcription, DNA-templated steroid hormone mediated signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline