Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • SP1 Antibodies

          Bethyl Laboratories

          Sp1 Polyclonal Antibody

          View all (46) SP1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Sp1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          Sp1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Sp1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Sp1 Antibody (A303-944A) in IHC (P)

          Detection of mouse Sp1 by immunohistochemistry. Sample: FFPE section of mouse renal cell carcinoma. Antibody: Affinity purified goat anti-Sp1 (Product # A303-944A) (Lot 1) used at a dilution of 1:1,000 (1 µg/mL). Detection: DAB. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Sp1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Sp1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Sp1 Antibody in Western Blot (WB)
          Sp1 Antibody in Western Blot (WB)
          Sp1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Sp1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          A303-944A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000-1:10,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:1,000-1:5,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:1,000-1:5,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          2-10 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Goat / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Region between residue 735 to 785 of Human Sp1 Transcription Factor.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          tris citrate/phosphate, pH 7-8

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.

          Application Note: For IHC, epitope retrieval with citrate buffer pH 6.0 is recommended for FFPE tissue sections.

          Target Information

          SP1 is a transcription factor that can activate or repress transcription in response to physiological and pathological stimuli. Binds with high affinity to GC-rich motifs and regulates the expression of a large number of genes involved in a variety of processes such as cell growth, apoptosis, differentiation and immune responses. Highly regulated by post-translational modifications (phosphorylations, sumoylation, proteolytic cleavage, glycosylation and acetylation). Binds also the PDGFR-alpha G-box promoter. May have a role in modulating the cellular response to DNA damage. Implicated in chromatin remodeling. Plays a role in the recruitment of SMARCA4/BRG1 on the c-FOS promoter. Plays an essential role in the regulation of FE65 gene expression.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: HGNC:11205; Specificity protein 1; transcription factor; transcription factor Sp-1; Transcription factor Sp1; transcriptional activator protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 1110003E12Rik; AA450830; AI845540; SP1; Sp1-1; TSFP1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P08047, (Mouse) O89090

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6667, (Mouse) 20683

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription cofactor binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding double-stranded DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding zinc ion binding histone acetyltransferase binding identical protein binding protein homodimerization activity histone deacetylase binding bHLH transcription factor binding sequence-specific DNA binding metal ion binding binding, bridging RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding sequence-specific double-stranded DNA binding RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding core promoter proximal region sequence-specific DNA binding core promoter sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding RNA polymerase II repressing transcription factor binding nucleic acid binding protein C-terminus binding transcription factor binding enhancer binding transcription regulatory region DNA binding HMG box domain binding C2H2 zinc finger transcription factor
          Process(es)
          regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of gene expression cellular response to insulin stimulus response to hydroperoxide cellular response to zinc ion starvation positive regulation of blood vessel endothelial cell migration positive regulation by host of viral transcription positive regulation of angiogenesis positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter rhythmic process cellular response to estrogen stimulus positive regulation of beta-amyloid formation cellular response to wortmannin positive regulation of hydrogen sulfide biosynthetic process positive regulation of vascular endothelial cell proliferation positive regulation of apoptotic signaling pathway ossification in utero embryonic development trophectodermal cell differentiation liver development embryonic placenta development transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter megakaryocyte differentiation lung development enucleate erythrocyte differentiation embryonic camera-type eye morphogenesis embryonic skeletal system development embryonic process involved in female pregnancy definitive hemopoiesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline