Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Secondary Antibodies ›
          • Goat anti-Rabbit IgG (Heavy chain) Secondary Antibodies
          Alexa Fluor Plus: high sensitivity, optimized for multiplexing and detection of low-abundance targets. Learn more

          Invitrogen

          Goat anti-Rabbit IgG (Heavy chain) Superclonal™ Secondary Antibody, Alexa Fluor™ Plus 647

          View all (10) Goat anti-Rabbit IgG (Heavy chain) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Goat anti-Rabbit IgG (Heavy chain) Superclonal™ Secondary Antibody, Alexa Fluor™ Plus 647

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          Rabbit IgG (Heavy chain) Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Rabbit IgG (Heavy chain) Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Rabbit IgG (Heavy chain) Secondary Antibody (A55055) in ICC/IF

          Immunocytochemistry-Immunofluorescence analysis of Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain), Superclonal™ Recombinant Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 647 (Product # A55055; used at 1 µg/mL) was performed on fixed and permeabilized HeLa cells stained with rabbit HSP90 alpha Polyclonal Antibody (Product # PA3-013, 1:1000 dilution). Panel a) shows representative cells that were stained for detection and localiz... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Rabbit IgG (Heavy chain) Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (Heavy chain) Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (Heavy chain) Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (Heavy chain) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (Heavy chain) Secondary Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          A55055

          Applications
          Tested Dilution

          Western Blot (WB)

          0.5-1 µg/mL

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.5-4 µg/mL

          Flow Cytometry (Flow)

          1-4 µg/mL
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Rabbit

          Host/Isotype

          Goat / IgG

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Superclonal

          Type

          Secondary Antibody

          Immunogen

          Purified Rabbit Immunoglobulin

          Conjugate

          Alexa Fluor™ Plus 647 Alexa Fluor™ Plus 647 Alexa Fluor™ Plus 647
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 555 
          • Alexa Fluor 647 
          • Alexa Fluor 680 
          • Alexa Fluor 790 
          • Alexa Fluor Plus 405 
          • Alexa Fluor Plus 488 
          • Biotin 
          • HRP
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          658/675 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          250 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          proprietary buffer, pH 6.5

          Contains

          0.008% Bromonitrodioxane, 0.008% Methylisothiazolone

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2921063

          Target

          IgG (Heavy chain)

          Antibody Form

          Whole Antibody

          Product Specific Information

          Recombinant antibodies are produced using specific genes that code for the desired antibodies. These genes are cloned into an expression vector and expressed in vitro. The advantages of recombinant antibodies include: better specificity and superior lot-to-lot consistency.

          Minimal cross-reactivity with mouse, rat, human, bovine, guinea pig and donkey IgG is observed.

          Obtain superior images with the new Invitrogen Alexa Fluor Plus secondary antibodies. Make your low abundant targets visible, minimize time spent optimizing, and make your precious samples count. Alexa Fluor Plus secondary antibodies provide brighter signal compared to leading Alexa Fluor secondary antibodies, providing you with better signal-to-noise for your critical experiments. Alexa Fluor Plus secondary antibodies represent an advancement in fluorescent conjugate technology. Alexa Fluor Plus secondary antibodies are conjugated using new, proprietary dye chemistry so you can generate stunning images.

          Using conjugate solutions: Centrifuge the protein conjugate solution briefly in a microcentrifuge before use; add only the supernatant to the experiment. This step will help eliminate any protein aggregates that may have formed during storage, thereby reducing nonspecific background staining. Because staining protocols vary with application, the appropriate dilution of antibody should be determined empirically.

          Target Information

          Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          View product citations for antibody A55055 on CiteAb

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline