Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Cyclin D1 Antibodies

          Proteintech

          Cyclin D1 Monoclonal Antibody (2G3G5), CoraLite® Plus 488

          View all (121) Cyclin D1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Cyclin D1 Monoclonal Antibody (2G3G5), CoraLite® Plus 488

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Cyclin D1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Cyclin D1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Cyclin D1 Antibody (CL48860186100UL) in Flow

          1X10^6 SH-SY5Y cells were intracellularly stained with 0.4 µg CoraLite 488 Anti-Human Cyclin D1 (Product # CL48860186100UL), Clone:2G3G5) (red), or 0.4 µg Mouse IgG2b Isotype Control (CL488-66360-3, Clone: K11B8C4B5) (blue). Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Cyclin D1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Cyclin D1 Monoclonal Antibody (2G3G5), CoraLite® Plus 488

          Product Details

          CL48860186100UL

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          2G3G5

          Conjugate

          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Cardinal Red
          • CoraLite Plus 647
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          493/522 nm

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA

          Contains

          0.05% ProClin 300

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark

          Shipping conditions

          Wet ice

          Target Information

          Cyclin D1 (PRAD-1, bcl-1) is one of the key cell cycle regulators, and functions in association with cdk4 and/or cdk6 by phosphorylating the Rb protein. Cyclin D1 is a putative proto-oncogene overexpressed in a wide variety of human neoplasms including mantle cell lymphomas (MCL). In addition, cyclin D1 positively regulates protein phosphorylation, mammary gland epithelial cell proliferation, and fat cell differentiation. In humans, the CCND1 gene encoding cyclin D1 is present on chromosome 11. Cyclin D1 is a cytoplasmic and nuclear protein that is synthesized during G1 phase and assembles with either cyclin-dependent kinase 4 (CDK4) or CDK6 in response to growth factor stimulation. D-type cyclin-CDK complexes act to inactivate the growth-suppressive function of the Rb protein through its phosphorylation, and titrate CDK inhibitors such as p21Cip1 and p27Kip1. Without growth factor-mediated stimulation, Cyclin D1 is unstable, and undergoes ubiquitin-mediated degradation, which is triggered by its phosphorylation. Cyclin D1 destabilization participates in G1/S phase arrest. The Cyclin D1 protein belongs to the highly conserved cyclin family, whose members are characterized by a dramatic periodicity in protein abundance throughout the cell cycle. Cyclins function as regulators of CDK kinases. Different cyclins exhibit distinct expression and degradation patterns which contribute to the temporal coordination of each mitotic event. Cyclin D1 forms a complex with and functions as a regulatory subunit of CDK4 or CDK6, whose activity is required for cell cycle G1/S transition. The Cyclin D1 protein has been shown to interact with tumor suppressor protein Rb and the expression of this gene is regulated positively by Rb. Mutations, amplification and overexpression of this gene, which alters cell cycle progression, are observed frequently in a variety of tumors and may contribute to tumorigenesis. Cyclin D1 has been successfully employed and is a promising tool for further studies in both cell cycle biology and cancer associated abnormalities.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B-cell CLL/lymphoma 1; B-cell lymphoma 1 protein; BCL-1; BCL-1 oncogene; CCND1; CCND1 protein; cDNA; FLJ93625; G1/S-specific cyclin-D1; mRNA; parathyroid adenomatosis 1; PRAD-1; PRAD1 oncogene; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AI327039; bcl-1; BCL1; CCND1; cD1; CycD1; Cyl-1; D11S287E; PRAD1; U21B31

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P24385, (Mouse) P25322

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 595, (Mouse) 12443

          View more View less

          Function(s)
          transcription corepressor activity protein kinase activity protein binding kinase activity cyclin-dependent protein serine/threonine kinase regulator activity enzyme binding protein kinase binding histone deacetylase binding protein serine/threonine kinase activator activity macromolecular complex binding cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activator activity proline-rich region binding transcription factor binding protein complex binding kinase activator
          Process(es)
          G1/S transition of mitotic cell cycle negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter re-entry into mitotic cell cycle liver development cellular response to DNA damage stimulus lactation cell proliferation positive regulation of cell proliferation response to xenobiotic stimulus response to iron ion response to X-ray positive regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle Wnt signaling pathway neuron differentiation negative regulation of epithelial cell differentiation endoplasmic reticulum unfolded protein response organ regeneration mitotic G1 DNA damage checkpoint response to magnesium ion response to estradiol response to vitamin E Leydig cell differentiation mammary gland epithelial cell proliferation positive regulation of mammary gland epithelial cell proliferation negative regulation of neuron apoptotic process response to estrogen response to leptin fat cell differentiation response to ethanol response to steroid hormone cell division response to glucocorticoid response to corticosterone response to calcium ion regulation of cell cycle mammary gland alveolus development response to UV-A liver regeneration positive regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle positive regulation of mitotic cell cycle phase transition regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle positive regulation of protein phosphorylation transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated protein phosphorylation cell cycle response to organonitrogen compound negative regulation of Wnt signaling pathway positive regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity regulation of protein kinase activity canonical Wnt signaling pathway negative regulation of cell cycle arrest cellular response to organic substance
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline