Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Proteins & Peptides ›
          • IL-7 Proteins
          Drug Master File (DMF) is now available for PeproGMP IL-7. To request access to a DMF Letter of Authorization, please complete this form.

          Gibco

          PeproGMP® Human IL-7 Recombinant Protein, PeproTech®

          View all (9) IL-7 proteins

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support

          Cite PeproGMP® Human IL-7 Recombinant Protein, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Testing Data (2)
          PeproGMP® Human IL-7 Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          PeproGMP® Human IL-7 Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PeproGMP® Human IL-7 Protein (GMP200-07-50UG) in Bioactivity

          Bioassay of PeproGMP® Human IL-7 Recombinant Protein, PeproTech (Product # GMP200-07-50UG) compared to Human IL-7, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech (Product # AF-200-07-01M) and Human IL-7 Recombinant Protein, PeproTech (Product # 200-07-01M), demonstrating comparable bioactivity across product grades. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PeproGMP® Human IL-7 Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          PeproGMP® Human IL-7 Protein in Bioactivity (Bioactivity)

          Product Details

          GMP200-07-50UG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Control (Ctrl)

          Assay-dependent
          -

          Western blot control (WB Ctrl)

          Assay-dependent
          -

          Bioactivity (Bioactivity)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species

          Human

          Expression System

          E. coli

          Amino acid sequence

          DCDIEGKDGK QYESVLMVSI DQLLDSMKEI GSNCLNNEFN FFKRHICDAN KEGMFLFRAA RKLRQFLKMN STGDFDLHLL KVSEGTTILL NCTGQVKGRK PAALGEAQPT KSLEENKSLK EQKKLNDLCF LKRLLQEIKT CWNKILMGTK EH

          Molecular weight

          17.4 kDa

          Class

          Recombinant

          Type

          Protein

          Purity

          ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.

          Endotoxin concentration

          ≤0.1 EU/µg

          Activity

          Determined by the proliferation of mouse 2E8 cells. PeproGMP Recombinant Human IL-7 has been tested against the WHO standard NIBSC 90/530. Find the International Unit (IU) value here.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Amount

          50 µg

          Purification

          purified

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C or -80°C if preferred

          Shipping conditions

          Ambient

          Product Specific Information

          PeproTech Recombinant Human IL-7 is a 17.4 kDa protein containing 152 amino acid residues.

          PeproGMP IL-7 can be used with PeproGMP IL-15 in CTS NK-Xpander medium for natural killer (NK) cell differentiation from pluripotent stem cells.

          Reconstitute using sterile water (i.e., WFI) to a concentration of 0.1-1.0 mg/ml.
          Additional product information, specifications, handling and reconstitution information are provided on the Certificate of Analysis.

          All PeproGMP® products are manufactured using animal-derived component free materials.

          Product Description/Intended Use: PeproTech GMP recombinant proteins are manufactured for use as ancillary materials by applying applicable principles of GMP and quality control requirements from USP (United States Pharmacopeia) Chapter <1043> Ancillary Materials for Cell, Gene, and Tissue-Engineered Products.

          Target Information

          Interleukin 7 (IL-7) is a hematopoietic cytokine that is constitutively produced by stromal cells from the bone marrow and thymus. IL-7 signals through the IL-7R to promote the differentiation of hematopoietic stem cells to lymphoid precursor cells, which give rise to T cells, B cells, and natural killer cells.

          For research use or further manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD127; CD127 antigen; CDw127; cytokine; H-IL-7; IL-7; IL-7 receptor subunit alpha; IL-7R subunit alpha; IL7R; IL-7 receptor alpha chain; ILN; Interleukin; interleukin 7 precursor; interleukin 7 receptor alpha chain; Interleukin-7; interleukin-7 receptor precursor; Interleukin-7 receptor subunit alpha; Interleukin7; M-IL-7; soluble interleukin-7 receptor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD127; CDW127; IL-7; IL-7R-alpha; IL-7Ralpha; IL7; IL7R; IL7RA; IL7Ralpha; ILRA; IMD104; IMD130; lnc-IL7R; sIL-7R

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P13232, (Human) P16871

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3574, (Human) 3575

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline