Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • MHC Class II (I-A/I-E) Antibodies

          Invitrogen

          MHC Class II (I-A/I-E) Monoclonal Antibody (M5/114.15.2), NovaFluor™ Blue 610-70S, eBioscience™

          View all (54) MHC Class II (I-A/I-E) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MHC Class II (I-A/I-E) Monoclonal Antibody (M5/114.15.2), NovaFluor™ Blue 610-70S, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          MHC Class II (I-A/I-E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          MHC Class II (I-A/I-E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MHC Class II (I-A/I-E) Antibody (M024T02B06-A) in Flow

          C57BL/6 mouse splenocytes were unstained (left) or stained with 0.4 µg of MHC Class II (I-A/I-E) Monoclonal Antibody, NovaFluor Blue 610-70S (right). All cells were co-stained with CD3e (145-2C12) Monoclonal Antibody, eFluor 450 (Product # 48-0031-83). Total viable cells were used for analysis, as determined by LIVE/DEAD Blue (Product # L34963). Data was acquired on a 5-laser Cytek Aurora and unmixed with a... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MHC Class II (I-A/I-E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MHC Class II (I-A/I-E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MHC Class II (I-A/I-E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          M024T02B06-A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.4 µg/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2b, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          M5/114.15.2

          Conjugate

          NovaFluor™ Blue 610-70S NovaFluor™ Blue 610-70S NovaFluor™ Blue 610-70S
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 725
          • NovaFluor Blue 760
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor UV 765
          • NovaFluor Violet 690
          • NovaFluor Violet 745
          • NovaFluor Violet 800
          • NovaFluor Yellow 570
          • NovaFluor Yellow 590
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          492/616 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          RRID

          AB_3099022

          Product Specific Information

          Description
          The M5/114.15.2 monoclonal antibody reacts with the mouse major histocompatibility complex class II, both I-A and I-E subregion-encoded glycoproteins (I-A b, I-A d, I-A q, I-E d, I-E k, not I-A f, I-A k, or I-A s). It detects a polymorphic determinant present on B cells, monocytes, macrophages, dendritic cells, and activated T lymphocytes from mice carrying the H-2 b, H-2 d, H-2 q, H-2 p, H-2 r and H-2 u but not from mice carrying the H-2 s or H-2 f haplotypes. The M5/114 mAb is reported to inhibit I-A-restricted T cell responses of the H-2 b, H-2 d, H-2 q, H-2 u but not H-2 f, H-2 k, or H-2 s haplotypes.

          This product contains 1 vial of NovaFluor conjugate and 1 vial of CellBlox Plus Blocking Buffer.

          Applications Tested
          This M5/114.15.2 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This may be used at less than or equal to 0.4 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Master mixes
          • Master mixes of NFs should be made at 2-8 °C and may be made up to 4 hours ahead of time.
          • We do not recommend storing master mixes containing NovaFluor conjugates overnight or longer.

          Whole Blood compatibility
          • When utilizing whole blood (as opposed to density-gradient-purified PBMC), we recommend lysing red blood cells in bulk prior to staining with NovaFluor conjugates.
          • See the Bulk Lysis of Human Whole Blood protocol here.
          • Staining of whole blood with NovaFluor conjugates followed by lysis of red blood cells may result in higher-than-expected background staining.

          Viability dye compatibility
          • NovaFluor dyes are not compatible with DNA intercalating viability dyes.
          • Do not use viability dyes such as propidium iodide, 7-actinomycin D (7-AAD) and DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell stains are recommended for use with NovaFluor dyes.

          CellBlox Plus Blocking Buffer
          • This NovaFluor conjugate comes with CellBlox Plus Blocking Buffer (for 25 µg or 25 test products, Cat. No. C001T02F01; for 100 µg or 100 test, Cat. No. C001T03F01), essential for optimal staining.
          • Use CellBlox Plus Blocking Buffer in all experiments with NovaFluor conjugates.
          • Add 5 µL per sample to antibody cocktails/master mixes (regardless of how many Novafluor-conjugated antibodies are present) before combining with cells.
          • CellBlox Plus Blocking Buffer is compatible with either Super Bright Complete Blocking Buffer or Brilliant Stain Buffer and can be used in antibody cocktails/master mixes with those reagents.
          • For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Plus Blocking Buffer per 100 µL of cell sample (10^3 to 10^8 cells).

          NovaFluor conjugates are based on Phiton technology utilizing novel fluorophore-containing nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more

          Excitation: 492 nm; Emission: 616 nm; Laser: 488 nm (Blue) Laser

          Target Information

          MHC (major histocompatibility complex) class II molecules are transmembrane glycoproteins expressed on the surface of professional antigen-presenting cells, such as macrophages, dendritic cells and B cells. Before their exposition on the cell surface, the MHC class II molecules react with endocytosed exogenous antigens, which are then presented to the T cells. The antigen-binding grove between MHC class II alpha and beta chain is open at both ends and is 15-24 amino acid residues long.

          HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: A alpha; cell surface glycoprotein; H-2 class II histocompatibility antigen, A beta chain; H-2 class II histocompatibility antigen, A-B alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, A-F alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, A-K alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, A-Q alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, A-R alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, A-S alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, A-U alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, I-E beta chain; histocompatibility 2, class II antigen A, alpha; histocompatibility 2, class II antigen A, beta 1; I-Ab; I-Ad; I-Aq; I-E beta MHC class II; I-Ed; I-Ek; IAalpha; major histocompatibility complex class II beta chain; major histocompatibility complex H-2E beta chain; major histocompatibility protein class II alpha chain; MHC class 2; MHC class II antigen A alpha isoform-004; MHC class II antigen A beta; MHC class II H2-IA-beta-psi; MHC class II IE-b; MHC H2-IE-beta cell surface glycoprotein; MHC-II I-A(d) alpha; response to metastatic cancers 1

          View more View less

          Gene Aliases: Aalpha; Abeta; AI845868; H-2Aa; H-2Ab; H-2Eb; H2-Aa; H2-Ab; H2-Ab1; H2-iabeta; H2Aa; H2Eb; I-Aalpha; I-Abeta; Ia-1; Ia-2; Ia-4; Ia1; Ia2; Ia4; IAalpha; IAb; Rmcs1

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P14434, (Mouse) P14483

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 14960, (Mouse) 14961, (Mouse) 14969

          View more View less

          Function(s)
          protein binding peptide antigen binding protein heterodimerization activity transcription factor binding toxic substance binding ubiquitin protein ligase binding repressing transcription factor binding major histocompatibility complex protein
          Process(es)
          immune system process antigen processing and presentation of peptide or polysaccharide antigen via MHC class II immune response antigen processing and presentation antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class II response to interferon-gamma negative regulation of T cell proliferation positive regulation of T cell differentiation antigen processing and presentation of peptide antigen B cell affinity maturation immunoglobulin production involved in immunoglobulin mediated immune response humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin positive regulation of antigen processing and presentation positive regulation of T-helper 1 type immune response positive regulation of alpha-beta T cell activation cellular response to interferon-gamma
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline