Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • MHC Class II (I-A/I-E) Antibodies

          Invitrogen

          MHC Class II (I-A/I-E) Monoclonal Antibody (M5/114.15.2), NovaFluor™ Yellow 590, eBioscience™

          View all (53) MHC Class II (I-A/I-E) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MHC Class II (I-A/I-E) Monoclonal Antibody (M5/114.15.2), NovaFluor™ Yellow 590, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          MHC Class II (I-A/I-E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          MHC Class II (I-A/I-E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MHC Class II (I-A/I-E) Antibody (M024T02Y02-A) in Flow

          C57BL/6 mouse splenocytes were unstained (left) or stained with 0.4 µg of MHC Class II (I-A/I-E) Monoclonal Antibody, NovaFluor Yellow 590 (right). All cells were co-stained with CD3e (145-2C17) Monoclonal Antibody, eFluor 450 (Product # 48-0031-88). Total viable cells were used for analysis, as determined by LIVE/DEAD Blue (Product # L34968). Data was acquired on a 5-laser Cytek Aurora and unmixed with aut... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MHC Class II (I-A/I-E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MHC Class II (I-A/I-E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MHC Class II (I-A/I-E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MHC Class II (I-A/I-E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          M024T02Y02-A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.4 µg/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2b, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          M5/114.15.2

          Conjugate

          NovaFluor™ Yellow 590 NovaFluor™ Yellow 590 NovaFluor™ Yellow 590
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 725
          • NovaFluor Blue 760
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor UV 765
          • NovaFluor Violet 690
          • NovaFluor Violet 745
          • NovaFluor Violet 800
          • NovaFluor Yellow 570
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          563/594 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          RRID

          AB_3099027

          Product Specific Information

          Description
          The M5/114.15.2 monoclonal antibody reacts with the mouse major histocompatibility complex class II, both I-A and I-E subregion-encoded glycoproteins (I-A b, I-A d, I-A q, I-E d, I-E k, not I-A f, I-A k, or I-A s). It detects a polymorphic determinant present on B cells, monocytes, macrophages, dendritic cells, and activated T lymphocytes from mice carrying the H-2 b, H-2 d, H-2 q, H-2 p, H-2 r and H-2 u but not from mice carrying the H-2 s or H-2 f haplotypes. The M5/114 mAb is reported to inhibit I-A-restricted T cell responses of the H-2 b, H-2 d, H-2 q, H-2 u but not H-2 f, H-2 k, or H-2 s haplotypes.

          This product contains 1 vial of NovaFluor conjugate and 1 vial of CellBlox Plus Blocking Buffer.

          Applications Tested
          This M5/114.15.2 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This may be used at less than or equal to 0.4 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Master mixes
          • Master mixes of NFs should be made at 2-8 °C and may be made up to 4 hours ahead of time.
          • We do not recommend storing master mixes containing NovaFluor conjugates overnight or longer.

          Whole Blood compatibility
          • When utilizing whole blood (as opposed to density-gradient-purified PBMC), we recommend lysing red blood cells in bulk prior to staining with NovaFluor conjugates.
          • See the Bulk Lysis of Human Whole Blood protocol here.
          • Staining of whole blood with NovaFluor conjugates followed by lysis of red blood cells may result in higher-than-expected background staining.

          Viability dye compatibility
          • NovaFluor dyes are not compatible with DNA intercalating viability dyes.
          • Do not use viability dyes such as propidium iodide, 7-actinomycin D (7-AAD) and DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell stains are recommended for use with NovaFluor dyes.

          CellBlox Plus Blocking Buffer
          • This NovaFluor conjugate comes with CellBlox Plus Blocking Buffer (for 25 µg or 25 test products, Cat. No. C001T02F01; for 100 µg or 100 test, Cat. No. C001T03F01), essential for optimal staining.
          • Use CellBlox Plus Blocking Buffer in all experiments with NovaFluor conjugates.
          • Add 5 µL per sample to antibody cocktails/master mixes (regardless of how many Novafluor-conjugated antibodies are present) before combining with cells.
          • CellBlox Plus Blocking Buffer is compatible with either Super Bright Complete Blocking Buffer or Brilliant Stain Buffer and can be used in antibody cocktails/master mixes with those reagents.
          • For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Plus Blocking Buffer per 100 µL of cell sample (10^3 to 10^8 cells).

          NovaFluor conjugates are based on Phiton technology utilizing novel fluorophore-containing nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more

          Our internal testing shows that NovaFluor Yellow 590 non-specifically stains B cells in SJL mice. Non-specific staining has not been observed in BALB/c or C57BL/6 mice. Other strains have not been tested. See the Antibody Testing Data for an example of this strain-dependent difference.

          Excitation: 563 nm; Emission: 594 nm; Laser: 561 nm (Yellow) Laser

          Target Information

          MHC (major histocompatibility complex) class II molecules are transmembrane glycoproteins expressed on the surface of professional antigen-presenting cells, such as macrophages, dendritic cells and B cells. Before their exposition on the cell surface, the MHC class II molecules react with endocytosed exogenous antigens, which are then presented to the T cells. The antigen-binding grove between MHC class II alpha and beta chain is open at both ends and is 15-24 amino acid residues long.

          HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: A alpha; cell surface glycoprotein; H-2 class II histocompatibility antigen, A beta chain; H-2 class II histocompatibility antigen, A-B alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, A-F alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, A-K alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, A-Q alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, A-R alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, A-S alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, A-U alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, I-E beta chain; histocompatibility 2, class II antigen A, alpha; histocompatibility 2, class II antigen A, beta 1; I-Ab; I-Ad; I-Aq; I-E beta MHC class II; I-Ed; I-Ek; IAalpha; major histocompatibility complex class II beta chain; major histocompatibility complex H-2E beta chain; major histocompatibility protein class II alpha chain; MHC class 2; MHC class II antigen A alpha isoform-004; MHC class II antigen A beta; MHC class II H2-IA-beta-psi; MHC class II IE-b; MHC H2-IE-beta cell surface glycoprotein; MHC-II I-A(d) alpha; response to metastatic cancers 1

          View more View less

          Gene Aliases: Aalpha; Abeta; AI845868; H-2Aa; H-2Ab; H-2Eb; H2-Aa; H2-Ab; H2-Ab1; H2-iabeta; H2Aa; H2Eb; I-Aalpha; I-Abeta; Ia-1; Ia-2; Ia-4; Ia1; Ia2; Ia4; IAalpha; IAb; Rmcs1

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P14434, (Mouse) P14483

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 14960, (Mouse) 14961, (Mouse) 14969

          View more View less

          Function(s)
          protein binding peptide antigen binding protein heterodimerization activity transcription factor binding toxic substance binding ubiquitin protein ligase binding repressing transcription factor binding major histocompatibility complex protein
          Process(es)
          immune system process antigen processing and presentation of peptide or polysaccharide antigen via MHC class II immune response antigen processing and presentation antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class II response to interferon-gamma negative regulation of T cell proliferation positive regulation of T cell differentiation antigen processing and presentation of peptide antigen B cell affinity maturation immunoglobulin production involved in immunoglobulin mediated immune response humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin positive regulation of antigen processing and presentation positive regulation of T-helper 1 type immune response positive regulation of alpha-beta T cell activation cellular response to interferon-gamma
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline