Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • SOX2 Antibodies

          Invitrogen

          SOX2 Monoclonal Antibody (20G5)

          Advanced Verification
          15 Published Figures
          40 References
          View all (79) SOX2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SOX2 Monoclonal Antibody (20G5)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (17)
          • Published Figures (15)
          • Advanced Verification (3)
          SOX2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SOX2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 35

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SOX2 Antibody (MA1-014) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Sox2 (green) in H9 embryonic stem cells grown for a few days on Matrigel-coated chamber slides. Cells fixed in 4% paraformaldehyde were permeabilized with 0.1% Triton X-100 for 15 minutes at room temperature. Cells were probed with a Sox2 monoclonal antibody (Product # MA1-014) at a dilution of 1:200 overnight at 4°C, washed with PBST, and incubated with a FITC-conjugated secondary antibody at a dilution of 1:100 for 1 hour at room temperature. Nuclei (blue) were stained with DAPI and cells were analyzed by fl... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SOX2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOX2 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          SOX2 Antibody in Western Blot (WB)
          SOX2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          SOX2 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          SOX2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SOX2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          SOX2 Antibody in Western Blot (WB)
          SOX2 Antibody in Western Blot (WB)
          SOX2 Antibody in Western Blot (WB)
          SOX2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          SOX2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          SOX2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SOX2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SOX2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SOX2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SOX2 Antibody in Western Blot (WB)
          SOX2 Antibody in Western Blot (WB)
          SOX2 Antibody in Western Blot (WB)
          SOX2 Antibody in Western Blot (WB)
          SOX2 Antibody
          SOX2 Antibody
          SOX2 Antibody
          SOX2 Monoclonal Antibody (20G5)

          Product Details

          MA1-014

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:2,000
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 21 publications 21 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:200
          View 12 publications 12 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1:100
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          5 µg
          -

          ChIP assay (ChIP)

          1-3 µL
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Dog, Fish, Human, Mouse

          Published species

          Bovine, Dog, Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          20G5

          Immunogen

          Full-length human recombinant protein expressed in bacteria
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • DyLight 488
          • DyLight 550
          • DyLight 650
          • HRP
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS with 30% glycerol, 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2536667

          Product Specific Information

          Western blot analysis of MA1-014 specifically detects SOX2 protein at ~36 kDa in the nucleus of human and mouse embryonal carcinoma and iPS cells.

          Target Information

          SOX2 is an intronless gene encoding a member of the SRY-related HMG-box (SOX) family of transcription factors involved in the regulation of embryonic development and in the determination of cell fate. The product of the SOX2 gene is required for stem-cell maintenance in the central nervous system, and also regulates gene expression in the stomach. The SOX2 gene lies within an intron of another gene called SOX2 overlapping transcript (SOX2OT). Further, SOX2 protein may act as a transcriptional activator after forming a protein complex with other proteins. Mutations in the SOX2 gene have been associated with bilateral anophthalmia, a severe form of structural eye malformation, optic nerve hypoplasia and syndromic microphthalmia.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Delta EF2a; MCOPS3 (Microphthalmia Syndromic type 3); putative; sex determining region Y-box 2; SOX 2; sox-2; SRY (sex determining region Y) box 2; SRY (sex determining region Y)-box 2; SRY related HMG box 2; SRY-box 2; SRY-box containing gene 2; SRY-related HMG-box gene 2; Transcription factor SOX-2; transcription factor SOX2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ANOP3; lcc; MCOPS3; Sox-2; SOX2; ysb

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P48431, (Mouse) P48432

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Dog) 488092, (Human) 6657, (Mouse) 20674

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding miRNA binding sequence-specific DNA binding nitric-oxide synthase binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding chromatin binding transcription factor binding chromatin DNA binding transcription regulatory region DNA binding protein heterodimerization activity HMG box transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter osteoblast differentiation eye development endodermal cell fate specification chromatin organization regulation of transcription, DNA-templated brain development response to wounding regulation of gene expression glial cell fate commitment pituitary gland development adenohypophysis development positive regulation of cell-cell adhesion neuron differentiation forebrain development somatic stem cell population maintenance tissue regeneration positive regulation of MAPK cascade response to ethanol positive regulation of cell differentiation negative regulation of neuron differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter inner ear development response to growth factor cellular response to hypoxia negative regulation of canonical Wnt signaling pathway response to oxygen-glucose deprivation neuronal stem cell population maintenance negative regulation of cell cycle G1/S phase transition regulation of myofibroblast cell apoptotic process cell fate specification positive regulation of neuroblast proliferation transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter cell cycle arrest multicellular organism development sensory perception of sound response to organic substance stem cell population maintenance forebrain neuron differentiation cerebral cortex development negative regulation of Wnt signaling pathway male genitalia development positive regulation of epithelial cell differentiation olfactory placode formation response to retinoic acid inner ear morphogenesis regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process tongue development cell fate commitment negative regulation of cell differentiation positive regulation of neuron differentiation negative regulation of osteoblast differentiation positive regulation of Notch signaling pathway pigment biosynthetic process lung alveolus development embryonic organ development anatomical structure formation involved in morphogenesis neuron fate commitment diencephalon morphogenesis stem cell differentiation negative regulation of epithelial cell proliferation regulation of neurogenesis detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of sound detection of mechanical stimulus involved in equilibrioception retina morphogenesis in camera-type eye lens induction in camera-type eye epithelial tube branching involved in lung morphogenesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline