Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD28 Antibodies

          Invitrogen

          CD28 Monoclonal Antibody (CD28.2), PE

          2 Published Figures
          2 References
          View all (162) CD28 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD28 Monoclonal Antibody (CD28.2), PE

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (2)
          CD28 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD28 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD28 Antibody (MA1-10170) in Flow

          Flow cytometry analysis (surface staining) of human peripheral blood leukocytes with anti-human CD28 (CD28.2) PE Monoclonal antibody (Product # MA1-10170). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD28 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD28 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD28 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD28 Monoclonal Antibody (CD28.2), PE

          Product Details

          MA1-10170

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          20 µL/1x10^6 cells
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Non-human primate

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          CD28.2

          Immunogen

          DC28.1.3.3 murine T cell hybridoma transfected with human CD28 cDNA.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Purification

          Size-exclusion chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11152273

          Product Specific Information

          This antibody recognizes an extracellular epitope of CD28, a disulfide-linked homodimeric type I glycoprotein (monomer of Mw 44 kDa) which is a critical costimulatory receptor of T cells.

          Target Information

          CD28 antigen is a 44 kDa disulfide linked homodimeric T cell specific surface glycoprotein. CD28 is a cell adhesion molecule of the immunoglobulin superfamily which is constitutively expressed on most peripheral blood T lymphocytes. Moreover, CD28 is the critical T cell costimulatory receptor that provides the cell the important second activation signal by binding CD80 and CD86 which are expressed by antigen presenting cells. In addition to its co-stimulation role, CD28 functions by preventing T cells from entering an anergic-hyporesponsive state or from undergoing premature apoptotic cell death. In murine peripheral lymphoid organs and in the blood, all CD4+ and CD8+ T cells express CD28. In the thymus, CD28 expression is highest on immature CD3-, CD8+ and CD4+8+ cells, and on CD4-8- cells that express alpha/beta and gamma/delta TCR. The level of CD28 on mature CD4+ and CD8+ alpha/beta TCR+ thymocytes is two- to fourfold lower than on the immature cells. Diseases associated with CD28 dysfunction include mycosis fungiodes and Sezary's Disease.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD28; MGC138290; sCD28; soluble CD28; T-cell-specific homodimer surface protein precursor; T-cell-specific surface glycoprotein CD28; T44; TP44; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD28; IMD123; Tp44

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P10747

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 940

          View more View less

          Function(s)
          protein binding coreceptor activity protein kinase binding identical protein binding
          Process(es)
          positive regulation of cytokine production immune system process positive regulation of inflammatory response to antigenic stimulus transcription from RNA polymerase II promoter immune response humoral immune response cell surface receptor signaling pathway positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression T cell costimulation positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-2 production positive regulation of interleukin-4 production CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation T cell proliferation positive regulation of T cell proliferation T cell activation regulation of T cell proliferation negative regulation of apoptotic process protein kinase B signaling negative thymic T cell selection regulatory T cell differentiation positive regulation of viral genome replication regulation of regulatory T cell differentiation positive regulation of translation positive regulation of mitotic nuclear division positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of isotype switching to IgG isotypes T cell receptor signaling pathway positive regulation of T cell activation positive regulation of protein kinase B signaling apoptotic signaling pathway positive regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline