Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD28 Antibodies

          Invitrogen

          CD28 Monoclonal Antibody (37.51)

          11 References
          View all (164) CD28 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD28 Monoclonal Antibody (37.51)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD28 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD28 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD28 Antibody (MA1-10172) in Flow

          Flow Cytometry analysis of CD28 using CD28 Monoclonal Antibody (37.51) (Product # MA1-10172). Separation of murine peritoneal fluid cells (red-filled) from cellular debris (black-dashed) in flow cytometry analysis (surface staining) of murine peritoneal fluid cells stained using anti-human CD28 purified antibody (concentration in sample 4 μg/mL, Goat Anti-Hamster FITC). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD28 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD28 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD28 Monoclonal Antibody (37.51)

          Product Details

          MA1-10172

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1-4 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          6 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          1-2 µg per 100-500 µg of protein
          -

          Functional Assay (Functional)

          Assay-dependent
          -

          Inhibition Assays (Inhibition)

          -
          View 9 publications 9 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Syrian hamster / IgG

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          37.51

          Immunogen

          Mouse T cell lymphoma EL-4 cells
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11155411

          Product Specific Information

          This antibody reacts with extracellular domain of mouse CD28 costimulatory receptor, a 45 kDa homodimeric protein expressed by thymocytes, mature T cells and NK cells.

          Endotoxin level is less than 0.01 EU/µg of the protein, as determined by the LAL test.

          Functional Application: In vitro and in vivo T cell costimulation.

          Target Information

          CD28 antigen is a 44 kDa disulfide linked homodimeric T cell specific surface glycoprotein. CD28 is a cell adhesion molecule of the immunoglobulin superfamily which is constitutively expressed on most peripheral blood T lymphocytes. Moreover, CD28 is the critical T cell costimulatory receptor that provides the cell the important second activation signal by binding CD80 and CD86 which are expressed by antigen presenting cells. In addition to its co-stimulation role, CD28 functions by preventing T cells from entering an anergic-hyporesponsive state or from undergoing premature apoptotic cell death. In murine peripheral lymphoid organs and in the blood, all CD4+ and CD8+ T cells express CD28. In the thymus, CD28 expression is highest on immature CD3-, CD8+ and CD4+8+ cells, and on CD4-8- cells that express alpha/beta and gamma/delta TCR. The level of CD28 on mature CD4+ and CD8+ alpha/beta TCR+ thymocytes is two- to fourfold lower than on the immature cells. Diseases associated with CD28 dysfunction include mycosis fungiodes and Sezary's Disease.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD28; MGC138290; sCD28; soluble CD28; T-cell-specific surface glycoprotein CD28; T44

          View more View less

          Gene Aliases: Cd28

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P31041

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12487

          View more View less

          Function(s)
          protease binding SH3/SH2 adaptor activity protein homodimerization activity immunoglobulin receptor superfamily
          Process(es)
          positive regulation of inflammatory response to antigenic stimulus immune response positive regulation of signal transduction positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling T cell costimulation positive regulation of T cell proliferation T cell activation negative thymic T cell selection regulatory T cell differentiation positive regulation of interleukin-2 biosynthetic process positive regulation of mitotic nuclear division positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of alpha-beta T cell proliferation positive regulation of isotype switching to IgG isotypes T cell receptor signaling pathway positive regulation of protein kinase B signaling apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline