Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • DR4 Antibodies

          Invitrogen

          DR4 Monoclonal Antibody (DR-4-02)

          3 References
          View all (35) DR4 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite DR4 Monoclonal Antibody (DR-4-02)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          DR4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          DR4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          DR4 Antibody (MA1-19025) in Flow

          Flow cytometry analysis of TRAIL-R1 expression on the surface of hematopoietic RAMOS and CEM cell lines. Cells were stained with purified anti-TRAIL-R1 purified Monoclonal antibody (Product # MA1-19025) (low endotoxin) followed by Goat anti-mouse IgG PE. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          DR4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          MA1-19025

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          2-4 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -

          Functional Assay (Functional)

          2-3 µg/mL
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          DR-4-02

          Immunogen

          Fusion protein containing the extracellular part of TRAIL-R1 and the constant part of the heavy chain of the human IgG1.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1088003

          Product Specific Information

          This antibody recognizes an extracellular epitope of TRAIL-R1 (DR4), a human death receptor 4 expressed in most human tissues (spleen, peripheral blood leucocytes, thymus) and in a variety of tumor-derived cell lines.

          Endotoxin level is less than 0.01 EU/ug of the protein, as determined by the LAL test.

          Functional Application: For blocking, recommended dilution of antibody: 2-3 µg/mL in cultivation medium, final concentration of TRAIL: 20-200 ng/mL; it is recommended to add the antibody 15 min before addition of TRAIL.

          Target Information

          TRAIL-R1 (CD261, DR4) is a type I transmembrane protein, also called TRAIL receptor 1. The ligand for this DR4 death receptor has been identified and termed TRAIL, which is a member of the TNF family. DR4, as many other receptors (Fas, TNFR1, etc.), mediates apoptosis and NF kappaB activation in many cells and tissues. Apoptosis, a programmed cell death, is a operating process in normal cellular differentiation and development of multicellular organisms. Apoptosis is induced by coupled of certain cytokines (TNF family - TNF, Fas ligand) and their death domain containing receptors (TNFR1, Fas receptor).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD261; cytotoxic TRAIL receptor; Death receptor 4; MGC9365; sCD261; soluble CD261; soluble TRAIL; sTRAIL; TNF-related apoptosis-inducing ligand receptor 1; TRAIL R1; TRAIL receptor 1; TRAIL-R1; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 10A; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10a; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: APO2; CD261; DR4; TNFRSF10A; TRAILR-1; TRAILR1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O00220

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8797

          View more View less

          Function(s)
          protease binding death receptor activity protein binding signaling receptor activity identical protein binding TRAIL binding
          Process(es)
          apoptotic process signal transduction activation of NF-kappaB-inducing kinase activity extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors TRAIL-activated apoptotic signaling pathway positive regulation of apoptotic process cellular response to mechanical stimulus extrinsic apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline