Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • C-Peptide Antibodies

          Invitrogen

          C-Peptide Monoclonal Antibody (C-PEP-01)

          View all (11) C-Peptide antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite C-Peptide Monoclonal Antibody (C-PEP-01)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          C-Peptide Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          C-Peptide Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          C-Peptide Antibody (MA1-19159) in IHC (P)

          Immunohistochemistry staining of human pancreas (paraffin-embedded sections) with anti-human to C-peptide of Proinsulin (C-PEP-01) Monoclonal antibody (Product # MA1-19159). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          C-Peptide Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Product Details

          MA1-19159

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          2-5 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -

          Radioimmune Assays (RIA)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          C-PEP-01

          Immunogen

          Human C-peptide conjugated to BSA.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1073884

          Product Specific Information

          This antibody reacts specifically with C-peptide, a part of the proinsulin molecule. Proinsulin consists of three parts: C-peptide and two long strands of amino acids (alpha and beta chains; later become linked together to form the insulin molecule). No cross-reactivity with insulin or other peptide hormones or proteins was observed.

          Target Information

          After removal of the precursor signal peptide, proinsulin is post-translationally cleaved into three peptides: the B chain and A chain peptides, which are covalently linked via two disulfide bonds to form insulin, and C-peptide. Binding of insulin to the insulin receptor (INSR) stimulates glucose uptake. A multitude of mutant alleles with phenotypic effects have been identified.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Cpeptide; INSU1; INSU2; INSU3B; INSUA; INSUB; INSUC; Insulin; insulin splice variant; insulin variant; INS-splice; preproinsulin; proinsulin

          View more View less

          Gene Aliases: IDDM; IDDM1; IDDM2; ILPR; INS; IRDN; MODY10; PNDM4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P01308

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3630

          View more View less

          Function(s)
          protease binding insulin receptor binding insulin-like growth factor receptor binding hormone activity protein binding identical protein binding receptor agonist activity
          Process(es)
          positive regulation of cytokine production negative regulation of acute inflammatory response glucose metabolic process regulation of transcription, DNA-templated acute-phase response G-protein coupled receptor signaling pathway cell-cell signaling positive regulation of cell proliferation insulin receptor signaling pathway positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression positive regulation of nitric oxide mediated signal transduction positive regulation of neuron projection development positive regulation of cell growth positive regulation of cell migration regulation of protein localization nitric oxide-cGMP-mediated signaling pathway TORC1 signaling wound healing negative regulation of protein catabolic process vasodilation glucose homeostasis positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of MAPK cascade positive regulation of cell differentiation negative regulation of gluconeogenesis positive regulation of glycogen biosynthetic process positive regulation of translation negative regulation of glycogen catabolic process positive regulation of glycolytic process positive regulation of mitotic nuclear division negative regulation of fatty acid metabolic process positive regulation of glucose import positive regulation of insulin receptor signaling pathway alpha-beta T cell activation positive regulation of lipid biosynthetic process regulation of synaptic plasticity regulation of protein secretion negative regulation of protein secretion positive regulation of protein secretion cognition negative regulation of lipid catabolic process positive regulation of nitric-oxide synthase activity positive regulation of protein kinase B signaling fatty acid homeostasis negative regulation of respiratory burst involved in inflammatory response positive regulation of respiratory burst positive regulation of peptide hormone secretion positive regulation of brown fat cell differentiation positive regulation of protein localization to nucleus positive regulation of long-term synaptic potentiation cellular response to oxygen-containing compound negative regulation of oxidative stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway positive regulation of dendritic spine maintenance regulation of protein localization to plasma membrane negative regulation of reactive oxygen species biosynthetic process neuron projection maintenance negative regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process negative regulation of feeding behavior
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline