Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD44 Antibodies

          Invitrogen

          CD44 Monoclonal Antibody (MEM-263)

          Advanced Verification
          View all (277) CD44 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD44 Monoclonal Antibody (MEM-263)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Advanced Verification (2)
          CD44 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD44 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD44 Antibody (MA1-19277) in WB

          Western blot was performed using CD44 Monoclonal Antibody (MEM-263) (Product # MA1-19277) and a ~ 85 kDa band corresponding to CD44 was observed in was observed in HeLa, U-87MG, BT-549 and PC-3 which are reported to be positive and not in other cell lines . Membrane enriched extracts (30 µg lysate) of HeLa (Lane 1), U-87 MG (Lane 2), BT-549 (Lane 3), MCF7 (Lane 4), T-47D (Lane 5) and Hep G2 (Lane 6) as seen in fig (a). In fig (b) membrane enriched extracts (30 µg lysate) of PC-3 (Lane 1) and LNCaP (Lane 2) were electrophoresed using NuPAGE... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD44 Antibody in Western Blot (WB)
          CD44 Antibody in Western Blot (WB)
          CD44 Antibody in Western Blot (WB)
          CD44 Antibody in Western Blot (WB)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD44 Antibody
          CD44 Antibody

          Product Details

          MA1-19277

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          10 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          4 µg/mL
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Dog, Human, Pig

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MEM-263

          Immunogen

          COS-7 cells. (African green monkey)

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1072375

          Product Specific Information

          This antibody reacts with extracellular (N-terminal) domain of standard CD44 (Phagocyte glycoprotein 1), a 80-95 kDa transmembrane glycoprotein (hyaladherin family) present on the most of cells and tissues (leukocytes, endothelial cells, mesenchymal cells, etc.); it is negative on platelets and hepatocytes.

          Western Blot: 60 min on vertical incubator; non-reducing conditions, 6% separating gel.

          Target Information

          CD44 cell surface antigen is a 100 kDa type 1 transmembrane glycoprotein widely expressed on human leucocytes, white matter of the brain and by some epithelial cells of the intestine and breast. Several isoforms of CD44 exist, including the predominant CD44H isoform detected in many normal tissues. CD44 is a receptor for hyaluronic acid (HA) and is involved in cell-cell interactions, cell adhesion and migration. CD44 also participates in a wide variety of cellular functions including lymphocyte activation, recirculation and homing. CD44 expression may be up-regulated upon some carcinomas, and it has been speculated that this may be related to metastatic potential. CD44 is expressed by hematopoietic, non-hematopoietic cells, epithelial tissues, and to filopodia in cultured keratinocytes. Further, bone marrow myeloid cells and memory T cells express CD44 at high levels, and peripheral B and T cells can upregulate the expression of CD44 in response to certain stimulatory events. Transcripts for the CD44 gene undergo complex alternative splicing that results in many functionally distinct isoforms, however, the full-length nature of some of these variants have not been determined. Alternative splicing is the basis for the structural and functional diversity of the CD44 protein. Diseases associated with CD44 dysfunction include superficial keratitis and lichen sclerosus. CD44 also may be related to tumor metastasis formation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD44; CD44 antigen; CD44 molecule; CD44 molecule (Indian blood group); CD44R1; CDw44; CDw44 antigen precursor; cell surface glycoprotein CD44; cell-cell and cell-matrix adhesion interaction glycoprotein isoform; cell-surface glycoprotein; chondroitin sulfate proteoglycan 8; ECMR-III; ECMRIII; Epican; Extracellular matrix receptor III; extracellular matrix receptor-III; GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor; hematopoietic cell E- and L-selectin ligand; Heparan sulfate proteoglycan; Hermes antigen; Hermes antigen gp90 homing receptor precursor; homing cell adhesion molecule; homing function and Indian blood group system; homing receptor; HUTCH-I; hyaluronan receptor; hyaluronan-binding protein; Hyaluronate receptor; In(Lu) related-p80; Indian blood group antigen; PGP I; PGP-1; PGP-I; PGPI; phagocyte glycoprotein 1; Phagocytic glycoprotein 1; Phagocytic glycoprotein I; sCD 44; sCD44; soluble CD 44; soluble CD44; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD44; CDW44; CSPG8; ECM-III; ECMR-III; H-CAM; HCELL; Hermes-1; HUTCH-1; HUTCH-I; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16070

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Pig) 100525150, (Dog) 403939, (Human) 960

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity cytokine receptor activity protein binding collagen binding hyaluronic acid binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          cytokine-mediated signaling pathway wound healing, spreading of cells regulation of lamellipodium morphogenesis inflammatory response cell adhesion cell-matrix adhesion anatomical structure morphogenesis cell migration hyaluronan catabolic process positive regulation of heterotypic cell-cell adhesion T cell activation regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator cellular response to fibroblast growth factor stimulus system development cartilage development positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade monocyte aggregation cell-cell adhesion positive regulation of monocyte aggregation negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline