Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Myc Tag Antibodies

          Invitrogen

          Myc Tag Monoclonal Antibody (Myc.A7)

          22 Published Figures
          58 References
          View all (72) Myc Tag antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Myc Tag Monoclonal Antibody (Myc.A7)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Published Figures (22)
          Myc Tag Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Myc Tag Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 27

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Myc Tag Antibody (MA1-21316) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Myc tag was performed using 70% confluent Histone H3-Myc transfected HEK-293 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with Myc Tag Monoclonal Antibody (Product # MA1-21316) at 1:500 dilution and Histone H3 antibody (Product # 711055) at 1:200 dilution in 0.1% BSA, incubated at 4 degree Celsius overnight and then labeled with Goat anti-Mouse IgG (H+L) H... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Myc Tag Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Myc Tag Antibody in Western Blot (WB)
          Myc Tag Antibody in Western Blot (WB)
          Myc Tag Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Myc Tag Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          Myc Tag Antibody in Western Blot (WB)
          Myc Tag Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          Myc Tag Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Myc Tag Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Myc Tag Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Myc Tag Antibody in Western Blot (WB)
          Myc Tag Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          Myc Tag Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          Myc Tag Antibody in Western Blot (WB)
          Myc Tag Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          Myc Tag Antibody in Western Blot (WB)
          Myc Tag Antibody in Western Blot (WB)
          Myc Tag Antibody in Western Blot (WB)
          Myc Tag Antibody in Western Blot (WB)
          Myc Tag Antibody in Western Blot (WB)
          Myc Tag Antibody in Western Blot (WB)
          Myc Tag Antibody in Western Blot (WB)
          Myc Tag Antibody in Western Blot (WB)
          Myc Tag Antibody in Western Blot (WB)
          Myc Tag Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          Myc Tag Antibody in Western Blot (WB)
          Myc Tag Antibody in Immunoprecipitation (IP)

          Product Details

          MA1-21316

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:3,000
          View 36 publications 36 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:500-1:2,000
          View 10 publications 10 publications

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          5 µg
          View 9 publications 9 publications

          ChIP assay (ChIP)

          2.5 µg/10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Tag

          Published species

          Tag

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          Myc.A7

          Immunogen

          Synthetic peptide: EQKLISEEDL (Myc).

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • DyLight 488
          • DyLight 550
          • DyLight 650
          • DyLight 680
          • DyLight 800 4X PEG
          • HRP
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_558473

          Product Specific Information

          MA1-21316 detects N-terminal or C-terminal Myc tagged fusion proteins.

          MA1-21316 may be stored at 4° C short term. Add 0.05% sodium azide if desired. For long term storage, store at -20° C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Target Information

          Myc is a proto-oncogene and encodes a nuclear phosphoprotein that plays a role in cell cycle progression, apoptosis and cellular transformation. The encoded protein forms a heterodimer with the related transcription factor MAX. This complex binds to the E box DNA consensus sequence and regulates the transcription of specific target genes. Amplification of this gene is frequently observed in numerous human cancers. Translocations involving this gene are associated with Burkitt lymphoma and multiple myeloma in human patients. There is evidence to show that translation initiates both from an upstream, in-frame non-AUG (CUG) and a downstream AUG start site, resulting in the production of two isoforms with distinct N-termini.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 46-0603; c Myc; c-myc epitope tag; cmyc; Myc protein; Myc Tag; R950-25; R95025

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline