Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD11b/c Antibodies

          Invitrogen

          CD11b/c Monoclonal Antibody (OX-42)

          1 Published Figure
          24 References
          View all (16) CD11b/c antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD11b/c Monoclonal Antibody (OX-42)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Published Figures (1)
          CD11b/c Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD11b/c Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD11b/c Antibody (MA1-81606) in ICC/IF

          PloS one 2016 - Published figure using CD11b/c monoclonal antibody (Product # MA1-81606) in Immunocytochemistry {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD11b/c Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Product Details

          MA1-81606

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:50-1:100
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry - Free Floating (IHC (Free))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1:50-1:100
          View 4 publications 4 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 12 publications 12 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Rat

          Published species

          Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          OX-42

          Immunogen

          Rat peritoneal macrophages.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_927470

          Product Specific Information

          For FACS analysis, use 10 µL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 µL.

          Mouse anti Rat CD11b, clone OX-42, recognizes rat CD11b, also known as integrin alpha-M, the receptor for the iC3b component of complement. CD11b is a 1151 amino acid single pass type 1 transmembrane glycoprotein posessing a single vWFA domain and multiple FG-GAP repeats.

          Mouse anti Rat CD11b, clone OX-42, recognizes rat CD11b, also known as integrin alpha-M, the receptor for the iC3b component of complement. CD11b is a 1151 amino acid single pass type 1 transmembrane glycoprotein posessing a single vWFA domain and multiple FG-GAP repeats.

          Target Information

          Integrins are heterodimeric integral membrane proteins composed of an alpha chain and a beta chain. CD11b is implicated in various adhesive interactions of monocytes, macrophages and granulocytes as well as in mediating the uptake of complement coated particles. It is identical to CR3, the receptor for the iC3b fragment of the third complement component. CD11b is also a receptor for fibrogen, factor X and ICAM1. It recognizes P1 and P2 peptides of fibrogen gamma chain. The Mac1 CD11b antigen is present on macrophages, granulocytes, natural killer cells, blood monocytes. CD11b is expressed on 8% spleen cells, 44% bone marrow cells and less than 1% thymocytes and is commonly used as a microgial marker in nervous tissue. CD11c encodes the integrin alpha X chain protein. This protein combines with the beta 2 chain (ITGB2) to form a leukocyte-specific integrin referred to as inactivated-C3b (iC3b) receptor 4 (CR4). The alpha X beta 2 complex seems to overlap the properties of the alpha M beta 2 integrin in the adherence of neutrophils and monocytes to stimulated endothelium cells, and in the phagocytosis of complement coated particles. Mutations affecting the CD11b/c gene lead to systemic lupus erythematosus 6.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD11bc; CR3A; Integrin alpha M; integrin alpha-M; integrin alpha-X; integrin, alpha X; MAC-1; MAC1A; MGC117044; MO1A; OX-42; OX42; SLEB6

          View more View less

          Gene Aliases: Cd11b; RGD1561123

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rat) 25021, (Rat) 499271

          View more View less

          Function(s)
          opsonin binding glycoprotein binding heparin binding heparan sulfate proteoglycan binding protein heterodimerization activity integrin
          Process(es)
          leukocyte migration involved in inflammatory response cell adhesion leukocyte cell-cell adhesion integrin-mediated signaling pathway ectodermal cell differentiation microglia development single organismal cell-cell adhesion neutrophil chemotaxis cellular extravasation activated T cell proliferation heterotypic cell-cell adhesion defense response to virus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline