Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PCNA Antibodies

          Invitrogen

          PCNA Monoclonal Antibody (PC10), Biotin

          Advanced Verification
          1 Published Figure
          137 References
          View all (99) PCNA antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PCNA Monoclonal Antibody (PC10), Biotin

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          • Published Figures (1)
          • Advanced Verification (1)
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 9

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PCNA Antibody (MA5-11355) in WB

          Western blot analysis was performed on modified whole cell extracts (1% SDS) (30 µg lysate) of HeLa (Lane 1), MCF7 (Lane 2), Jurkat (Lane 3), HEK-293 (Lane 4), NIH/3T3 (Lane 5), MDA-MB-231 (Lane 6), A549 (Lane 7), SH-SY5Y (Lane 8) and Raji (Lane 9). The blot was probed with anti-PCNA Monoclonal Antibody (Product # MA5-11355, 1:500 dilution) and detected by chemiluminescence using Goat anti-Mouse IgG (H+L) Superclonal™ Secondary Antibody, HRP conjugate (Product # A28177, 0.25 µg/mL, 1:4000 dilution). A 34 kDa band corresponding to PCNA was ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          PCNA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PCNA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PCNA Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          PCNA Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          PCNA Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          PCNA Antibody

          Product Details

          MA5-11355

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500
          View 29 publications 29 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 96 publications 96 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200-1:400
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:20-1:50
          View 8 publications 8 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1:200-1:1,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          2 µg/mL
          View 2 publications 2 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Rat

          Published species

          Amphibian, Cat, Dog, Guinea pig, Human, Mouse, Non-human primate, Pig, Rabbit, Rat, Rhesus monkey, Xenopus, Yeast, Zebrafish

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          PC10

          Immunogen

          Recombinant rat PCNA protein

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          200 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10984046

          Product Specific Information

          Methanol fixation is required for immunofluorescence and flow cytometry staining. To decrease nonspecific staining for both applications, using a Biotin/Streptavidin blocker is recommended.

          By WB, MA5-11355 detects a predominant band between 30-35kD, and fainter nonspecific bands at ~72kD and 130kD.

          Target Information

          PCNA (polymerase delta auxiliary protein) is essential for DNA replication and is involved in DNA excision and mismatch repair pathways. PCNA binds to the CDK inhibitor p21, the structure-specific endonucleases Fen1 and XPG, and DNA cytosine 5-methyltransferase (MCMT). PCNA is a potentially useful marker of cells with proliferative potential and for identifying the proliferation status of tumor tissue (i.e. relevant to prognosis). PCNA is a marker for cells in early G1 phase and S phase of the cell cycle. PCNA is found in the nucleus and is a cofactor of DNA polymerase delta, and acts as a homotrimer and helps increase the processing of leading strand synthesis during DNA replication. In response to DNA damage, PCNA is ubiquitinated and is involved in the RAD6-dependent DNA repair pathway. Two transcript variants encoding the same protein have been found for PCNA. Pseudogenes of PCNA have been described on chromosome 4 and on the X chromosome.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Cyclin; DNA polymerase delta auxiliary protein; DNA sliding clamp PCNA; HGCN8729; MGC8367; PCNA; Proliferating cell nuclear antigen; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ATLD2; PCNA; Pcna/cyclin; PCNAR

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P12004, (Rat) P04961

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5111, (Rat) 25737

          View more View less

          Function(s)
          purine-specific mismatch base pair DNA N-glycosylase activity DNA binding chromatin binding damaged DNA binding protein binding enzyme binding estrogen receptor binding DNA polymerase processivity factor activity receptor tyrosine kinase binding dinucleotide insertion or deletion binding MutLalpha complex binding histone acetyltransferase binding identical protein binding macromolecular complex binding DNA polymerase binding transcription factor binding DNA polymerase processivity factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter DNA replication leading strand elongation regulation of DNA replication DNA repair base-excision repair, gap-filling mismatch repair chromatin organization cellular response to DNA damage stimulus response to oxidative stress heart development translesion synthesis epithelial cell differentiation replication fork processing positive regulation of deoxyribonuclease activity response to estradiol response to lipid cellular response to UV estrous cycle positive regulation of DNA repair positive regulation of DNA replication response to cadmium ion cellular response to hydrogen peroxide cellular response to xenobiotic stimulus response to dexamethasone liver regeneration positive regulation of DNA-directed DNA polymerase activity response to L-glutamate mitotic telomere maintenance via semi-conservative replication
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline