Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • TLR7 Antibodies

          Invitrogen

          TLR7 Monoclonal Antibody (4G6)

          3 References
          View all (37) TLR7 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TLR7 Monoclonal Antibody (4G6)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (10)
          TLR7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          TLR7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 10

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TLR7 Antibody (MA5-16247) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of TLR7 in FFPE tissue section of human brain. Samples were incubated with TLR7 monoclonal antibody (Product # MA5-16247) using a dilution of 1:200 followed by HRP labeled anti-rabbit secondary antibody. DAB reagent, and nuclei of cells were counter-stained with hematoxylin. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TLR7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TLR7 Antibody in Western Blot (WB)
          TLR7 Antibody in Western Blot (WB)
          TLR7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR7 Monoclonal Antibody (4G6)

          Product Details

          MA5-16247

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          10 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          1-2 µg/10^6 cells
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          4G6

          Immunogen

          A partial human TLR7 recombinant protein (amino acids 562-839).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2537765

          Target Information

          TLR7 is a 10 amino acid long highly conserved membrane protein belonging to the Toll-like receptor (TLR) family with 27 LRR (leucine-rich) repeats and a TIR domain. TLR7 plays a fundamental role in pathogen recognition and activation of innate immunity. TLR7 is activated by infections with single-stranded RNA viruses, including influenza virus and vesicular stomatitis virus (VSV). TLR7 is predominantly expressed in lung, placenta, and spleen, and lies in close proximity to another family member, TLR8. TLR7 also acts via MyD88 and TRAF6, leading to NF-kappaB activation, cytokine secretion and the inflammatory response. TLR7 recognize pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) that are expressed on infectious agents, and mediate the production of cytokines necessary for the development of effective immunity.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: RP23-139P21.3; Toll-like receptor 7; toll-like receptor 7-like; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: IMD74; SLEB17; TLR7; TLR7-like; UNQ248/PRO285

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9NYK1, (Mouse) P58681

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 51284, (Mouse) 170743

          View more View less

          Function(s)
          double-stranded RNA binding single-stranded RNA binding protein binding siRNA binding pattern recognition receptor activity transmembrane signaling receptor activity drug binding
          Process(es)
          MAPK cascade toll-like receptor signaling pathway immune system process inflammatory response immune response signal transduction I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling JNK cascade positive regulation of chemokine production positive regulation of interferon-alpha production positive regulation of interferon-beta production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production toll-like receptor 7 signaling pathway toll-like receptor 8 signaling pathway positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling innate immune response positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of inflammatory response defense response to virus positive regulation of macrophage cytokine production response to cGMP cellular response to mechanical stimulus defense response to other organism cellular response to virus endolysosomal toll-like receptor signaling pathway microglial cell activation regulation of protein phosphorylation MyD88-dependent toll-like receptor signaling pathway I-kappaB phosphorylation positive regulation of NF-kappaB import into nucleus positive regulation of interferon-gamma biosynthetic process positive regulation of interferon-alpha biosynthetic process positive regulation of interferon-beta biosynthetic process positive regulation of interleukin-8 biosynthetic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline