Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • SNAP25 Antibodies

          Invitrogen

          SNAP25 Monoclonal Antibody (SP12)

          Advanced Verification
          3 Published Figures
          4 References
          View all (62) SNAP25 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SNAP25 Monoclonal Antibody (SP12)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (3)
          • Advanced Verification (2)
          SNAP25 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SNAP25 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SNAP25 Antibody (MA5-17609) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Synaptosomal-associated protein 25 was performed using 70% confluent log phase PC-12 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with SNAP25 Monoclonal Antibody (SP12) (Product # MA5-17609) at 1:100 dilution in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Goat anti-Mouse IgG (H+L) Superclonal™ Recombinant Secondary Antibody... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SNAP25 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SNAP25 Antibody in Western Blot (WB)
          SNAP25 Antibody in Western Blot (WB)
          SNAP25 Antibody in Western Blot (WB)
          SNAP25 Antibody in Western Blot (WB)
          SNAP25 Antibody
          SNAP25 Antibody
          SNAP25 Monoclonal Antibody (SP12)

          Product Details

          MA5-17609

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 4 publications 4 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:2,000
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          SP12

          Immunogen

          Synaptic preparation of post mortem human brain
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2538999

          Product Specific Information

          MA5-17609 targets SNAP-25 in ELISA, FACS, and WB applications and shows reactivity with Human samples.

          The MA5-17609 immunogen is human Synaptobrevin 1 (aa 1-118) and Synaptobrevin 2(aa 33-96).

          Target Information

          SNAP25 is a t-SNARE involved in the molecular regulation of neurotransmitter release. It may play a role in the synaptic function of specific neuronal systems. SNAP25 associates with proteins involved in vesicle docking and membrane fusion. It also regulates plasma membrane recycling through its interaction with CENPF. Mutations in the gene can results in myasthenic syndrome.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ALMS1; blind drunk; CG17676; CG17884; CG40452; Dmel CG40452; Dmel_CG40452; FLJ23079; HGNC:11132; HUMSNAP25B(F); resistance to inhibitors of cholinesterase 4 homolog; SNAP 25; SNAP-25; snp25; SUP; Super protein; Synaptosomal-associated 25 kDa protein; Synaptosomal-associated protein 25; synaptosomal-associated protein, 25 kDa; synaptosomal-associated protein, 25kDa; synaptosome associated protein 25kDa; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: bA416N4.2; Bdr; CMS18; DEE117; dJ1068F16.2; GENA70; RIC-4; RIC4; SEC9; SNAP; SNAP-25; SNAP-25a; SNAP-25B; SNAP25; sp; SUP

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P60880, (Rat) P70557, (Mouse) P60879

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6616, (Rat) 25012, (Mouse) 20614

          View more View less

          Function(s)
          SNARE binding voltage-gated potassium channel activity SNAP receptor activity protein binding lipid binding syntaxin-1 binding calcium-dependent protein binding myosin binding protein domain specific binding protein N-terminus binding ion channel binding SNARE protein
          Process(es)
          neurotransmitter uptake exocytosis chemical synaptic transmission neurotransmitter secretion locomotory behavior associative learning regulation of neuron projection development synaptic vesicle exocytosis synaptic vesicle docking synaptic vesicle priming synaptic vesicle fusion to presynaptic active zone membrane regulation of insulin secretion long-term synaptic potentiation regulation of establishment of protein localization potassium ion transmembrane transport presynaptic dense core vesicle exocytosis axonogenesis long-term memory endosomal transport growth hormone secretion sleep positive regulation of insulin secretion positive regulation of hormone secretion calcium ion-regulated exocytosis of neurotransmitter regulation of synapse assembly regulation of ion transmembrane transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline