Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Alpha A Crystallin Antibodies

          Invitrogen

          Alpha A Crystallin Monoclonal Antibody (1H3.B8)

          View all (23) Alpha A Crystallin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Alpha A Crystallin Monoclonal Antibody (1H3.B8)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Alpha A Crystallin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Alpha A Crystallin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Alpha A Crystallin Antibody (MA5-27582) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Alpha A Crystallin in human neuroblastoma cell line (SK-N-BE). Sample was fixed with 4% formaldehyde (15 min at RT), incubated with Alpha A Crystallin monoclonal antibody (Product # MA5-27582) using a dilution of 1:100 (1 hour at RT), and followed by Goat Anti-Mouse 488, Phalloidin Texas Red and DAPI secondary antibody at a dilution of 1:100, 1:1000 (60 min at RT) and 1:5000 (5... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Alpha A Crystallin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Alpha A Crystallin Antibody in Western Blot (WB)
          Alpha A Crystallin Monoclonal Antibody (1H3.B8)

          Product Details

          MA5-27582

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-Dependent
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          1H3.B8

          Immunogen

          Native Human Alpha Crystallin
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • PE 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 50% glycerol

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2735107

          Product Specific Information

          0.5 µg/mL was sufficient for detection of 100 ng purified alphaA crystalline by colorimetric immunoblot analysis using Goat Anti-Mouse IgG:HRP as the secondary.|Detects approximately 20kDa. Does not cross-react with alpha B-crystallin, beta L-crystallin, beta H- crystallin, gamma -crystallin, HSP25, HSP27 or HSP47 proteins.

          Target Information

          Lens proteins consist almost entirely of crystallins (about 95%). Crystallins are also found vertebrate skeletal muscle tissue. In the lens, their structural function is to assist in maintaining the proper refractive index of the lens. The mammalian lens contains 3 major classes of crystallins: alpha, beta, and gamma. Alpha-crystallin is the largest of the crystallins and is composed of 2 primary gene products-alpha-A and alpha-B. There are at least 5 different proteins comprising the beta-crystallins. The gamma-crystallins are monomeric, but there are at least 5 gamma crystallins identified in bovine and rat lens. Alpha-Crystallin comprises 40% of total lens protein composition. In addition to maintaining proper refractive index, it also functions in a chaperone like manner by preventing the formation of aggregates possibly leading to cataract formation. It is believed that the phosphorylated states of the alpha-crystallin occur in response to cellular stress and may serve a structural control function and play a role in protein maintenance. Alpha-B crystallin has been linked to Alexander's disease where it accumulates in brain cells of those afflicted.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Acry 1; alpha-A-crystallin; Alpha-crystallin A chain; CRYA 1; CRYAA; Crystallin Alpha 1; crystallin, alpha 1; Crystallin, alpha polypeptide A; crystallin, alpha-1; Heat shock protein beta-4; Heat shock protein family B member 4; HSPB 4; HspB4; human alphaA-crystallin (CRYA1); lens opacity 18

          View more View less

          Gene Aliases: Acry-1; Crya-1; CRYA1; CRYAA; CRYAA2; CTRCT9; DAcry-1; HSPB4; lop18

          View more View less

          UniProt ID: (Bovine) P02470, (Human) P02489, (Rat) P24623, (Mouse) P24622

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Bovine) 281718, (Human) 1409, (Rat) 24273, (Mouse) 12954, (Human) 102724652

          View more View less

          Function(s)
          structural constituent of eye lens protein binding metal ion binding unfolded protein binding structural molecule activity identical protein binding
          Process(es)
          response to hypoxia positive regulation of protein phosphorylation mitochondrion organization actin filament organization microtubule-based process tubulin complex assembly negative regulation of gene expression positive regulation of cell growth protein refolding response to hydrogen peroxide negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process embryonic camera-type eye morphogenesis apoptotic process involved in morphogenesis response to UV-A lens fiber cell morphogenesis lens development in camera-type eye lens morphogenesis in camera-type eye protein folding apoptotic process visual perception response to lead ion negative regulation of intracellular transport response to drug camera-type eye development negative regulation of apoptotic process protein homooligomerization response to glucocorticoid response to heat protein stabilization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline